目录
引言
什么是ELISA?
ELISA的优点
ELISA的缺点
什么是蛋白质印迹(western blot)?
蛋白质印迹的优点
蛋白质印迹的缺点
何时使用ELISA进行蛋白分析
何时使用蛋白质分析的西方印迹法(Western Blot)
更多工具和资源
酶联免疫吸附测定(ELISA)
西方印迹法(Western Blotting)
作者:Frances Gatta
酶联免疫吸附测定(ELISA)和西方印迹法(Western Blot)是识别、定量和分析蛋白质的宝贵方法。
ELISA是一种高度灵敏、特异且多功能的技术,能够在复杂生物样本中检测到纳摩尔浓度的蛋白质。该方法操作相对简单,并可同时分析大量样本。然而,与西方印迹法相比,ELISA更容易产生假阳性或假阴性结果,并且无法提供关于目标蛋白的全面信息。
另一方面,虽然蛋白质印迹(western blotting)流程较为复杂,但通常能够提供清晰且易于解释的结果。它常被用作对ELISA及其他检测方法所得结果的确认工具。
什么是ELISA(酶联免疫吸附测定)?
酶联免疫吸附测定或称ELISA,是一种高度灵敏和特异性的酶免疫分析技术,可用于定量和定性分析抗体或抗原,包括蛋白质、激素、肽、核酸等。
ELISA在96孔聚苯乙烯吸附板上进行。这些板可以使抗体或抗原黏附,并允许在同一次实验中筛查大量样本。
ELISA可按照以下步骤进行:四个基本步骤:将抗体或抗原包被到板上,用牛血清白蛋白(BSA)或其他分子封闭,加入能产生颜色的底物进行检测,并读取结果。
ELISA有四种主要类型, 包括
- 直接ELISA:在这里,使用包被抗原的板来检测抗体。
- 间接ELISA:此类型中,使用包被抗原的板来筛查抗原或抗体。
- 夹心ELISA:3.它利用包被抗体的板筛查抗原。抗原夹在捕获抗体和检测抗体之间,因此得名“夹心”。
- 竞争性ELISA:该检测用于识别针对待测血清中抗原特异性的抗体。
ELISA的优缺点
优点
- 这是一种高效节省时间的方法,用于判断样品中是否存在蛋白质。
- 操作流程简单快捷,几乎不需要复杂的样品制备。
- 作为一种更灵敏的免疫分析方法,可以检测到单一蛋白或样品中低浓度蛋白。
- 可以同时进行多项分析。
- 通常使用的是成本较低的试剂, 使其对预算有限的情况下具有成本效益,尤其适合有经验的用户选择未包被的ELISA试剂盒。
- 它是定量蛋白浓度或监测蛋白水平随时间变化的极佳工具。
缺点
- 由于技术错误、样本污染、低质量试剂等原因,其特异性有限,更容易出现假阳性或假阴性结果。
- ELISA试剂盒中的抗体必须冷藏运输和储存,因为它们容易不稳定。
- 它不能用于获得关于目标蛋白其他信息,如其分子质量。
什么是蛋白质印迹(western blot)?
蛋白免疫印迹法(Western Blot),也称为免疫印迹,是一种常规技术,用于检测和定量目标蛋白,包括复杂混合物中低丰度蛋白的检测。它是一种宝贵的检测方法,用于识别和理解蛋白质特征元素、蛋白质-蛋白质相互作用、修饰等。
Western blot(蛋白质印迹法)首先通过凝胶电泳根据分子量将混合物中的蛋白质分离开来。分离后的蛋白质从凝胶转移并结合到蛋白结合膜上。最后,该膜用针对目标蛋白的抗体进行探针检测,从而在膜表面实现对其的检测。
西方印迹法的优缺点
优点
- 当操作得当时,它可以提供精确且易于解释的结果。
- 它具有高度特异性,能够从成千上万种蛋白质中识别目标蛋白。在如裂解液等复杂样本中。
- 它可以在一次实验中提供目标蛋白分子量的信息,同时还能识别微小修饰,并为可能具有相似性质的蛋白质提供可视化识别。
缺点
- 它通常更适合作为确认工具,而非完全定量工具。
- 这可能是一项成本高昂且耗时的操作。
- 检测信号可以减弱迅速地,除非使用长效底物(8-24小时)或荧光染料。
- 它是对样品制备中的杂质更为敏感,这些杂质可能导致高背景噪音 or other detection difficulties.
ELISA 与蛋白免疫印迹(Western Blot)
ELISA和蛋白质印迹(western blot)是两种常用的蛋白质检测与分析方法。虽然ELISA是一种出色的蛋白质检测和定量工具,但蛋白质印迹通常用于确认ELISA测试的结果,因为它更有可能提供明确的结论。与ELISA只能给出“是”或“否”的答案不同,蛋白质印迹还能从复杂混合物中获得关于目标蛋白的大量信息,包括其大小和丰度。
以下是关于在何时使用每种技术进行蛋白质检测和定量的指南。
何时使用ELISA进行蛋白分析
作为最灵敏的免疫分析方法,ELISA凭借其高灵敏度可用于检测少量、稀有及低丰度目标蛋白。当你需要精确测定蛋白浓度时,ELISA更为合适。而蛋白质印迹只能测量相对蛋白丰度,无法获得绝对浓度。
速度也是选择ELISA而非蛋白质印迹的另一个原因。ELISA操作流程更快,对样品准备要求较低,非常适合日常检测实验。与蛋白质印迹不同,ELISA采用微孔板和读板仪,可实现快速样品分析。
此外,ELISA过程也更加简便。它使用较小体积样品和标准96孔板,并支持多重检测,还可以实现自动化,从而减少错误和重复性手工操作。如果你需要高通量或自动化实验室设置,可以选择这种方法。此外,相比涉及凝胶分离、膜转移、成像等复杂步骤的蛋白质印迹,将ELISA教学传授给初级科研人员会更容易一些。
如果你只需要知道某种蛋白是否存在,以及可能想要检测其浓度,那么仅用ELISA就足够了。
了解如何选择合适的ELISA试剂盒类型 >>
何时使用蛋白质印迹进行蛋白分析
Western印迹法最适合从复杂的混合物或样本中检测各种蛋白质。使用Western印迹法的另一个关键原因是它在测量蛋白质时具有高度特异性,即使在相对较低的水平下也能检测到。
假如你需要关于蛋白质的更多信息,比如分子量、纯度、蛋白-蛋白相互作用细节、蛋白表达变化或翻译后修饰等,Western印迹法可以成为一个强有力的工具。
如果你对结合抗体的特异性有信心,并且确信它能够检测非靶标蛋白,Western印迹法也是一个极好的选择。特别是荧光Western检测,可以实现多重检测,在一次实验中分析多种蛋白质。
最后,Western印迹法通常被用作许多其他补充性蛋白分析方法(如ELISA或质谱)的确认工具,,尤其是在临床医学诊断中,因为它对于排除假阳性或假阴性结果非常可靠。结果为阴性的情况。
欢迎查阅我们的《2024定量Western印迹发表指南》。 >>
更多工具与资源
酶联免疫吸附测定(ELISA)
- ELISA产品及配件一站式指南包括即用型试剂盒、微孔板和读板仪、塑料器皿、封闭缓冲液和试剂、仪器设备及其他器材
- 微孔板读板仪适用于ELISA板及更多应用
- ELISA试剂盒及组件包含选择合适试剂盒类型的信息
- ELISA概述包括对ELISA检测方法的详细解释
- ELISA构建器帮助您开发独特检测方案的工具
蛋白免疫印迹(Western Blot)
- 蛋白免疫印迹中心包括工作流程产品目录、实验方案、配方、手册、网络研讨会等内容
- iWestern工作流程用于简化您的蛋白免疫印迹流程
- iBlot 3蛋白转移系统用于蛋白转移
- iBright 成像系统用于蛋白免疫印迹分析
- 蛋白免疫印迹教育中心包括操作视频、故障排除指南和资料库资源
» 还想了解更多?探索蛋白分析学习中心:thermofisher.com/proteinlearning
想阅读更多类似的故事吗?订阅 Connect to Science(科学连线),您的生命科学新闻门户。##
参考文献
Sakamoto S、Putalun W、Vimolmangkang S 等。酶联免疫吸附测定法用于植物次级代谢产物的定量/定性分析 [更正已发表在 J Nat Med. 2018年1月5日;:]。(自然医学杂志). 2018;72(1):32-42. doi:10.1007/s11418-017-1144-z
无日期)。英国免疫学会。酶联免疫吸附测定法(ELISA)。检索自https://www.immunology.org/public-information/bitesized-immunology/experimental-techniques/enzyme-linked-immunosorbent-assay
Alhajj M、Zubair M、Farhana A。酶联免疫吸附测定法。[更新于2023年4月23日]。收录于:StatPearls [互联网]。Treasure Island (FL):StatPearls Publishing;2023年1月-。可获取自:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555922/
Sakamoto S、Putalun W、Vimolmangkang S 等。酶联免疫吸附测定法用于植物次级代谢产物的定量/定性分析 [更正已发表在 J Nat Med. 2018年1月5日;:]。(自然医学杂志). 2018;72(1):32-42. doi:10.1007/s11418-017-1144-z
Ghosh R, Gilda JE, Gomes AV. 提高对蛋白质印迹(Western Blot)准确性信心的必要性及策略。专家评论:蛋白质组学. 2014;11(5):549-560. doi:10.1586/14789450.2014.939635
Tie L, Xiao H, Wu DL, Yang Y, Wang P. 药理实验中良好实践简要指南:蛋白质印迹法。药理学报(Acta Pharmacol Sin). 2021;42(7):1015-1017. doi:10.1038/s41401-020-00539-7
(2023). 美国国家人类基因组研究所。蛋白质印迹法。检索自https://www.genome.gov/genetics-glossary/Western-Blot
Gilda JE, Ghosh R, Cheah JX, West TM, Bodine SC, Gomes AV. 使用未经验证抗体进行蛋白质印迹的误差:建立蛋白质印迹最小报告标准(WBMRS)的必要性。PLoS One. 2015;10(8):e0135392. 发表时间:2015年8月19日。doi:10.1371/journal.pone.0135392
Begum H, Murugesan P, Tangutur AD. 蛋白质印迹法:科学与生物医学研究中的强大工具。Biotechniques. 2022;73(1):58-69. doi:10.2144/btn-2022-0003
© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。除非另有说明,所有商标均为Thermo Fisher Scientific及其子公司的财产。
仅限科研使用。不得用于诊断程序。
发表回复