什么是扫描电子显微镜(SEM)?
扫描电子显微镜是如何工作的?
你可能已经见过一些令人惊叹的图像,这些图像是扫描电子显微镜(SEM)揭示的我们周围不可见世界的景象。无论是晶体的几何地貌,还是一只微小果蝇的解剖结构,SEM揭示了无数奇迹,并推动了生命科学和材料科学领域的众多基础性发现。
光学显微镜与扫描电子显微镜的对比。其中光学显微镜为倒置式,以便于对比。
光学显微镜与扫描电子显微镜的比较。为了便于比较,光学显微镜已被倒置。
就像我们的眼睛能够看到物体是因为光线从其表面反射出来一样,电子显微镜也可以捕捉反射的电子,从而从样品表面提取信息。然而,电子的波长更短,使得电子显微镜能够捕捉到比光更精细的细节。“扫描”一词描述了这样一个事实:相对较窄的电子束必须在样品表面移动以成像。这种光栅扫描模式用于映射整个感兴趣的表面区域,并在频繁的、明确的时间间隔内收集数据。可以把它想象成在一间黑暗的房间里有条不紊地移动手电筒,以看清房间里的物品。
Example of a zig-zag raster scan pattern.
锯齿形光栅扫描模式示例。
背散射电子和二次电子成像
扫描电子显微镜通常被设计为可检测多种信号,甚至包括反射电子以外的信号。例如,当高能电子束撞击样品时也会产生X射线,这些X射线携带了有关样品的额外信息。然而,通过SEM获取的两种主要电子信号是背散射电子和二次电子。
背散射电子(BSE)是来自电子束的高能电子,它们在与样品原子相互作用后被弹射出来。这些电子经历了弹性散射,因此离开样品时几乎没有能量损失。原子越重(原子序数越高),其背散射电子的能力就越强。因此,BSE成像可以提供样品的相对成分信息,较亮的区域对应于较重的原子。
Backscattered SEM image of a powder used in additive manufacturing.
用于增材制造的粉末的背散射电子显微图像。亮色颗粒是铜(原子序数N=29),而深灰色颗粒则是镁、铝和硅的合金(原子序数分别为12、13和14)。
二次电子(SE)则是样品电子与电子束发生非弹性散射的结果。这些原子电子被束流电子击出样品。由于它们的能量相对较低,只有在靠近样品表面被弹射出来时,才能逃离样品并到达探测器。因此,二次电子成像用于揭示样品的表面形貌。在边缘处会有更多的电子逃逸,因此这些区域显得更亮;而在凹陷处逃逸的电子较少,这些区域显得更暗。
Secondary electron image of carbonates, showing their morphology and topographical details.
碳酸盐的二次电子图像,显示了它们的形态和地形细节。
扫描电镜中的能量色散谱分析
扫描电镜(SEM)中产生的第三种、且日益重要的信号是X射线,它与二次电子同时产生。从内层电子壳层中移除SE会导致原子不稳定。为了恢复稳定性,较高能级壳层中的一个电子可以释放其多余能量,以X射线光子的形式填补空位。这种X射线的能量是特定元素的特征,可用于识别和量化样品的元素组成。该技术称为能量色散X射线光谱分析 (缩写为EDX或EDS),通常是现代扫描电镜的标准配置组件之一。
结论
扫描电子显微镜(SEM)技术正在不断发展改进,成像分辨率也在持续提高。一些高端SEM甚至可以达到与透射电子显微镜(TEM)相当的分辨率。此外,许多SEM还可以配备专用的扫描透射电子显微镜(STEM)探测器,该探测器位于样品下方,无需专用TEM即可获得透射电子显微图像。
本博客对扫描电子显微镜及其功能进行了高层次的介绍。如果您想了解更多有关这种令人兴奋的分析技术的信息,请访问我们的电子显微镜学习中心。
如果您希望了解更多电子显微镜的基础知识,可以浏览我们“显微镜基础101”系列中的其他博客文章,包括:
– 电子显微镜的结构
– 如何产生电子束?——电子源基础
– TEM与SEM:有什么区别?
Alex Ilitchev
Written by:
Alex Ilitchev, PhD
Technical Writer, Thermo Fisher Scientific
Alex Ilitchev, PhD, is a technical writer at Thermo Fisher Scientific. They have a background in biophysical chemistry, with a focus on protein misfolding, aggregation, and mass spectrometry. Alex supports technical communication and editing across a variety of analytical instruments and software from Thermo Fisher Scientific, with a focus on applications of electron microscopy in the life and materials sciences.
Read more Ilitchev, Alex