Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Metales / ¿Son el titanio y el tungsteno buenas opciones para la joyería?
¿Son el titanio y el tungsteno buenas opciones para la joyería?
By Juan Pablo Zuluaga 06.28.2021
Uno de nuestros autores invitados favoritos, la joyera retirada Calla Gold, escribió recientemente en su propio blog que no se deben comprar anillos de boda de titanio o tungsteno. Después de publicar este artículo, recibieron más comentarios que con la mayoría de sus otros artículos, si hay joyeros que desaconsejan estos metales, ¿deberían los fabricantes de joyas y los que venden joyas seguir proporcionando anillos de titanio y tungsteno?
Primero, hablemos del titanio, que en realidad es un metal versátil. Como escribimos en un artículo anterior, Titanio: este peso ligero hace algo de trabajo pesado en la industria de los metales,
“El versátil titanio (Ti) se puede encontrar en todas partes, desde raquetas de tenis hasta motores a reacción. Las aleaciones de titanio se utilizan en aviones, blindaje, barcos, naves espaciales y misiles debido a su alta resistencia a la tracción, peso ligero, extraordinaria resistencia a la corrosión y capacidad para soportar temperaturas extremas. La tubería de titanio soldada se utiliza en la industria química por su resistencia a la corrosión, y su uso está creciendo en la perforación de petróleo debido a su fuerza, peso ligero y resistencia a la corrosión. El titanio aleado con vanadio se utiliza en el revestimiento exterior de aeronaves, muros cortafuegos, trenes de aterrizaje y tuberías hidráulicas”.
El tungsteno, también llamado wolframio, es un metal refractario fuerte. La USGS (Encuesta Geológica de los Estados Unidos) informa que casi el 60% del tungsteno usado en los Estados Unidos se usó en piezas de carburo cementado para aplicaciones de corte y resistentes al desgaste, principalmente en las industrias de construcción, metalurgia, minería, perforación de petróleo y gas. El tungsteno restante se utilizó para fabricar varias aleaciones y aceros especiales; electrodos, filamentos, alambres y otros componentes para aplicaciones eléctricas, electrónicas, de calefacción, de iluminación y de soldadura; y productos químicos para diversas aplicaciones.
Entonces, ¿por qué la joyera Gold piensa que es una mala idea que los anillos se hagan de estos dos metales? Además del hecho de que el tungsteno y el titanio no se consideran metales preciosos, que son las representaciones tradicionales de un compromiso a largo plazo, ella cree que es imposible que los joyeros trabajen con esos metales. Si un anillo requiere ser alterado, lo cual con frecuencia es necesario después de años de uso, es posible que no se logre. Los anillos de oro y platino se pueden dimensionar, soldar y reparar fácilmente, sin embargo, Gold señala que el titanio y el tungsteno no se pueden soldar ni medir; si el tamaño de su dedo cambia a lo largo de la vida útil de su anillo de bodas, es posible que tenga que tirarlo a la basura y comprar uno nuevo en lugar de ajustarlo.
Gold también refirió una noticia en la que el dedo de un hombre se hinchó y el anillo no se pudo quitar con cortadores de anillos normales o equipos de corte especializados para bomberos, se necesitaron cortadores de pernos de hospital, algunos sujetapapeles de alta resistencia y dos médicos para quitar el anillo del dedo del hombre antes de que dañara los tejidos. Otro lector del blog comentó que notó el desvanecimiento del acabado brillante en su anillo de bodas de carburo de tungsteno.
Por lo tanto, esas mismas características que hacen que el titanio y el tungsteno sean fuertes, livianos y resistentes al desgaste, lo convierten en una mala elección para las joyas que necesitan ser modificadas.
¿Qué pasa si uno no está seguro de cuál es el contenido de metal en una pieza de joyería? Una de las mejores formas de evaluar con precisión si una pieza de joyería está hecha de oro, platino, titanio, tungsteno (o algún otro material) es utilizar un analizador de metales preciosos XRF. Muchos joyeros líderes utilizan estos instrumentos para confirmar el contenido de metales preciosos en varias piezas de joyería y otros artículos de metal que tienen en sus tiendas. Esta tecnología de fluorescencia de rayos X es una solución rápida, simple y no destructiva para el análisis de metales preciosos. Puede identificar y medir el contenido de metal, así como determinar la presencia y concentración de otras trazas, elementos de aleación y elementos pesados ​​peligrosos, que podrían afectar la salud y la valoración de las piezas, sin mencionar cuán brillantes, opacas o inflexibles pueden llegar a ser.
Y lo último que la mayoría de la gente quiere que represente su anillo de bodas es algo aburrido e inflexible.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
99
SHARES
Share this article
¿Es importante el subkilataje?
La International Gem Society (IGS) publicó un art&iac... by Mark Lessard / 03.06.2020
Read More
Técnicas para la fabricación de aditivos metálicos
La industria de la fabricación de aditivos metá... by Marlene Gasdia-Cochrane / 11.25.2019
Read More
La impresión 3D con polvo de aleación de metal puede hacer piezas ultrarresistentes
Los metales más comunes, como hierro, acero, esta&nti... by Chris Calam / 11.25.2019
Read More
Deja un comentarioCancelar respuesta
¿Cómo funciona un analizador elemental a granel en línea?
Mapeo de recursos minerales críticos con escaneo y tecnología XRF
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d