Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Examinación de Alimentos / Análisis de residuos de plaguicidas en el siglo XXI: innovaciones en la preparación y detección de muestras con el GC-MS/MS TSQ 9610 de Thermo Scientific
Análisis de residuos de plaguicidas en el siglo XXI: innovaciones en la preparación y detección de muestras con el GC-MS/MS TSQ 9610 de Thermo Scientific
By Alexis Perrusquia 08.07.2025
Introducción
La detección precisa de residuos de pesticidas en matrices alimentarias y ambientales es esencial para el cumplimiento de la normativa y la protección de la salud pública. Con unos niveles máximos de residuos (LMR) cada vez más estrictos, los laboratorios modernos deben confiar en flujos de trabajo analíticos altamente sensibles, robustos y eficientes.
El sistema GC-MS/MS de triple cuadrupolo TSQ 9610 de Thermo Scientific representa un avance significativo en el análisis específico de residuos múltiples de pesticidas, ya que combina una ionización avanzada, un diseño preparado para la automatización y una compatibilidad flexible con la preparación de muestras. En este blog se exploran los fundamentos científicos y las ventajas prácticas del TSQ 9610 de Thermo Scientific en combinación con técnicas de preparación contemporáneas, como QuEChERS y la extracción en fase sólida μSPE automatizada para GC y LC-MS.
Evolución de la preparación de muestras de residuos de pesticidas
1. Contexto histórico
Los primeros análisis de pesticidas, hasta la década de 1950, se basaban en técnicas de extracción líquido-líquido (LLE) que requerían mucha mano de obra y utilizaban disolventes como el éter de petróleo, el cloroformo y la acetona. Estos métodos eran lentos, carecían de selectividad y producían una recuperación deficiente de los compuestos en niveles traza.
2. La era cromatográfica
La introducción de la cromatografía en fase gaseosa (GC) a mediados del siglo XX revolucionó la detección de pesticidas. El uso de la purificación en fase sólida (por ejemplo, Florisil®, gel de sílice), las etapas de derivatización y los primeros detectores de captura de electrones (ECD) mejoraron significativamente la sensibilidad para los compuestos halogenados.
3. Extracción en fase sólida e integración con HPLC
En la década de 1980, la extracción en fase sólida (SPE) surgió como una alternativa más rápida y selectiva a la LLE. Facilitó la obtención de extractos más limpios con un menor uso de disolventes. Al mismo tiempo, la HPLC se convirtió en esencial para analizar compuestos térmicamente lábiles no aptos para la GC.
4. Métodos multirresiduos y espectrometría de masas
La década de 1990 vio el desarrollo de métodos multirresiduos estandarizados (por ejemplo, DFG-S19 en Alemania), que permitieron la cuantificación simultánea de docenas de plaguicidas. Su combinación con GC-MS y, más tarde, LC-MS/MS proporcionó tanto la confirmación estructural como una mayor sensibilidad.
QuEChERS y el auge de la extracción simplificada
Introducido por Anastassiades et al. en 2003, el método QuEChERS (rápido, fácil, barato, eficaz, resistente y seguro) revolucionó la preparación de muestras. Basado en la extracción con acetonitrilo, la separación por sal y la SPE dispersiva (d-SPE), se convirtió en el estándar de facto para los ensayos reglamentarios de frutas, verduras, cereales y otros productos.
Las ventajas de QuEChERS incluyen:
  • Uso mínimo de equipos y disolventes
  • Altos índices de recuperación para un amplio rango de polaridad
  • Compatibilidad con GC-MS/MS y LC-MS/MS
Sin embargo, siguen existiendo retos, especialmente en matrices con alto contenido en grasas o pigmentos, donde los coextractos residuales pueden suprimir la respuesta del analito y contaminar los instrumentos.
Micro-SPE: limpieza de precisión para los flujos de trabajo modernos
La microextracción en fase sólida (µSPE) es una evolución miniaturizada de la SPE, optimizada para la limpieza post-QuEChERS:
Ventajas científicas:
  • Mayor selectividad con químicos sorbentes a medida
  • Perfiles de elución mejorados gracias al tamaño más pequeño de las partículas
  • Volumen muerto reducido, lo que minimiza la pérdida de disolvente y analito
  • Compatibilidad en línea con autocampionadores y sistemas de inyección
En un estudio realizado por Hakme y Poulsen (2021, J. Chromatogr. A), se demostró que la µSPE eliminaba más del 70 % de las interferencias de la matriz en muestras de cereales en comparación con la d-SPE, lo que mejoraba significativamente el rendimiento de la MS posterior.
TSQ 9610 GC-MS/MS: diseñado para aplicaciones exigentes
1. Fuente de iones AEI
La fuente Advanced Electron Ionization (AEI) genera un haz de iones altamente enfocado, lo que proporciona una intensidad y estabilidad de señal excepcionales, incluso con muestras con alta carga de matriz. Su construcción robusta reduce los ciclos de mantenimiento y mantiene bajos los límites de detección.
2. Detector XLXR
Esta nueva arquitectura del detector proporciona un rango dinámico lineal ampliado, lo que permite cuantificar analitos desde niveles bajos de ppt hasta altos de ppb en una sola carrera, algo fundamental para el cribado de contaminantes regulados y emergentes.
3. Tecnología NeverVent
El tiempo de actividad del instrumento se maximiza con Vacuum Probe Interlock (VPI), que permite:
  • Intercambio de columnas
  • Sustitución de la fuente de iones…
  • sin ventilar el sistema, lo que preserva la integridad del vacío y reduce el tiempo de inactividad.
4. Capacidad de retrolavado integrada
El mecanismo inteligente de retrolavado del sistema permite:
  • Una eliminación más rápida de la matriz
  • Una reducción de la contaminación de la columna analítica
  • Una mejora de la forma y la reproducibilidad de los picos
Consideraciones sobre el gas portador: hidrógeno frente a helio
Con el aumento de los costes del helio y las preocupaciones sobre su suministro, el hidrógeno está ganando popularidad como gas portador para GC-MS/MS. Aunque el hidrógeno introduce cambios en la eficiencia de ionización y los patrones de fragmentación, la optimización del método puede mitigar estos efectos.
Ejemplo:
La deltametrina, el pentaclorobenceno y la isodrina se cuantificaron con éxito a 0,005 mg/kg en alimentos para bebés utilizando hidrógeno, con relaciones señal-ruido comparables a las de los métodos basados en helio.
Nota: Es posible que sea necesario volver a optimizar las transiciones SRM debido a la alteración de las relaciones iónicas en condiciones de hidrógeno.
Aplicación destacada: validación de matrices de cereales
En un estudio de validación en cinco matrices de cereales (trigo, arroz, cebada, centeno y avena), µSPE proporcionó:
Eliminación de la matriz >70 %
  • Cromatogramas limpios
  • Cuantificación estable a niveles inferiores a ppb
  • Esto demuestra la aplicabilidad del sistema a los análisis rutinarios de seguridad alimentaria, incluso en tipos de muestras complejos y variables.
Conclusión
La combinación de técnicas avanzadas de preparación de muestras y el innovador sistema GC-MS/MS TSQ 9610 de Thermo Scientific proporciona a los laboratorios una plataforma preparada para el futuro para el análisis de residuos de plaguicidas. Ya sea para abordar el cumplimiento de normativas rutinarias o aplicaciones de investigación complejas, esta solución integrada garantiza:
  • Mejora de la eliminación de matrices
  • Límites de detección bajos
  • Resultados robustos y reproducibles
  • Flexibilidad en los tipos de muestras y el uso de gases portadores
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Deja un comentarioCancelar respuesta
Informações de conteúdo e rótulo devem corresponder — especialmente na parte frontal da embalagem
¿Podría un tornillo o sujetador metálico afectar la seguridad de un avión?
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d