Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Examinación de Alimentos / El contenido y la etiqueta deben coincidir — especialmente cuando están en el frente del envase
El contenido y la etiqueta deben coincidir — especialmente cuando están en el frente del envase
By Alexis Perrusquia 07.10.2025
Autora: Kimberly Durkot
Ciencia Acelerada
Este año, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) emitió una propuesta de normativa para la implementación de un recuadro de información nutricional en el frente de los envases (FOP, por sus siglas en inglés). Esta medida busca ayudar a los consumidores a identificar de forma rápida y sencilla cómo los alimentos pueden formar parte de una dieta saludable. Todos los comentarios sobre esta propuesta deben ser recibidos esta semana, ya sea de forma electrónica o por escrito, a más tardar el 16 de mayo de 2025.
El sitio web de la FDA explica la normativa propuesta:
La FDA propone requerir una etiqueta nutricional en el frente del envase (FOP) en la mayoría de los alimentos envasados, proporcionando información accesible y de fácil comprensión que ayude a los consumidores a identificar rápidamente cómo los alimentos pueden integrarse en una dieta saludable. Este recuadro de información nutricional complementaría la tabla de información nutricional tradicional requerida en los envases. Mostrar de forma simplificada el contenido de grasas saturadas, sodio y azúcares añadidos como “Bajo”, “Medio” o “Alto” permitiría a los consumidores comprender de manera rápida la información numérica detallada en la tabla nutricional. Las recomendaciones dietéticas federales actuales aconsejan limitar estos tres nutrientes para lograr una dieta rica en nutrientes dentro de los límites calóricos.
Normativas de pesos y medidas
Si usted pertenece a la industria de procesamiento de alimentos, es fundamental garantizar que la cantidad de producto contenida en el envase al momento de la compra coincida con la cantidad indicada en la etiqueta. La información nutricional, ya sea en el frente o reverso del envase, se basa en porciones, y las etiquetas indican la cantidad total de porciones en el recipiente. Si la cantidad real no coincide con las porciones declaradas, los consumidores podrían confundirse respecto al valor nutricional que están recibiendo.
En EE. UU., el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) proporciona una guía procedimental para la verificación de conformidad de las declaraciones de contenido neto en productos envasados. Esta verificación determina el cumplimiento de los procesos de envasado, distribución y comercialización con los requisitos legales de contenido neto (Referencia: NIST Handbook 133 – Edición Actual 2025).
Extracto del alcance de las regulaciones del NIST:
1.2.2. Requisito de promedio: En general, la cantidad neta promedio de contenido de los envases dentro de un lote debe ser, como mínimo, igual a la cantidad neta declarada en la etiqueta. Se permiten variaciones, tanto al alza como a la baja, cuando son ocasionadas por fluctuaciones inevitables en el pesaje, medición o conteo durante la fabricación bajo buenas prácticas de manufactura vigentes. Sin embargo, estas variaciones no deben ser tan significativas como para que el promedio de los envases de un determinado lote esté por debajo de la cantidad declarada.
El documento del NIST también describe los procedimientos de prueba para envases etiquetados por peso (pruebas gravimétricas), por volumen, por conteo, medida lineal, área, espesor y combinaciones de cantidades.
El uso de controladoras de peso para cumplir con la normativa
En la industria de procesamiento de alimentos, una controladora de peso representa un componente esencial dentro del programa de control de calidad para garantizar el cumplimiento normativo.
Como su nombre indica, una controladora de peso es un equipo utilizado para controlar de forma confiable el peso de los productos alimenticios durante el proceso de producción o en la inspección final, comparando el peso real con el especificado en el envase. Además, puede realizar conteo y rechazo automático, ofreciendo una solución integral de control de calidad incluso en entornos de planta exigentes.
Las controladoras de peso pesan cada producto en movimiento, lo que permite realizar inspecciones cualitativas eficientes, ya que variaciones significativas en el peso podrían indicar componentes faltantes. Así, ayudan a verificar que los productos coincidan con el peso declarado en las etiquetas, asegurando el cumplimiento tanto de las normativas regionales como internacionales de peso en envases.
Además, contribuyen a reducir el riesgo de insatisfacción del consumidor y posibles críticas negativas en redes sociales. Encontrar menos contenido del esperado podría generar reacciones adversas y dañar la reputación de la marca.
Más allá del cumplimiento normativo y de la satisfacción del cliente, las controladoras de peso también optimizan la productividad, el rendimiento y los márgenes de rentabilidad. Al ofrecer mediciones precisas y repetibles, ayudan a minimizar las pérdidas por sobrellenado. Aunque un consumidor no suele quejarse por recibir más de lo que pagó, cada gramo adicional impacta directamente en los costos de la empresa.
Recursos adicionales
  • Ebook: Guía práctica de controladoras de peso y sistemas de control de peso
  • FDA de EE. UU.: Información sobre el etiquetado nutricional en el frente del envase – FDA Front-of-Package Nutrition Labeling Information
  • NIST Handbook 133 – Edición Actual 2025: NIST Handbook 133
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
¿Dónde intervienen las mediciones de caudalímetros en el downstream de petróleo y gas?
Aclarando el aire – La importancia del monitoreo del aire para abordar la injusticia ambiental
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d