Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Examinación de Alimentos / De residuo a recurso: Reciclaje de aceites de cocina usados para biocombustible
De residuo a recurso: Reciclaje de aceites de cocina usados para biocombustible
By Pascal Lemberge 03.13.2025
Los aceites de cocina usados de cadenas de restaurantes y productores de alimentos se han convertido en un producto útil. El crecimiento previsto del uso mundial de aceite de cocina aumenta año tras año. El aceite de cocina usado se recicla y se utiliza para diversos fines, como combustible para quemadores industriales y aditivos en productos manufacturados, pero la creación de biodiésel es el mayor uso del aceite de cocina usado.
El biocombustible es un tipo de combustible derivado de recursos biológicos renovables, como plantas, cultivos o residuos orgánicos. Se considera una alternativa a los combustibles fósiles tradicionales, ya que tiene el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de las reservas finitas de combustibles fósiles. El biodiésel es un tipo de biocombustible producido a partir de aceites vegetales, grasas animales o aceites de cocina reciclados mediante un proceso llamado transesterificación.
La transesterificación es una reacción química que implica el intercambio de grupos éster entre un compuesto éster y un compuesto alcohólico. Suele producirse en presencia de un catalizador, como un ácido o una base. El proceso da lugar a la formación de un nuevo compuesto éster y un compuesto alcohólico como subproductos. La transesterificación se utiliza habitualmente en diversas industrias, como la producción de biodiésel, donde se utiliza para convertir aceites vegetales o grasas animales en combustible biodiésel. A menudo se utiliza como sustituto del combustible diésel en vehículos y maquinaria.
Producción de biodiésel a partir de aceites de cocina usados
El Departamento de Agricultura de EE. UU. informa de que solo el estado de Alaska produce más de 250 000 galones de biodiésel al año a partir del aceite de cocina reciclado recogido en los restaurantes locales. La American Soybean Association informó de que el mayor aumento de las importaciones de la materia prima utilizada para producir diésel a partir de biomasa procede del aceite de cocina usado, que ha pasado de menos de 300 millones de libras en 2021 a más de 3000 millones de libras en 2023.
El Departamento de Energía de EE. UU. explica en su sitio web que el biodiésel se produce a partir de aceites vegetales, grasa amarilla, aceites de cocina usados o grasas animales. El combustible se produce mediante el proceso de transesterificación que convierte las grasas y aceites en biodiésel y glicerina (un coproducto). «El aceite vegetal crudo o refinado, o las grasas recicladas que no se han transformado en biodiésel, no son biodiésel y no deben utilizarse como combustible para vehículos», advierte el sitio. «Las grasas y los aceites (triglicéridos) son mucho más viscosos que el biodiésel, y las mezclas de aceite vegetal de bajo nivel pueden causar depósitos en el motor a largo plazo, adherencia de los anillos, gelificación del aceite lubricante y otros problemas de mantenimiento que pueden reducir la vida útil del motor».
La Asociación de la Soja también señaló que la EPA exige que los productores de biocombustibles mantengan datos de la cadena de custodia para cada galón de aceite de cocina usado, tanto de origen nacional como importado, con el fin de garantizar que el producto cumpla con las normas.
Garantizar que el aceite de cocina usado cumple las normas
Las empresas de recogida de aceite de cocina usado pueden utilizar el análisis de fluorescencia de rayos X (XRF) y el EDXRF (XRF de energía dispersiva) en particular para ayudar a garantizar que las entregas cumplan las normas establecidas.
En el caso del análisis de aceite de cocina usado, la EDXRF puede proporcionar información sobre la presencia y concentración de diversos elementos, como fósforo, azufre, calcio, potasio y metales pesados. Estos elementos pueden ser indicativos de la calidad y los posibles contaminantes del aceite de cocina usado. Al analizar la composición elemental, la EDXRF puede ayudar a evaluar la idoneidad del aceite para su uso posterior o identificar cualquier posible adulteración o contaminación.
Análisis XRF y EDXRF
El análisis de fluorescencia de rayos X (XRF) es una tecnología que utiliza la interacción entre los rayos X y la materia. Los átomos consisten en un núcleo rodeado de electrones en capas, que equilibran la carga positiva del núcleo. Cuando los rayos X de alta energía golpean un átomo, un electrón de la capa interna es expulsado, creando una vacante. Un electrón de una capa superior llena entonces esta vacante, emitiendo rayos X secundarios con una diferencia de energía entre los estados cuánticos del electrón. Cada elemento emite señales de rayos X únicas, formando una huella o espectro elemental durante el análisis XRF.
EDXRF (XRF de energía dispersiva) permite un análisis rápido y fácil incluso de muestras irregulares con poca o ninguna preparación de la muestra. En el análisis EDXRF, los rayos X característicos de los diferentes elementos presentes en una lectura se separan en un espectro de energía de fluorescencia completo utilizando ya sea excitación directa (óptica 2D) o excitación indirecta (óptica 3D). La tecnología EDXRF está diseñada para procesar simultáneamente grupos enteros de elementos para el análisis cualitativo o cuantitativo y puede utilizarse en formatos portátiles y de laboratorio. Como resultado, la EDXRF puede adaptarse a muestras de casi cualquier forma y tamaño.
Un espectrómetro EDXRF puede proporcionar la cuantificación de elementos mayores, menores y trazas en la más amplia gama de muestras, incluyendo sólidos a granel, gránulos, polvos sueltos o prensados, perlas fundidas, películas delgadas, pastas y líquidos.
Resumen
La cantidad exacta de aceite de cocina usado que se genera al año puede variar en función de diversos factores, como el tamaño de la población, los hábitos alimentarios y las prácticas de cocina, y, por supuesto, puede diferir en diferentes países y regiones. Sin embargo, el producto final debe procesarse correctamente y analizarse para ayudar a garantizar que esté libre de contaminantes. Los espectrómetros EDXRF pueden ayudar a salvaguardar el suministro de biodiésel, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de las reservas finitas de combustibles fósiles.
Recursos adicionales
  • Academia de fluorescencia de rayos X (XRF)
  • Espectrómetro EDXRF Thermo Scientific™ ARL™ QUANT’X
Comparte esto:
  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Click to share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
ebook: Una guía práctica para mejorar la fabricación de cemento
¿Por qué los recicladores de baterías de iones de litio utilizan XRF portátil?
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2025 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d