Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Examinación de Alimentos / Una buena razón para holgazanear cuando se trata de controladoras de peso
Una buena razón para holgazanear cuando se trata de controladoras de peso
By Alexis Perrusquia 03.06.2025
Por David Prieto, especialista en aplicaciones
Las controladoras de peso son herramientas esenciales que se utilizan en diversas industrias para ayudar a garantizar mediciones precisas del peso de los productos. Están diseñadas para pesar artículos de forma rápida y precisa a medida que se mueven a lo largo de una cinta transportadora, lo que ayuda a los fabricantes a mantener el control de calidad y el cumplimiento de las normas reglamentarias. La tecnología más reciente lleva el control de peso al siguiente nivel de velocidad y precisión.
Conceptos básicos del control de peso
La tecnología de control de peso es vital para pesar y contar productos en movimiento y rechazar productos que no cumplan con las especificaciones predeterminadas. Cuando un paquete se mueve hacia la entrada de la controladora de peso, se pesa utilizando una celda de pesaje en la mesa de pesaje. A continuación, el paquete se mueve hacia la salida de la controladora de peso para ser aceptado o rechazado según la configuración de la controladora. Si se detecta un problema, el producto se rechaza y se retira de la cinta transportadora mediante un chorro de aire, un bopper o un empujador. Los productos rechazados también pueden desviarse o dejarse caer en una zona separada para su posterior inspección.
Ya hemos escrito anteriormente sobre las razones para utilizar una controladora de peso, entre las que se incluyen la seguridad de la marca, el cumplimiento de las expectativas de los clientes y de la normativa, la eficiencia de la planta y el control del peso. Entregar productos de calidad constante es esencial para proteger su marca y sus resultados. Eso significa saber que el peso de un producto empaquetado que se envía coincide con el peso que figura en la etiqueta.
Existe una gama de controladoras de peso de alta calidad que satisfacen las diferentes necesidades de la industria, incluyendo alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y bienes de consumo. El objetivo de la tecnología es proporcionar a los fabricantes la capacidad de pesar, contar y rechazar artículos dentro de un único sistema dinámico.
La clave del éxito de estos sistemas es ofrecer una precisión fiable en el pesaje de paquetes de tamaños variables, incluso aquellos que son grandes y pesados o pequeños y ligeros, sin detener la cinta transportadora de la controladora de peso.
¿Qué es un diseño de cinta floja?
En un sistema de cinta transportadora tradicional (abajo a la izquierda), el motor que impulsa el movimiento de la cinta suele estar situado debajo de la cinta transportadora. El motor está conectado directamente a la cinta y se encarga de impulsarla a una velocidad específica. Mientras que el diseño de cinta floja (abajo a la derecha) tiene un motor que está aislado de la plataforma de pesaje, que en lugar de estar conectado directamente a la cinta, el motor está montado debajo de la cinta transportadora y aislado de la célula de carga.
Este diseño de motor aislado ayuda a minimizar las vibraciones y las perturbaciones mecánicas que pueden producirse en aplicaciones de muy alta velocidad. Al separar el motor de la célula de carga y la plataforma de pesaje, se reduce significativamente la posibilidad de que las vibraciones inducidas por el motor interfieran en las mediciones de peso, lo que permite lecturas de peso más precisas y fiables para aplicaciones de peso ligero con requisitos de alta velocidad y alta precisión.
El diseño de cinta floja permite que los productos que se mueven rápidamente se transfieran con un bajo riesgo de desequilibrio y con la menor vibración posible para disminuir el tiempo de asentamiento en el pesaje.
Lea más sobre el diseño de cinta floja de la controladora de peso en esta nota de aplicación: «Mejora de la precisión y la eficiencia para aplicaciones ligeras de alta velocidad».
Resumen
Al utilizar controladoras de peso que emplean el diseño de cinta floja, los fabricantes pueden esperar sistemas más versátiles, precisos y eficientes que cumplan con estrictos estándares de calidad y normativas, lo que en última instancia impulsa la excelencia operativa.
Recursos adicionales
  • Nota de aplicación: «Mejora de la precisión y la eficiencia para aplicaciones ligeras de alta velocidad».
  • Recursos en línea: Tecnologías y soluciones para mejorar el pesaje y la inspección de alimentos
  • Libro electrónico: Una guía práctica para el control de peso y las controladoras de peso
Comparte esto:
  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Click to share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Alimentadores de correia de pesos na produção de cimento
Avances en la fabricación limpia de acero con tecnologías modernas
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d