Escrito por Bob Gallagher
Nota del editor: Nuestro blog asociado, dirigido al sector del petróleo y el gas, ha publicado recientemente un artículo sobre una nueva tecnología que combina analizadores de vapores tóxicos (TVA) capaces de detectar fugas de gas con una cámara de imagen óptica de gas (OGI), una cámara infrarroja especializada que detecta y visualiza las fugas de gas. A continuación, se ofrece un resumen de dicho artículo.
La industria del petróleo y el gas está sujeta a estrictas normas de cumplimiento, lo que requiere inspecciones y mantenimiento rutinarios, en particular a través de los programas de detección y reparación de fugas (LDAR) exigidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para muchas instalaciones. Los analizadores de vapores tóxicos (TVA) detectan las fugas de gas, y su eficacia se ve reforzada por las cámaras de imagen óptica de gases (OGI), dispositivos infrarrojos especializados que visualizan las fugas de gas.
El peligro de las fugas de gas y vapor
Las emisiones fugitivas, fugas involuntarias de gases o vapores de equipos industriales presurizados, suponen un riesgo importante para los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente. Estas emisiones pueden producirse a lo largo de todo el recorrido del gas desde el pozo hasta el cliente, siendo las válvulas y los conectores las principales fuentes de fugas en los Estados Unidos, según la EPA.
El gas natural viaja a través de una compleja red de tuberías de transmisión que requieren un monitoreo regular para evitar fugas y fallas. Las plataformas de perforación marítimas, que manejan sustancias volátiles en condiciones extremas, también necesitan una supervisión constante para mitigar posibles desastres. Las terminales de gas natural licuado (GNL), que manejan y transportan GNL, requieren una detección temprana de fugas para evitar incidentes graves y garantizar la seguridad.
Tecnología para ayudar a reducir los daños
En las refinerías de petróleo, las cámaras de detección de fugas de gas permiten identificar de forma rápida y segura las emisiones fugitivas, lo que facilita las reparaciones inmediatas y ayuda a prevenir daños importantes y multas reglamentarias.
La combinación de las TVA con las cámaras OGI ofrece una potente solución para las inspecciones rutinarias, el mantenimiento y el cumplimiento de la normativa. Esta asociación tecnológica permite a los operadores detectar y cuantificar las fugas de forma más eficiente, en consonancia con la normativa medioambiental mundial. Las OGI pueden identificar y cuantificar el metano y más de 400 compuestos orgánicos volátiles (COV). Mejorados con imágenes termográficas, estos dispositivos proporcionan mediciones de temperatura y paletas de colores, mientras que sus capacidades inalámbricas permiten una transmisión de datos fluida, un funcionamiento remoto y el intercambio de resultados en tiempo real.
Esta integración de las TVA y las cámaras OGI proporciona a la industria del petróleo y el gas una solución avanzada para la detección y cuantificación de fugas, mejorando la eficiencia, la seguridad y el cumplimiento normativo, y contribuyendo a un entorno más seguro para todos.
Puede leer el artículo completo aquí: Cómo detectar mejor las fugas de metano, CO, CO₂ y compuestos orgánicos volátiles (COV)
Recursos adicionales
- Nota de aplicación: Cámara OGI portátil para la detección y cuantificación de fugas de gas
- eBook Guía para la monitorización de emisiones fugitivas y el desarrollo de un programa de detección y reparación de fugas (LDAR)
- Método 21 de la EPA de EE. UU. [https://www.epa.gov/emc/method-21-volatile-organic-compound-leaks]
- Artículo del blog: Normativa de la EMEA sobre detección de fugas (LDAR)
- Información del producto: Analizador de vapores tóxicos TVA2020 de Thermo Scientific™ y Cámara óptica de gases OPGAL EyeCGas® de Thermo Scientific™
Deja un comentario