Escrito por Daniel Merriman
Dado que muchos países desarrollados están adoptando estrategias de energía limpia para reducir sus emisiones de CO₂ y alcanzar el «cero neto» en las próximas décadas, se están considerando fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles.
El hidrógeno verde se está convirtiendo en un elemento fundamental en la transición hacia sistemas energéticos sostenibles. A medida que el mundo busca reducir las emisiones de carbono y la dependencia de los combustibles fósiles, el hidrógeno verde se presenta como una alternativa ecológica que puede producirse utilizando fuentes de energía renovables. Este artículo profundiza en los últimos avances en la producción de hidrógeno verde, destacando las tecnologías clave, los retos y el impacto potencial en los mercados energéticos mundiales.
¿Qué es el hidrógeno verde?
El hidrógeno verde es un tipo de combustible de hidrógeno que se produce mediante un proceso denominado electrólisis, que consiste en separar el agua (H₂O) en hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂) utilizando electricidad procedente de fuentes renovables como la eólica, la solar o la hidroeléctrica, lo que lo convierte en un combustible libre de carbono. A diferencia del hidrógeno gris y azul, el hidrógeno verde es sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Es esencial para una economía baja en carbono y tiene diversas aplicaciones:
- Transporte: los vehículos con pilas de combustible solo emiten vapor de agua.
- Industria: se utiliza en procesos químicos y en la producción de acero.
- Generación de energía: genera electricidad en pilas de combustible o se mezcla con gas natural.
- Almacenamiento de energía: equilibra la oferta y la demanda de fuentes renovables.
El hidrógeno verde es crucial para los objetivos de descarbonización global y los sistemas de energía sostenible.
Retos tecnológicos e innovaciones
Las recientes innovaciones en la tecnología de electrolizadores han mejorado significativamente la eficiencia y la escalabilidad de la producción de hidrógeno verde; sin embargo, la tecnología de electrolizadores y la infraestructura de energía renovable tienen un alto costo. Además, la naturaleza intermitente de las fuentes de energía renovables puede afectar a la consistencia de la producción de hidrógeno.
Hay una empresa clave del sector con sede en el Reino Unido que buscaba hacer frente a estos retos con sus novedosos procesos de electrólisis sin membranas y separación criogénica. La empresa fabrica electrolizadores de alta especificación y gran capacidad, sistemas autónomos de producción de oxígeno e hidrógeno. Un segmento importante del mercado de la empresa son los fabricantes de pilas de combustible de hidrógeno, que están estrictamente sujetos a las especificaciones de pureza de la ISO, lo que hace imprescindible medir y declarar de forma precisa y coherente los niveles de impurezas. El científico jefe de la empresa explicó que los analizadores de gases que utilizaban solo tenían una precisión de ±2 %, lo que es insuficiente para las aplicaciones más exigentes de algunos clientes. Sin embargo, esa medición mejoró después de sustituir sus analizadores de gas por un espectrómetro de masas de proceso para ayudar a obtener una medida real de la pureza del producto.
La espectrometría de masas ayudó al fabricante a mejorar la precisión, cumplir las normas y optimizar las pruebas
Los espectrómetros de masas son instrumentos analíticos sofisticados que identifican y cuantifican moléculas en función de su relación masa-carga. En el análisis de la pureza del hidrógeno, los espectrómetros de masas detectan y miden las trazas de impurezas en las muestras de hidrógeno. Al ionizar la muestra y separar los iones según su relación masa-carga, el instrumento proporciona información detallada sobre la composición del hidrógeno. Esto ayuda a garantizar que el producto cumpla con los estándares de pureza requeridos para diversas aplicaciones, como en pilas de combustible, procesos industriales e investigación. La medición precisa de la pureza del hidrógeno es crucial para optimizar el rendimiento y mantener la integridad de las tecnologías basadas en el hidrógeno.
El espectrómetro de masas de proceso sustituyó a los numerosos analizadores de gases que utilizaba la empresa británica, lo que redujo drásticamente la complejidad de su configuración analítica. Este sistema permitió la medición simultánea de múltiples especies de gases en varios puntos del proceso, todo ello en una sola unidad. La alta precisión del instrumento MS, gracias a su tecnología de sector magnético, permitió a la empresa confirmar la pureza de las corrientes de hidrógeno y oxígeno con una precisión de ±0,1 %.
Con la incorporación del espectrómetro de masas a sus operaciones con pilas de combustible de hidrógeno, la empresa británica ahora puede:
- Confirmar una pureza del hidrógeno del 99,99 %.
- Cumplir con las estrictas normas ISO.
- Optimizar las pruebas de fábrica en un único sistema.
(Puede leer el estudio de caso aquí).
Impacto económico y medioambiental
La viabilidad económica del hidrógeno verde está estrechamente ligada al costo de la energía renovable y la tecnología de electrolizadores. A medida que los precios de la energía renovable siguen bajando, se espera que el hidrógeno verde sea más competitivo. Además, los beneficios medioambientales del hidrógeno verde son considerables. Al sustituir los combustibles fósiles en sectores como el transporte, la industria y la generación de energía, el hidrógeno verde puede contribuir de manera significativa a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Aunque hay retos que superar, los avances tecnológicos y el creciente apoyo a las energías renovables proporcionan una base sólida para la adopción generalizada del hidrógeno verde. A medida que avanzamos hacia una economía baja en carbono, el hidrógeno verde desempeñará un papel crucial en la reducción de las emisiones y el fomento de la gestión medioambiental. Y los espectrómetros de masas de proceso pueden ayudar a afrontar esos retos.
Recursos adicionales
- Caso práctico: Thermo Fisher Scientific y CPH2 se unen para dar luz verde a la producción de hidrógeno renovable
- Consulte nuestra página Medición de hidrógeno verde en tiempo real
- Nota de aplicación: Mejora de la producción de hidrógeno verde con un análisis de gases rápido y preciso Espectroscopia de masas
Deja un comentario