Por: Cesare Riva
La calidad del cemento se ve afectada por muchos factores: los materiales utilizados, cómo se mezclan y cómo mantener la mezcla de cemento y la calidad durante todo el proceso.
La mayoría de los productores de cemento utilizan las últimas tecnologías y soluciones para mejorar la fabricación de cemento y ayudar a mantener esa calidad. Los alimentadores de cinta transportadora son una de las soluciones utilizadas en el procesamiento del cemento que miden y analizan el producto para que los operarios puedan corregir inmediatamente cualquier problema con las maquinarias reactivas, de modo que haya pocas paradas de producción imprevistas.
Más concretamente, los alimentadores de material se utilizan para controlar el movimiento de productos en bruto o acabados, incluidos polvos, gránulos, sólidos, líquidos y gases. Estos productos incluyen alimentadores por pérdida de peso y alimentadores de cinta de pesaje que funcionan conjuntamente con pesadoras de impacto para proporcionar capacidades precisas de supervisión, mezcla y control.
¿Cómo funcionan?
En primer lugar, el material se introduce en el alimentador a través de una sección de alimentación de entrada equipada normalmente con una compuerta deslizante vertical ajustable manualmente para controlar la altura del material. La abertura de la compuerta no debe superar 1/3 de la anchura y debe ser al menos 3 veces el tamaño máximo de las partículas.
La báscula puente, una báscula de cinta, mide la fuerza gravitatoria del material y convierte esta medición de fuerza en una señal eléctrica de salida proporcional a la carga de la cinta. Para una mejor medición, el material no debe entrar en contacto con los faldones laterales en toda la zona de la báscula de cinta.
A continuación, el controlador del alimentador integra la señal de la célula de carga (que sale de la báscula puente) y la entrada de un sensor de velocidad para proporcionar un peso real y un peso total alimentado. La velocidad de la cinta no debe superar los 0.5 m/seg.
Para un mayor control y mezcla, la electrónica proporciona señales de salida, comunicación mejorada, autodiagnóstico y la posibilidad de cargar y descargar información.
Propiedades de un alimentador de banda de pesaje fiable
- Un alimentador de banda de pesaje debe proporcionar un flujo constante de material y debe ser capaz de manipular correctamente el propio material.
- Debe ser muy reactivo a las variaciones de peso del material para ajustar inmediatamente el flujo.
- Ofrece una mayor sensibilidad para un pesaje más preciso del producto que debe alimentarse.
- Un alimentador de banda pesada debe estar diseñado para permitir una limpieza y un mantenimiento sencillos que reduzcan el tiempo de espera; por ejemplo, utilizando un bastidor autoportante con diseño en voladizo, para una sustitución fácil y rápida de la banda sin desmontar la máquina.
- La construcción debe ofrecer una mayor resistencia a la corrosión y capacidad de lavado.
- Debe tener un diseño de perfil bajo para encajar en zonas de poca altura
- Debe ser “autolimpiable” y capaz de mantener una tensión constante de la banda en presencia de una carga de caudal variable o fuertes variaciones de temperatura.
El uso del alimentador de banda pesada adecuado en la producción de cemento permite a los productores de cemento optimizar el desperdicio de material, especialmente cuando se trata de aditivos puros y caros, mantener la consistencia de la mezcla y la consiguiente buena calidad del producto final, reducir y minimizar el tiempo de inactividad de la planta y aumentar potencialmente los beneficios.
Obtenga más información escuchando nuestro webcast gratuito: Alimentadores Weighbelt: El corazón de la planta
Deja un comentario