Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Cementos Avanzados / Alimentadores de cinta de pesaje en la producción de cemento
Alimentadores de cinta de pesaje en la producción de cemento
By Alexis Perrusquia 03.05.2025
Por Marlene Gasdia-Cochrane 
Nota del editor: Utilizados para transferir sólidos a granel a un caudal cuidadosamente controlado, los alimentadores de cinta de pesaje son equipos esenciales en la industria del cemento. Hablamos con Cesare Riva, experto en pesaje y monitorización de productos a granel de Thermo Fisher, sobre el papel vital que desempeñan los alimentadores de cinta de pesaje en la producción de cemento.
Los alimentadores de cinta de pesaje son esenciales en la producción de cemento. ¿Qué importancia tiene esta aplicación?
Parece increíble decirlo, pero el cemento es el segundo material más utilizado en la Tierra después del agua. El mercado mundial de cemento produjo 5170 millones de toneladas de cemento en 2020 y se espera que el mercado crezca un 3,3 % cada año entre 2021 y 2026. Esto significa 6080 millones de toneladas de cemento para 2026.
Los alimentadores de cinta de pesaje son esenciales para la producción de cada tonelada de cemento. Cuanto más cemento se produce, más importante es contar con alimentadores de cinta de pesaje precisos y fiables.
¿Cuáles son los factores clave que impulsan el crecimiento que estamos viendo en la industria del cemento?
Los principales factores son el aumento de la renta disponible y el aumento de la población urbana, que conducen a un aumento de los proyectos residenciales y de las inversiones en el sector de la construcción. Los principales mercados regionales del cemento son América del Norte, África, Europa y Asia-Pacífico. China es probablemente el mayor mercado mundial, seguido de Oriente Medio y América Latina, donde la población urbana y las infraestructuras están creciendo.
¿Todos estos proyectos utilizan el mismo tipo de cemento?
No. Los dos productos principales son el cemento mezclado y el cemento Portland «ordinario». Pero la composición del cemento siempre se basa en las peticiones específicas de los clientes, y las diferentes aplicaciones requieren una composición química elemental diferente en la receta. Una receta puede cambiar dependiendo de las especificaciones del cliente, pero también de la disponibilidad local de materias primas e incluso de la temporada. Los alimentadores de cinta de pesaje permiten a los fabricantes controlar con precisión las proporciones de los diferentes ingredientes en un producto de cemento determinado.
¿Qué pasos se siguen para producir cemento según las especificaciones del cliente?
Hay cuatro etapas principales en el proceso de producción de cemento que ayudan a mantener una calidad constante con una desviación química mínima desde la cantera hasta el silo y el cliente.
El proceso de producción de cemento comienza con la extracción de piedra caliza y arcilla de la cantera. A continuación, el material se transfiere a una trituradora donde se reducen los tamaños de las partículas, y el producto se premezcla para reducir la variabilidad en la composición. Los alimentadores de cinta de pesaje ayudan a mantener la consistencia del producto durante la premezcla, mientras que los analizadores en línea pueden utilizarse para la medición precisa y el almacenamiento del producto.
Después de esto, la materia prima se transfiere al molino de rodillos y a la línea de horno, donde se mezcla con la receta actual añadiendo costosos aditivos puros. Una vez más, los alimentadores de cinta de pesaje se utilizan normalmente en esta etapa. Luego se seca, se muele y se calienta hasta convertirse en clínker. Esta fase es fundamental para la calidad final del cemento y es obligatorio realizar una mezcla precisa. Finalmente, el clínker se enfría, se determina la composición elemental y se muele en partículas finas para su almacenamiento o envío.
¿Cómo superan los productores de cemento los desafíos durante la producción?
El principal desafío es mantener la mezcla de materias primas y mantener una calidad constante. Esto se logra analizando el producto y corrigiendo inmediatamente el proceso de producción con maquinaria reactiva, como los alimentadores de cinta de pesaje.
El alto costo de los aditivos puros presenta otro desafío. Por esta razón, es fundamental gestionarlos de la mejor manera para obtener ahorros directos.
Otro desafío son las paradas de producción no planificadas, que suponen una pérdida de ingresos. El uso de equipos fiables es vital para evitarlo.
Cada uno de estos problemas puede abordarse con los mismos equipos: los alimentadores de cinta de pesaje. Los alimentadores de cinta de pesaje son cintas transportadoras reactivas que permiten a los productores controlar cuidadosamente el caudal de sólidos secos a granel. Los alimentadores de cinta de pesaje son cruciales en múltiples etapas de la producción de cemento, un papel que les ha valido el título de «el corazón de la planta» en la industria cementera.
¿Qué son los alimentadores de cinta de pesaje y cómo funcionan?
Alimentadores de cinta de pesaje Los alimentadores de cinta de pesaje son cintas transportadoras diseñadas específicamente para la medición gravimétrica continua de sólidos a granel en un proceso posterior. La función de los alimentadores de cinta de pesaje es transferir sólidos a granel desde un contenedor o silo y mantener la consistencia de la mezcla de acuerdo con una receta específica. Mediante el pesaje continuo de los sólidos transportados, los alimentadores de cinta de pesaje pueden mantener el caudal constante de acuerdo con un valor porcentual determinado. El control se mantiene variando la velocidad de la cinta, de acuerdo con el peso del material en la cinta.
Por lo tanto, los alimentadores de cinta de pesaje permiten a los productores de cemento ajustar con precisión las recetas y las cantidades correctas de productos para el siguiente proceso. La capacidad de los alimentadores de cinta de pesaje para reaccionar y ajustar el caudal es fundamental para cumplir con las especificaciones de los clientes. Los alimentadores de cinta de pesaje fiables desempeñan un papel crucial para garantizar la calidad del producto final y reducir el desperdicio de aditivos caros.
¿Puede explicarnos el uso de los alimentadores de cinta de pesaje en la producción de cemento?
En primer lugar, el material se alimenta a los alimentadores de cinta de pesaje a través de una sección de alimentación de entrada, normalmente equipada con una compuerta deslizante vertical ajustable manualmente. Por lo general, la abertura de la compuerta debe ser al menos tres veces el tamaño máximo de las partículas. Los alimentadores de cinta de pesaje están equipados con una báscula puente, que mide el peso del material y convierte esta medida en una señal de salida eléctrica proporcional a la carga de la cinta.
Los alimentadores de cinta de pesaje utilizan un controlador que integra la señal de la báscula puente y la entrada de un sensor de velocidad para proporcionar un peso real y el peso total alimentado.
Idealmente, la velocidad nunca debe exceder los 0,5 metros por segundo. Para un mayor control y para fines de mezcla, los alimentadores de cinta de pesaje pueden proporcionar señales de salida, comunicación mejorada, autodiagnóstico y la capacidad de cargar y descargar información.
¿Qué características deben buscar los fabricantes en los alimentadores de cinta de pesaje de alto rendimiento?
No todos los alimentadores de cinta de pesaje son iguales. Los fabricantes deben buscar estas cualidades en los alimentadores de cinta de pesaje fiables:
  • Los alimentadores de cinta de pesaje deben proporcionar un flujo constante de material y deben ser capaces de manipular adecuadamente el material por sí mismos.
  • Los buenos alimentadores de cinta de pesaje deben reaccionar rápidamente a la variación del peso del material para ajustar inmediatamente el flujo.
  • Los alimentadores de cinta de pesaje deben ser muy sensibles para pesar con precisión las materias primas y los productos.
  • La limpieza y el mantenimiento son consideraciones importantes a la hora de elegir los alimentadores de cinta de pesaje. Los alimentadores de cinta de pesaje fiables están diseñados para permitir una fácil limpieza y mantenimiento: por ejemplo, los alimentadores de cinta de pesaje Thermo Scientific utilizan un bastidor autoportante con diseño en voladizo para una sustitución fácil y rápida de la cinta sin desmontar toda la máquina. La construcción proporciona resistencia a la corrosión y capacidad de lavado.
  • Por último, los alimentadores de cinta de pesaje deben ser capaces de mantener una tensión constante de la cinta en presencia de una carga de flujo variable o una fuerte variación de temperatura.
En conclusión, los alimentadores de cinta de pesaje son activos críticos que permiten a los productores de cemento garantizar la calidad y consistencia del producto, reducir el desperdicio de material, minimizar el tiempo de inactividad de la planta y, por lo tanto, maximizar las ganancias.
Recursos adicionales:
  • Visite nuestro centro en línea de Tecnología y Soluciones para Mejorar la Fabricación de Cemento
  • Descargue nuestro e-Book: Una guía práctica para mejorar la producción y los procesos de fabricación de cemento
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Cómo la monitorización en línea con espectroscopia Raman puede marcar la diferencia en los procesos de extrusión de polímeros
Alimentadores de correia de pesos na produção de cimento
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d