Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Cementos Avanzados / El PGNAA mejora el proceso y el control de calidad en la producción de cemento
El PGNAA mejora el proceso y el control de calidad en la producción de cemento
By Alexis Perrusquia 01.08.2025
By Jill Staggert, Market Development Manager
En el mundo de la producción de cemento, la precisión es clave. Obtener la composición elemental exacta es crucial para mantener unos estándares de alta calidad y cumplir los requisitos normativos. Aunque la fluorescencia de rayos X (XRF) ha sido un método de referencia durante años, el análisis por activación rápida de neutrones gamma (PGNAA) es otra tecnología elemental importante, especialmente cuando se utiliza junto con el XRF, para aumentar la eficiencia y la sostenibilidad.
¿Qué es el PGNAA?
El PGNAA funciona bombardeando materiales de muestra con neutrones. Esta técnica necesita una fuente de neutrones, tradicionalmente suministrada por el radioisótopo Californio-252. Pero gracias a los avances, ahora podemos utilizar un acelerador lineal compacto, o generador de neutrones, para generar neutrones eléctricamente. Cuando estos neutrones, que penetran profundamente, interactúan con el núcleo atómico de los elementos de la muestra, emiten rayos gamma de alta energía (MeV), con niveles de energía exactos que dependen de los elementos de la muestra. A continuación, estos rayos gamma se capturan y miden con un espectrómetro de rayos gamma de alta resolución, donde se clasifican por energía y abundancia. El espectro de rayos gamma resultante nos proporciona una visión detallada de la composición elemental de la muestra. Cada elemento emite una firma de rayos gamma única, que PGNAA utiliza para identificar y cuantificar los elementos dentro del material.
Ver información adicional sobre la tecnología PGNAA.
Por qué PGNAA es excelente para la producción de cemento
PGNAA ofrece un análisis exhaustivo al penetrar en toda la sección transversal de la materia prima en la cinta transportadora. En un analizador correctamente diseñado, esto permite realizar mediciones continuas minuto a minuto en todo el flujo de material, lo que garantiza la uniformidad y la precisión. A diferencia de las tecnologías de análisis de superficies como XRF y difracción de rayos X (XRD), que miden profundidades y áreas limitadas, PGNAA reduce los errores de las muestras al proporcionar una medición robusta de todo el contenido de la cinta transportadora, que puede utilizarse para producir una reducción significativa de la variabilidad en la calidad del material.
Mejora del control de las existencias y la mezcla bruta
Ante las crecientes exigencias de clientes y organismos reguladores, los productores de cemento recurren a los analizadores de banda transversal PGNAA. Estos analizadores proporcionan datos esenciales sobre la composición elemental que impulsan el control de calidad y la eficacia del proceso, al tiempo que permiten ahorrar energía y reducir los residuos. Mediante un estrecho seguimiento y control de las materias primas, los productores pueden garantizar la calidad y consistencia del producto final. Las variaciones en la calidad de las materias primas o las mezclas inadecuadas pueden dar lugar a un hormigón defectuoso y a importantes problemas de construcción. PGNAA ayuda a mitigar estos riesgos proporcionando información precisa y oportuna sobre las materias primas, proporcionando así un sensor de proceso valioso y fiable para reducir los costes energéticos y el desperdicio de materiales.
Análisis en tiempo real con PGNAA
Las plantas cementeras tradicionales se basan en muestreos fuera de línea y análisis de laboratorio, que pueden introducir errores y provocar retrasos. Los analizadores PGNAA, instalados directamente en la cinta transportadora, permiten realizar mediciones continuas en tiempo real, eliminando la necesidad de torres de transferencia y reduciendo los costes de construcción y mantenimiento asociados. Esta supervisión continua permite clasificar y mezclar correctamente las materias primas, mejorando la optimización general del proceso. Los datos PGNAA en tiempo real, cuando se sincronizan con los resultados de laboratorio XRF mediante software especializado de laboratorio minero, garantizan que ambos sistemas estén alineados y produzcan resultados coherentes. (Lea el caso de éxito de una planta de procesamiento de cemento que implantó un analizador de banda transversal con tecnología PGNAA).
Tema candente en la producción de cemento: Sostenibilidad y reducción de la huella de carbono
Últimamente, la industria cementera se ha visto presionada para adoptar prácticas más sostenibles y reducir las emisiones de carbono. Esta es otra área en la que PGNAA puede tener un impacto significativo de múltiples maneras. Al proporcionar datos precisos sobre la composición elemental, PGNAA ayuda a los operadores de plantas cementeras a optimizar la mezcla de materias primas y el proceso de producción de clinker. Esto mejora la eficiencia energética y conduce a un importante ahorro de energía, lo que es crucial para reducir la huella de carbono de la industria.
PGNAA también puede ayudar a reducir las emisiones de carbono de otras formas. El análisis en línea mediante PGNAA en una planta de cemento proporciona los medios para hacer uso de materiales cementantes suplementarios (SCM) como cenizas volantes, escoria y puzolanas naturales, que generan menos emisiones de carbono que el clinker tradicional. (Las puzolanas son un grupo de materiales que reaccionan con el agua y el hidróxido de calcio para crear compuestos cementantes). La PGNAA es una herramienta esencial que permite mezclar con precisión estos materiales alternativos para conseguir las propiedades deseadas en el producto final.
La PGNAA también puede ayudar a otros procesos centrados en el carbono: la biomasa y los combustibles derivados de residuos pueden supervisarse y controlarse, garantizando que sus composiciones elementales cumplen las normas necesarias, mientras que el desarrollo de métodos de captura y almacenamiento de carbono (CAC) puede facilitarse gracias a la capacidad de la PGNAA para proporcionar datos precisos sobre la composición química de las materias primas y las emisiones.
Más información sobre prácticas sostenibles en la producción de cemento, incluidas estrategias prácticas gratuitas para una fabricación de cemento más ecológica y rentable.
Resumen y recursos
PGNAA está transformando la producción de cemento al proporcionar análisis elementales precisos y en tiempo real que mejoran el control de calidad, la eficiencia de los procesos y la sostenibilidad. A medida que la industria siga evolucionando, la integración de PGNAA con otras tecnologías avanzadas será clave para afrontar los retos futuros y alcanzar los objetivos de sostenibilidad a largo plazo.
  • Información adicional sobre la tecnología PGNAA
  • Historia de éxito: Construir minas ecológicas para obtener beneficios económicos y sociales
  • Analizadores Thermo Scientific PGNAA para análisis de cemento
  • Tecnologías y equipos para la producción de cemento
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Revolucionando el análisis de combustibles refinados con la espectroscopia Raman de estado sólido
PGNAA melhora o processo e o controle de qualidade na produção de cimento
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d