Por: Kevin Gordon
Los operarios de la industria cementera tienen que mover cargas de material por grandes instalaciones. El proceso de producción de cemento comienza con la extracción de piedra caliza y arcilla de la cantera y, a continuación, el transporte de los materiales a través de las operaciones. El material se tritura, se mezcla y se introduce en el horno. Después del horno, el clínker se enfría y pasa por un último método de molienda antes de estar listo para su expedición.
Es crucial mantener una calidad constante de la materia prima, con una desviación química mínima, en todo el proceso, desde la cantera hasta el horno y el cliente. Y para ayudar a mover y analizar esos materiales, los equipos de manipulación de materiales a granel y las tecnologías de análisis son vitales para el proceso.
Los analizadores de cemento proporcionan análisis elementales en línea y en tiempo real de todo el flujo del proceso de materias primas mediante tecnologías como el análisis por activación neutrónica gamma rápida (PGNAA) y la activación neutrónica térmica rápida pulsada (PFTNA). Estos analizadores pueden ayudar a obtener una calidad constante de las pilas, reducir la variabilidad química, disminuir las averías y los costes de combustible de los hornos, prolongar la vida útil de las canteras y minimizar el uso de los materiales más costosos.
Los sistemas de básculas de cinta ayudan a las operaciones a conseguir una gran precisión en el pesaje de productos a granel, incluidas las aplicaciones que requieren certificación por parte de organismos gubernamentales y reguladores. El equipo consta de una báscula puente, un sensor de velocidad y un sistema electrónico para proporcionar un pesaje estable de alta precisión. Los alimentadores de cinta transportadora ayudan a conseguir parámetros críticos de calidad del producto con un alimentador de cinta transportadora diseñado para proporcionar capacidades precisas de supervisión, mezcla y control. Miden los materiales a velocidades de alimentación moderadas para reducir el desperdicio de material, ayudar a mantener la consistencia de la mezcla y aumentar los beneficios.
Los detectores de metal atrapado protegen las costosas trituradoras, cintas transportadoras y otros equipos de proceso de los daños causados por el metal atrapado. El metal atrapado incluye todo tipo de chatarra metálica, incluidos los dientes del cucharón, que pueda haber entrado en el proceso y dañar el equipo.
Con todas esas cintas transportadoras moviendo grandes cargas, debe haber interruptores que ayuden a evitar accidentes, proteger los equipos y reducir los tiempos de inactividad no programados. Los interruptores de seguridad se utilizan para información de posición, señales de control e identificación de situaciones potencialmente peligrosas con equipos de proceso.
¿Le cuesta imaginarse todo el equipo necesario para las operaciones? Tenemos una aplicación interactiva para la fabricación de cemento.
Puede obtener más información sobre cómo los equipos de manipulación de materiales a granel y los analizadores PGNAA/PFTNA ayudan a optimizar el proceso de fabricación de cemento. Solo tiene que ver la aplicación y hacer clic en las distintas secciones para obtener información detallada sobre los equipos y la tecnología.
Deja un comentario