Uno de los usos más populares de los sistemas de análisis en línea de cinta cruzada es controlar la composición química de las pilas para cumplir los objetivos de calidad, garantizando así el buen funcionamiento del horno y proporcionando flexibilidad en las operaciones de la cantera. Tanto si la pila es longitudinal como circular, los sistemas de análisis de cemento en línea permiten pilas consistentes, con variaciones mínimas dentro de las pilas y entre ellas. El analizador puede rastrear la química de la pila en comparación con la química objetivo y determinar las proporciones preferidas de las materias primas de origen.
Por ejemplo, si se intenta mezclar piedra caliza y arcilla, aquí hay algunas consideraciones para el control en la pila:
- Si solo dispone de dos materiales distintos, sin mucha variación química dentro de esos dos tipos de materiales, entonces, en términos generales, se podría utilizar un único parámetro de control de calidad, como el factor de saturación de cal (LSF) o una estimación de alita (silicato tricálcico) utilizando la ecuación de Bogue para Ca3SiO2 (C3S), para controlar la calidad de la pila.
- Sin embargo, si las dos materias primas de las que dispone tienen variaciones químicas tales que la piedra caliza y la arcilla pueden considerarse múltiples tipos diferentes de piedra caliza y múltiples tipos diferentes de arcilla, entonces en realidad habría más de dos materiales disponibles para el control (por ejemplo, piedra caliza de alta calidad, piedra caliza de baja calidad, arcilla con bajo contenido de sílice y alto contenido de alúmina, arcilla con alto contenido de sílice y bajo contenido de alúmina, arcilla con alto contenido de hierro, etc.).
Este suele ser el caso en una cantera, ya que normalmente hay variaciones químicas bastante significativas en toda una cantera con múltiples grados diferentes de material en diferentes bancos de la mina. (Lea más detalles sobre este tema en el artículo del blog: Pregunta sobre la mezcla de piedra caliza y arcilla en la producción de cemento).
La información química de las pilas de almacenamiento anterior se aplica tanto al control de las pilas de almacenamiento como a la proporción de la mezcla en bruto.
Para obtener más información sobre la tecnología de producción de cemento, visite nuestra página web Análisis de cemento e información de producción.
Hemos redactado las 15 preguntas más frecuentes sobre la tecnología de análisis de cemento en línea y hemos proporcionado las respuestas en una página. Puede verla aquí: Análisis de materiales en línea para la producción de cemento: preguntas frecuentes
Deja un comentario