Um dos usos mais populares dos sistemas de análise on-line de correia cruzada é o controle da química da pilha de estoque para atender às metas de qualidade, garantindo assim uma operação tranquila do forno e proporcionando flexibilidade nas operações da pedreira. Independentemente de a pilha de estoque ser longitudinal ou circular, os sistemas de análise de cimento on-line permitem pilhas de estoque consistentes, com variações mínimas dentro e entre as pilhas. O analisador pode rastrear a química da pilha de estoque em comparação com a química desejada e determinar as proporções preferenciais das matérias-primas de origem.
Por exemplo, se você estiver tentando misturar calcário e argila, aqui estão algumas considerações para o controle na pilha:
- Se você tiver apenas dois materiais distintos disponíveis, sem muita variação química dentro desses dois tipos de materiais, então, em termos gerais, um único parâmetro de controle de qualidade, como o Lime Saturation Factor (LSF) ou uma estimativa de alita (silicato tricálcico) usando a equação de Bogue para Ca3SiO2 (C3S), poderia ser usado para controlar a qualidade da pilha.
- No entanto, se as duas matérias-primas disponíveis tiverem variações químicas tais que o calcário e a argila possam ser considerados vários tipos diferentes de calcário e vários tipos diferentes de argila, então, na realidade, haveria mais de dois materiais disponíveis para controle (por exemplo, calcário de alto grau, calcário de baixo grau, argila de baixa sílica/alumina alta, argila de alta sílica/baixa alumina, argila de alto ferro etc.).
Normalmente, esse é o caso em uma pedreira, pois há variações químicas bastante significativas em uma pedreira inteira com vários tipos diferentes de material em diferentes bancadas de minas. (Leia mais detalhes sobre esse tópico no artigo do blog: Pergunta sobre a mistura de calcário e argila na produção de cimento).
As informações sobre a química da pilha acima se aplicam tanto ao controle da pilha quanto à proporção da mistura bruta.
Para obter mais informações sobre a tecnologia de produção de cimento, visite nossa página do siteCement Analysis and Production Information.
Escrevemos as 15 perguntas mais frequentes sobre a tecnologia de análise de cimento on-line e fornecemos as respostas em uma página. Você pode visualizá-la aqui: Perguntas frequentes sobre análise on-line de materiais para produção de cimento
Visite o centro de Produção de Cimento em nosso site, com recursos gratuitos para ajudá-lo a otimizar seu processo de fabricação de cimento.
Deja un comentario