Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Cimentos Avançados / Um aplicativo para manuseio e análise de materiais a granel na fabricação de cimento
Um aplicativo para manuseio e análise de materiais a granel na fabricação de cimento
By Kevin Gordon 03.04.2024
Por: Kevin Gordon
Um aplicativo para manuseio e análise de materiais a granel na fabricação de cimento
Os operadores de fabricação de cimento precisam movimentar cargas de material em grandes instalações. O processo de produção de cimento começa com a extração de calcário e argila da pedreira e, em seguida, o transporte dos materiais pelas operações. O material é triturado, misturado e alimentado no forno. Após o forno, o clínquer é resfriado e passa por um método de moagem final antes de estar pronto para ser enviado.
É fundamental manter a qualidade consistente da matéria-prima com o mínimo de desvio químico em todo o processo, desde a pedreira até o forno e o cliente. E para ajudar a movimentar e analisar esses materiais, os equipamentos de manuseio de materiais a granel e as tecnologias de análise são vitais para o processo.
Os analisadores de cimento fornecem análise elementar on-line em tempo real de todo o fluxo do processo de matéria-prima usando tecnologias como a Prompt Gamma Neutron Activation Analysis (PGNAA) e a Pulsed Fast Thermal Neutron Activation (PFTNA). Esses analisadores podem ajudar na consistência da qualidade do estoque, na redução da variabilidade química, na diminuição das perturbações e dos custos de combustível do forno, no aumento da vida útil da pedreira e na minimização do uso de materiais de custo mais alto.
Os sistemas de balança de correia ajudam as operações a obter alta precisão na pesagem a granel, incluindo aplicações que exigem certificação por órgãos governamentais e reguladores.  O equipamento consiste em uma ponte de pesagem, um sensor de velocidade e componentes eletrônicos para proporcionar uma pesagem estável e de alta precisão. Os alimentadores de correia transportadora ajudam a atingir métricas críticas de qualidade do produto com um alimentador de correia transportadora projetado para fornecer recursos precisos de monitoramento, mistura e controle.  Eles medem materiais em taxas de alimentação moderadas para reduzir o desperdício de material, ajudar a manter a consistência da mistura e aumentar os lucros.
Os detectores de metais residuais protegem os caros trituradores, transportadores e outros equipamentos de processo contra danos causados por metais residuais. O metal residual inclui todos os tipos de sucata metálica, inclusive dentes de caçamba, que podem ter entrado no processo e danificar o equipamento.
Com todos esses transportadores movimentando grandes cargas, é preciso haver chaves para ajudar a evitar acidentes, proteger o equipamento e reduzir o tempo de inatividade não programado. As chaves de segurança são usadas para informações de posição, sinais de controle e identificação de situações potencialmente perigosas com equipamentos de processo.
Está tendo problemas para imaginar todos os equipamentos necessários em todas as operações?  Temos um aplicativo interativo de fabricação de cimento para isso.
Você pode saber mais sobre como os equipamentos de manuseio de materiais a granel e os analisadores PGNAA/PFTNA ajudam a otimizar o processo de fabricação de cimento.  Basta visualizar o aplicativo e clicar nas várias seções para obter detalhes sobre equipamentos e tecnologia.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Una aplicación para la manipulación y el análisis de materiales a granel en la fabricación de cemento
Control de la calidad del cemento
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d