Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Cimentos Avançados / Benefícios da utilização de um gerador de nêutrons para análise de minério a granel
Benefícios da utilização de um gerador de nêutrons para análise de minério a granel
By Alison Cestari 03.04.2024
Por: Alison Cestari
Benefícios da utilização de um gerador de nêutrons para análise de minério a granel
A instalação de um analisador elementar on-line em equipamentos de processamento de minério a granel permite a medição antecipada e precisa do grau do material que está sendo enviado para a planta de processamento e possibilita a decisão de classificar o material que está abaixo do grau desejado e desviá-lo para uma pilha de resíduos ou de baixo grau. Isso permite que a planta aumente o grau médio do minério que está sendo processado para maximizar a recuperação do metal.
A análise contínua de minério em aplicações de metais básicos e preciosos é melhor realizada por meio da análise elementar on-line rápida, com PGNAA (Prompt Gamma Neutron Activation Analysis) ou PFTNA (Pulsed Fast Thermal Neutron Activation).
A PGNAA e a PFTNA são técnicas analíticas não destrutivas e sem contato usadas para determinar a composição elementar de matérias-primas a granel. Ambas as técnicas são conhecidas coletivamente como análise de ativação de nêutrons e funcionam bombardeando os materiais com nêutrons.
Os nêutrons interagem com os elementos dos materiais, que emitem raios gama secundários e imediatos que podem ser medidos. Semelhante à fluorescência de raios X (XRF), cada elemento emite uma assinatura de energia característica à medida que retorna a um estado estável.
A tecnologia PGNAA tem sido usada há décadas para fornecer análise elementar on-line de materiais em correias transportadoras e tem sido particularmente proeminente nos mercados de cimento e carvão. À medida que o mundo se afasta progressivamente do uso de isótopos, o setor de mineração está migrando para o uso de um gerador de nêutrons como fonte de nêutrons em vez de Cf-252.
O PFTNA utiliza um gerador de nêutrons em vez de califórnio-252 (Cf-252) – um material radioativo – e mantém todos os outros aspectos do analisador PGNAA.
Muitos analisadores elementares on-line têm a flexibilidade de acomodar isótopos de Cf-252, até 80 µg, mas há vantagens significativas em usar um gerador de nêutrons em uma aplicação de classificação de minério. Para oferecer o nível de exatidão e precisão necessário para diferenciar materiais de grau muito baixo, é necessário um analisador com especificação significativamente mais alta do que a usada tradicionalmente nos mercados de cimento e carvão.
Um gerador de nêutrons pode fornecer um nível mais alto de precisão pelos seguintes motivos:
  • Em aplicações que exigem maior precisão, a saída de nêutrons do gerador de nêutrons pode ser aumentada para atender às necessidades da aplicação.
  • Um gerador de nêutrons pode produzir nêutrons em um nível consistente, o que significa que um sistema de gerador de nêutrons fornecerá continuamente o mesmo desempenho analítico durante toda a vida útil do sistema, enquanto o Cf-252 decai naturalmente com o tempo, levando à degradação do desempenho.
  • Um gerador de nêutrons pode ser desligado quando não estiver em uso, enquanto o Cf-252 continua a decair e a emitir nêutrons continuamente.
Para obter mais informações sobre como desenvolver um sistema de classificação de minério a granel usando um analisador elementar on-line, leia a nota de aplicação: Bulk Ore Sorting in Base and Precious Metals (Classificação de minério a granel em metais básicos e preciosos).
Para saber mais sobre como funciona a tecnologia PGNAA e PFTNA, faça o download do nosso livro eletrônico gratuito, A Guide to PGNAA and PFTNA Technology for Non-Scientists.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Ventajas de utilizar un generador de neutrones para el análisis de mineral a granel
¿Busca nuevas tecnologías para optimizar sus operaciones de cemento en el nuevo año?
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d