Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Cimentos Avançados / Certificando-se de que o cimento verde é cimento limpo
Certificando-se de que o cimento verde é cimento limpo
By Alexis Perrusquia 01.22.2025
Por Jill Staggert, gerente de desenvolvimento de mercado
Os combustíveis alternativos (AFs) estão sendo cada vez mais usados em fornos de cimento para substituir os combustíveis fósseis e contribuir para um processo de fabricação de cimento mais compatível com o meio ambiente. No entanto, esses combustíveis alternativos precisam ser condicionados e validados quanto à sua adequação em fornos e, ao mesmo tempo, atender às normas regulatórias de emissão. (Consulte as informações sobre o setor de cimento da EPA dos EUA.) Eles podem ser líquidos, sólidos, pastas de natureza inorgânica ou orgânica e podem representar uma química complexa a ser tratada.
A fluorescência de raios X (XRF) é uma das técnicas analíticas mais adequadas para a análise elementar desses diversos materiais antes de serem qualificados para incineração em fornos de cimento. A análise de elementos tóxicos ou pesados, elementos indesejáveis, para o controle de qualidade do cimento pode ser feita facilmente usando a XRF com pouca ou nenhuma preparação de amostra.
Sobre a produção de cimento e combustíveis alternativos
Os fornos de cimento são fornos de alta temperatura essenciais para a produção de cimento. O processo de cimento começa com a trituração e a mistura de matérias-primas, como calcário, argila e xisto, para formar um farelo bruto. Esse farelo é aquecido dentro do forno, causando reações químicas que o transformam em clínquer. O clínquer é resfriado rapidamente para manter sua qualidade. O clínquer resfriado é então moído em um pó fino e misturado com gesso para melhorar suas propriedades. O cimento em pó resultante é armazenado, embalado e distribuído para uso.
De acordo com a EPA, a “principal fonte de emissões de tóxicos do ar de uma fábrica de cimento Portland é o forno. As emissões se originam da queima de combustíveis e do aquecimento de materiais de alimentação. Os tóxicos do ar também são emitidos nas etapas de moagem, resfriamento e manuseio de materiais no processo de fabricação. Os poluentes regulamentados por essa regra são material particulado, HAP (poluentes atmosféricos perigosos) orgânicos, metais por meio do controle de material particulado, mercúrio, gases ácidos e dioxina/furano.”
Os fornos de cimento modernos geralmente incorporam tecnologias avançadas para melhorar a eficiência energética e reduzir as emissões, como o uso de combustíveis alternativos, como biomassa ou materiais residuais. Esses avanços visam tornar o processo de fabricação de cimento mais sustentável, econômico e ecologicamente correto.
Os combustíveis alternativos podem incluir combustíveis de resíduos sólidos, coque de petróleo (“petcoke”), resíduos de papel, resíduos de borracha, lodo de celulose, pneus usados, caixas de baterias, resíduos de plásticos, resíduos de madeira, lixo doméstico, palha de arroz, combustível derivado de resíduos, cascas de nozes, solos oleosos e até mesmo lodo de esgoto. Os combustíveis líquidos residuais também são usados e podem consistir em alcatrão, resíduos químicos, resíduos de destilação, solventes residuais, óleos usados, suspensões de cera, resíduos petroquímicos, lama asfáltica, resíduos de tinta e borra de óleo.
Os biocombustíveis, como o biodiesel produzido a partir de óleo de cozinha usado, podem reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ter uma pegada de carbono menor e ajudar no gerenciamento de resíduos por meio da utilização de materiais de resíduos orgânicos.
Entretanto, os combustíveis alternativos, inclusive os biocombustíveis, devem ser adequados para incineração.
Cuidado com os contaminantes dos combustíveis alternativos
O uso de combustíveis alternativos em fornos de cimento envolve a preparação do combustível, a co-combustão ou a substituição total, a combustão e o controle de emissões. As alternativas são processadas e otimizadas para a combustão. Eles podem ser misturados aos combustíveis tradicionais ou substituí-los completamente. Para cumprir as normas de qualidade do ar, os fornos de cimento são equipados com sistemas de controle de emissões que capturam os poluentes.
Vale a pena observar novamente que o uso de combustíveis alternativos em fornos de cimento exige seleção, manuseio e monitoramento cuidadosos para garantir uma combustão estável e eficiente, mantendo a qualidade desejada do produto. Os fabricantes de cimento trabalham em estreita colaboração com especialistas e seguem as melhores práticas do setor para implementar o uso de biocombustíveis de forma segura e eficaz. Muitos desses especialistas estão utilizando tecnologias baseadas em laboratório, como EDXRF e WDXRF, para analisar esses materiais.
Análise por XRF
A análise de fluorescência de raios X (XRF) é uma tecnologia que utiliza a interação entre os raios X e a matéria. Os átomos consistem em um núcleo cercado por elétrons em camadas, equilibrando a carga positiva do núcleo. Quando os raios X de alta energia atingem um átomo, um elétron da camada interna é ejetado, criando uma lacuna. Um elétron de uma camada superior preenche essa lacuna, emitindo raios X secundários com uma diferença de energia entre os estados quânticos do elétron. Cada elemento emite sinais de raios X exclusivos, formando uma impressão digital ou espectro elementar durante a análise por XRF.
A EDXRF (energy-dispersive XRF) permite a análise rápida e fácil até mesmo de amostras irregulares com pouca ou nenhuma preparação de amostra. Na análise por EDXRF, os raios X característicos de diferentes elementos presentes em uma leitura são separados em um espectro completo de energia de fluorescência usando excitação direta (óptica 2D) ou indireta (óptica 3D). A tecnologia EDXRF foi projetada para processar simultaneamente grupos inteiros de elementos para análise qualitativa ou quantitativa e pode ser usada em formatos portáteis e laboratoriais. Como resultado, a EDXRF pode acomodar amostras de praticamente qualquer formato e tamanho.
Um espectrômetro de EDXRF pode fornecer quantificação de elementos maiores, menores e traços na mais ampla gama de amostras, incluindo sólidos a granel, grânulos, pós soltos ou prensados, esferas fundidas, filmes finos, pastas e líquidos.
A WDXRF (XRF dispersiva em comprimento de onda), por sua vez, é o método de teste padrão para uma ampla gama de aplicações, devido à sua excepcional sensibilidade e alta resolução. Um espectrômetro WDXRF pode ajudar a atender aos exigentes requisitos de análise de materiais com caracterização qualitativa e quantitativa de todos os tipos de amostras desconhecidas condutoras e não condutoras.
Resumo
Os combustíveis alternativos, incluindo os biocombustíveis, podem ser combinados com os combustíveis tradicionais para melhorar a eficiência energética e diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. Seu uso se alinha às normas ambientais e às metas de sustentabilidade, permitindo que os fabricantes de cimento cumpram as metas de redução de emissões e demonstrem seu compromisso com práticas sustentáveis.
O uso da espectrometria XRF pode ajudar a realizar a análise de elementos tóxicos e pesados em combustíveis alternativos, aproximando os operadores de cimento de operações de cimento mais ecológicas e mais amigáveis ao meio ambiente.
Recursos adicionais
  • Nota de Aplicação: Tornando o cimento mais verde e mais limpo
  • Espectrômetro Thermo Scientific™ ARL™ OPTIM’X WDXRF
  • Espectrômetro de EDXRF Thermo Scientific™ ARL™ QUANT’X
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
El cemento ecológico es un cemento limpio
Sin trucos. Tan sólo regalos gratuitos para los recursos de inspección alimentaria.
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d