Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Cimentos Avançados / 9 Dicas de Manutenção Preventiva para Monitores de Mercúrio em Fornos de Cimento
9 Dicas de Manutenção Preventiva para Monitores de Mercúrio em Fornos de Cimento
By Joseph Vaglio 03.04.2024
Por: Joseph Vaglio 
9 Dicas de Manutenção Preventiva para Monitores de Mercúrio em Fornos de Cimento
Os sistemas de monitoramento de mercúrio medem o mercúrio elementar, iônico e total nas chaminés de exaustão de caldeiras a carvão, frequentemente usadas em fábricas de cimento. Recentemente, escrevemos sobre Como o mercúrio é monitorado em um forno de cimento e descrevemos o processo e a tecnologia usados para atender ou exceder as especificações de desempenho delineadas nas disposições PS-12A e/ou Parte 75 da EPA dos EUA para sistemas CEM contínuos de mercúrio, além das mais recentes regras MATS e MACT.
A maioria das operações de fabricação de cimento cumpriu as disposições e instalou sistemas de monitoramento de emissões de mercúrio. Entretanto, esses sistemas operam em condições adversas e precisam de manutenção para ajudar a garantir a operação adequada.  Aqui está uma lista de componentes e suprimentos gerais que exigem manutenção periódica e nove tarefas que sugerimos que você realize regularmente.
Notas do editor: 
  • Esta é uma sugestão de cronograma de manutenção preventiva para o Thermo Scientific Mercury Freedom System.  Consulte o fabricante para obter as melhores tarefas de manutenção preventiva e o cronograma para o seu sistema de monitoramento de mercúrio.
  • Somente representantes qualificados devem executar essas tarefas.
  • Leia e siga todas as precauções de segurança do manual do proprietário antes de iniciar qualquer um desses procedimentos e durante o processo.
  • Para obter informações sobre manutenção preventiva em nível de instrumento, consulte os manuais dos instrumentos individuais.
Comparte esto:
  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Click to share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
9 consejos de mantenimiento preventivo para los monitores de mercurio de los hornos de cemento
Ventajas de utilizar un generador de neutrones para el análisis de mineral a granel
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2025 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d