Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Cimentos Avançados / PGNAA melhora o processo e o controle de qualidade na produção de cimento
PGNAA melhora o processo e o controle de qualidade na produção de cimento
By Alexis Perrusquia 01.08.2025
By Jill Staggert, Market Development Manager
No mundo da produção de cimento, a precisão é fundamental. Obter a composição elementar correta é crucial para manter padrões de alta qualidade e atender aos requisitos regulamentares. Embora a fluorescência de raios X (XRF) tenha sido um método utilizado durante anos, a análise de ativação por nêutrons gama imediata (PGNAA) é outra tecnologia elementar importante, especialmente quando usada junto com a XRF, para aumentar a eficiência e a sustentabilidade.
Então, o que é PGNAA?
A PGNAA funciona bombardeando materiais de amostra com nêutrons. Essa técnica precisa de uma fonte de nêutrons, tradicionalmente fornecida pelo isótopo de rádio Californium-252. Mas, graças aos avanços, agora podemos usar um acelerador linear compacto, ou gerador de nêutrons, para gerar nêutrons eletricamente. Quando esses nêutrons de penetração profunda interagem com o núcleo atômico dos elementos da amostra, eles emitem raios gama de alta energia (MeV) de estímulo secundário, com os níveis exatos de energia dos raios gama dependendo dos elementos da amostra. Esses raios gama são então capturados e medidos usando um espectrômetro de raios gama de alta resolução, onde são classificados por energia e abundância. O espectro de raios gama resultante nos dá uma visão detalhada da composição elementar da amostra. Cada elemento emite uma assinatura exclusiva de raios gama, que o PGNAA usa para identificar e quantificar os elementos dentro do material.
Veja mais informações sobre a tecnologia PGNAA.
Por que a PGNAA é excelente para a produção de cimento
O PGNAA oferece uma análise completa ao penetrar em toda a seção transversal da matéria-prima na correia transportadora. Em um analisador adequadamente projetado, isso permite medições contínuas, minuto a minuto, em todo o fluxo de material, garantindo uniformidade e precisão. Diferentemente das tecnologias de análise de superfície, como XRF e difração de raios X (XRD), que medem profundidades e áreas limitadas, o PGNAA reduz os erros de amostra ao fornecer uma medição robusta de todo o conteúdo da correia transportadora, que pode ser usada para produzir uma redução significativa na variabilidade da qualidade do material.
Aprimoramento do controle de estoque e de mistura bruta
Com as crescentes demandas dos clientes e dos órgãos reguladores, os produtores de cimento estão recorrendo aos analisadores de correia cruzada da PGNAA. Esses analisadores fornecem dados essenciais de composição elementar que aumentam o controle de qualidade e a eficiência do processo, ao mesmo tempo em que proporcionam economia de energia e redução de resíduos. Ao monitorar e controlar de perto as matérias-primas, os produtores podem garantir a qualidade e a consistência do produto final. Variações na qualidade das matérias-primas ou misturas inadequadas podem levar a defeitos no concreto e a problemas significativos na construção. O PGNAA ajuda a reduzir esses riscos, fornecendo informações precisas e oportunas sobre as matérias-primas, proporcionando, assim, um sensor de processo valioso e confiável para reduzir os custos de energia e o desperdício de material.
Análise em tempo real com o PGNAA
As fábricas de cimento tradicionais dependem de amostragem off-line e análise de laboratório, o que pode introduzir erros e causar atrasos. Os analisadores PGNAA, instalados diretamente na correia transportadora, permitem a medição contínua em tempo real, eliminando a necessidade de torres de transferência e reduzindo os custos de construção e manutenção associados. Esse monitoramento contínuo permite a classificação e a mistura corretas de matérias-primas, melhorando a otimização geral do processo. Os dados do PGNAA em tempo real, quando sincronizados com os resultados do laboratório de XRF usando um software especializado de laboratório de mineração, garantem que ambos os sistemas estejam alinhados e produzam resultados consistentes. (Leia a história de sucesso de uma fábrica de processamento de cimento que implementou um analisador de correia cruzada com a tecnologia PGNAA).
Tópico quente na produção de cimento: Sustentabilidade e redução da pegada de carbono
Ultimamente, o setor de cimento tem sido pressionado a adotar práticas mais sustentáveis e a reduzir as emissões de carbono. Essa é mais uma área em que o PGNAA pode causar um impacto significativo de várias maneiras. Ao fornecer dados precisos sobre a composição elementar, o PGNAA ajuda os operadores de fábricas de cimento a otimizar a mistura bruta e o processo de produção de clínquer. Isso melhora a eficiência energética e leva a uma economia significativa de energia, o que é crucial para reduzir a pegada de carbono do setor.
O PGNAA também pode ajudar a reduzir as emissões de carbono de outras maneiras. A análise on-line por meio do PGNAA em uma fábrica de cimento fornece os meios para utilizar materiais cimentícios suplementares (SCMs), como cinzas volantes, escória e pozolanas naturais, que geram menos emissões de carbono do que o clínquer tradicional. (Pozolanas são um grupo de materiais que reagem com água e hidróxido de cálcio para criar compostos cimentícios). O PGNAA é uma ferramenta essencial que permite que esses materiais alternativos sejam misturados com precisão para obter as propriedades desejadas no produto final.
Outros processos centrados no carbono também podem ser auxiliados pelo PGNAA: a biomassa e os combustíveis derivados de resíduos podem ser monitorados e controlados, garantindo que suas composições elementares atendam aos padrões necessários, enquanto o desenvolvimento de métodos de captura e armazenamento de carbono (CCS) pode ser facilitado pela capacidade do PGNAA de fornecer dados precisos sobre a composição química de matérias-primas e emissões.
Veja mais insights sobre práticas sustentáveis na produção de cimento, incluindo estratégias práticas gratuitas para uma fabricação de cimento mais ecológica e econômica.
Conclusão e recursos
O PGNAA está transformando a produção de cimento ao fornecer análises elementares precisas e em tempo real que aprimoram o controle de qualidade, a eficiência do processo e a sustentabilidade. À medida que o setor continua a evoluir, a integração do PGNAA com outras tecnologias avançadas será fundamental para enfrentar os desafios futuros e atingir as metas de sustentabilidade de longo prazo.
  • Informações adicionais sobre a tecnologia PGNAA
  • História de sucesso: Construindo minas verdes para proporcionar benefícios econômicos e sociais
  • Analisadores PGNAA da Thermo Scientific para análise de cimento
  • Tecnologias e equipamentosde produção de cimento.
Comparte esto:
  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Click to share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
El PGNAA mejora el proceso y el control de calidad en la producción de cemento
La importancia del control de las porciones en Acción de Gracias – Para los fabricantes de alimentos
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2025 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d