Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Cromatografía Avanzada / 5 aspectos que debe considerar al seleccionar software para cuantificación dirigida por espectrometría de masas (MS)
5 aspectos que debe considerar al seleccionar software para cuantificación dirigida por espectrometría de masas (MS)
By Alexis Perrusquia 08.01.2025
Por Laercio Fernandes, Gerente de Marketing de Producto para Software, Thermo Fisher Scientific
Cuando pienso en lo que se necesita para mantener operando un laboratorio de espectrometría de masas (MS) de alto rendimiento—especialmente aquellos que trabajan con plazos ajustados, regulaciones estrictas y conjuntos de datos cada vez más extensos—recuerdo que el software en el que confiamos no es solo una herramienta. Es la columna vertebral de nuestros flujos de trabajo, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestros resultados.
Ya sea que usted trabaje en la industria farmacéutica, pruebas ambientales o seguridad alimentaria, gestionar la complejidad de los flujos de trabajo dirigidos de espectrometría de masas mientras se mantiene la precisión, el cumplimiento y la eficiencia requiere de un gran esfuerzo.
Es ahí donde una solución diseñada específicamente marca la diferencia. He trabajado de cerca con laboratorios que enfrentan estos desafíos, y a partir de muchas conversaciones y experiencias, reuní cinco capacidades clave que usted debería considerar al elegir software para cuantificación dirigida por MS:
1. Gestión simplificada de datos y flujos de trabajo
Muchos laboratorios aún dependen de sistemas desconectados o estructuras basadas en carpetas que pueden generar métodos y reportes inconsistentes. Con soluciones de software modernas, todo—métodos, plantillas, datos, informes—puede gestionarse de forma centralizada, lo que reduce errores y tiempos de capacitación, y garantiza que todas las personas trabajen con flujos de trabajo validados y uniformes.
Es una gran ventaja si el software también admite informes con consenso múltiple, facilitando la comparación de resultados entre secuencias y análisis para obtener mayor confianza en los datos. Al empaquetar flujos de trabajo completos y definir vistas preestablecidas, los laboratorios pueden optimizar sus operaciones rutinarias y asegurar la repetibilidad de los métodos, permitiendo que cualquier persona realice los análisis de forma confiable y consistente.
2. Acceso controlado dentro y fuera del laboratorio
Muchos laboratorios aún operan con configuraciones heredadas que dificultan el trabajo remoto. Los investigadores dependen con frecuencia de estaciones de trabajo independientes con almacenamiento local de datos, lo que complica el acceso a resultados críticos cuando se está fuera del sitio. La transferencia de datos mediante dispositivos USB o discos externos no solo es ineficiente, sino que también puede generar serias preocupaciones de seguridad. Estas prácticas obsoletas ralentizan la colaboración y aumentan el riesgo de pérdida o filtración de datos.
El trabajo híbrido llegó para quedarse. Con la capacidad de controlar instrumentos y acceder a los datos de forma segura, los usuarios pueden configurar análisis, revisar resultados y gestionar flujos de trabajo desde cualquier lugar. Usted ya no está atado a una banca, estación de trabajo o edificio en particular. La productividad no tiene por qué detenerse cuando se aleja del laboratorio.
“Gestionar todos nuestros instrumentos y trabajar con los datos de forma remota a través de un servidor centralizado significa que no necesitamos estar en el laboratorio para acceder a nuestra información.”
— Dra. Kayleigh Arthur, Owlstone Medical Ltd.
3. Diseñado para flujos de trabajo de espectrometría de masas
Ya sea que usted utilice analizadores triple quadrupolo, espectrometría de alta resolución con masa exacta, o ambos, todo es más sencillo cuando se trabaja con soluciones de software que ofrecen control nativo del instrumento e integración completa para flujos dirigidos. Esto incluye soporte para MSⁿ, deconvolución de masa intacta, bibliotecas espectrales y cuantificación de alto rendimiento.
Igualmente importante es lo que ocurre después de la adquisición de datos. Las funciones integradas de generación de informes—combinadas con opciones de personalización—deben facilitar la detección de resultados relevantes y automatizar los cálculos necesarios, todo dentro del mismo entorno. Usted necesita una combinación poderosa que optimice la revisión y asegure consistencia en los análisis.
4. Escalabilidad
Desde equipos bioanalíticos pequeños hasta organizaciones globales, ¿el sistema puede escalar hacia arriba o hacia abajo sin necesidad de reinstalar o transferir datos manualmente? El software debe estar diseñado para manejar implementaciones complejas en múltiples sitios con facilidad.
A esto se suma la resiliencia de red, protección automatizada de datos y actualizaciones centralizadas, lo que le ofrece un sistema preparado para crecer junto con su organización.
5. Cumplimiento sin complicaciones
Seamos realistas: si se requiere, el cumplimiento normativo no es opcional. Pero puede resultar una tarea demandante. El sistema debe incluir funciones integradas que respalden GxP, la norma 21 CFR Parte 11 y la preparación para auditorías—como registros de auditoría, control de versiones y gestión detallada de usuarios.
La posibilidad de consultar y examinar los datos dentro del propio sistema garantiza el cumplimiento de los requisitos de integridad de los datos, asegurando trazabilidad completa y verificación durante todo el ciclo de vida de la información. ¡Su equipo de aseguramiento de la calidad lo agradecerá!
Conclusión
Gestionar la cuantificación dirigida por MS no debería sentirse como armar un rompecabezas con piezas faltantes. Un software moderno debe integrar todo lo que usted necesita—una infraestructura escalable, herramientas potentes para datos de MS y funciones de cumplimiento incorporadas—en una única solución cohesiva. Debe respaldar su ciencia, su equipo y los objetivos de su laboratorio.
Si está considerando replantear cómo gestiona su laboratorio los datos de espectrometría de masas, este es el momento adecuado para explorar nuevas posibilidades.
Participe en nuestro próximo seminario web para conocer más sobre software en red para laboratorios de espectrometría de masas.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
¿Cómo hacer que su análisis ICP-OES sea más robusto?
Mucinómica: la próxima frontera de la espectrometría de masas
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d