Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Cromatografía Avanzada / Comprensión de los PFAS y la Cromatografía Iónica por Combustión
Comprensión de los PFAS y la Cromatografía Iónica por Combustión
By Alexis Perrusquia 09.09.2025
Ciencia Acelerada
Por Terri Christison, Científica del personal de aplicaciones, Cromatografía Iónica/Preparación de Muestras, Thermo Fisher Scientific
La mucinómica, el estudio de las glicoproteínas con dominios de mucina, está surgiendo como un campo Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés) comprenden más de 14,000 compuestos fluorados sintéticos. Estas sustancias, conocidas por su persistencia y bioacumulación, se han utilizado ampliamente en diversos productos industriales y de consumo desde la década de 1940. Sin embargo, sus impactos ambientales y en la salud han generado una creciente preocupación. Se ha relacionado a compuestos PFAS, como el ácido perfluorooctanoico (PFOA) y el sulfonato de perfluorooctano (PFOS), con posibles efectos adversos en la salud reproductiva. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha definido métodos para el análisis de PFAS, incluyendo el Método 1621 de la EPA, que prescribe el uso de la cromatografía iónica por combustión (C-IC, por sus siglas en inglés) para la detección de flúor orgánico adsorbible (AOF) en agua.
¿Qué es el AOF?
El flúor orgánico adsorbible (AOF, por sus siglas en inglés) se refiere a la cantidad total de compuestos orgánicos que contienen flúor y que pueden ser adsorbidos en carbón activado u otros adsorbentes durante los procesos de tratamiento de agua y dentro de los procedimientos analíticos. Niveles elevados de AOF pueden indicar la presencia de sustancias perfluoradas y polifluoradas (PFAS) nocivas, las cuales son persistentes en el medio ambiente y potencialmente perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas. El monitoreo de AOF ayuda a evaluar los niveles de contaminación y la eficacia de las técnicas de purificación.
¿Para qué sirve el método 1621 de la EPA?
El método 1621 de la EPA de EE. UU. es un procedimiento de laboratorio diseñado para medir la concentración de flúor orgánico adsorbible (AOF) en muestras de agua y aguas residuales. Utiliza carbón activado para adsorber compuestos orgánicos fluorados, seguido de una combustión y análisis de los gases resultantes para cuantificar el contenido de flúor. Este método es útil para detectar y cuantificar la presencia de compuestos perfluorados y polifluorados, los cuales suelen ser difíciles de analizar directamente debido a su gran diversidad estructural.
Este análisis por C-IC del AOF permite obtener una medida del contenido total de organoflúor en una muestra, sirviendo como una herramienta de cribado general para estas sustancias.
¿Por qué utilizar cromatografía iónica por combustión?
Como parte del método 1621 de la EPA, la C-IC ofrece una solución robusta para el análisis de PFAS. La nota de aplicación de Thermo Scientific, Cribado mejorado de compuestos PFAS en aguas residuales: Implementación del método 1621 de la EPA con una cromatografía iónica por combustión mejorada, demuestra que el sistema Thermo Scientific™ Cindion™ Combustion Ion Chromatography puede reducir la contaminación y mejorar la sensibilidad en la determinación de AOF, mostrando mejoras significativas en comparación con métodos anteriores.
  • Detección precisa y sensible: Logre una medición precisa de los compuestos PFAS con alta sensibilidad, asegurando la detección incluso de trazas.
  • Mayor eficiencia y rendimiento: Procese múltiples muestras simultáneamente con un módulo de adsorción semiautomático, optimizando los flujos de trabajo del laboratorio y ahorrando tiempo.
  • Contaminación mínima: Reduzca la contaminación de línea base para mejorar la confiabilidad y exactitud de los resultados.
  • Combustión eficiente y gestión de datos: Utilice técnicas de combustión optimizadas y gestión de datos simplificada con software integrado para una mayor eficiencia operativa.
  • Cumplimiento con métodos aprobados: Asegure el cumplimiento con el método 1621 de la EPA para la determinación no dirigida de PFAS.
Esta técnica avanzada es fundamental para medir con precisión los PFAS en muestras ambientales, garantizando una mejor protección de la salud pública y del medio ambiente.
Para conocer más sobre la C-IC y sus aplicaciones en el análisis de PFAS, visite nuestro Centro de Aprendizaje sobre Cromatografía Iónica por Combustión.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Deja un comentarioCancelar respuesta
Episodio 1: Beneficios de la Detección por Aerosol Cargado (CAD) en la Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC)
Aumento no número de recalls de alimentos destaca a importância das tecnologias avançadas de inspeção
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d