Por Daniel Kutscher
Descubra el poder del ICP-MS triple cuadrupolo para la investigación clínica: Enfoque en el análisis de elementos traza
Los elementos traza desempeñan un papel fundamental en diversos procesos fisiológicos y patológicos, desde la función metabólica hasta la progresión de enfermedades. La capacidad de cuantificar con precisión estos elementos en matrices biológicas como sangre, suero y orina es clave para avanzar en diagnósticos clínicos, estudios nutricionales y la investigación toxicológica. A medida que la medicina de precisión avanza, la necesidad de medir con exactitud los elementos traza en muestras biológicas se vuelve cada vez más crítica.
Tecnología ICP-MS triple cuadrupolo para el análisis clínico de elementos traza
Las técnicas tradicionales suelen enfrentar limitaciones en sensibilidad o cobertura limitada de analitos. Sin embargo, la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) supera estos retos al ofrecer detección multielemental con un poder de detección sin igual. Reconocida como el estándar de oro en análisis de elementos traza en múltiples aplicaciones, ofrece sensibilidad, precisión y rendimiento analítico excepcionales.
Nuestra nota técnica más reciente explora cómo el sistema Thermo Scientific™ iCAP™ MTX ICP-MS ayuda a los laboratorios clínicos a alcanzar un rendimiento analítico superior.
El rol del ICP-MS en la investigación clínica
El análisis de elementos esenciales y traza en muestras biológicas proporciona información clave para apoyar la investigación clínica y la toxicología forense. Por ejemplo, la exposición a metales tóxicos es un factor de riesgo conocido para múltiples enfermedades, mientras que otros elementos, en concentraciones adecuadas, son esenciales para la función biológica normal. Las concentraciones elementales en sangre pueden correlacionarse con factores geográficos, estilo de vida y condiciones sociodemográficas.¹
Cómo el iCAP MTX ICP-MS enfrenta los desafíos analíticos
El análisis de matrices complejas, como sangre, que contienen sales, proteínas y metabolitos, representa un reto importante para la ICP-MS. Dichas matrices pueden afectar la sensibilidad, provocar supresión o deriva de los estándares internos, e incrementar el mantenimiento debido a obstrucciones en conos, antorcha, inyector o nebulizador. Además, los métodos multielementales deben cubrir un amplio rango de concentraciones y eliminar numerosas interferencias. En estos casos, los sistemas ICP-MS de triple cuadrupolo son la mejor solución.
El sistema iCAP MTX ICP-MS aborda estos desafíos con:
- Mayor sensibilidad y precisión: El diseño triple cuadrupolo mejora los límites de detección para una cuantificación confiable incluso en niveles ultratraza.
- Eliminación de interferencias de matriz: Técnicas avanzadas de eliminación de interferencias permiten obtener datos de alta calidad incluso en muestras biológicas complejas.
- Eficiencia en el flujo de trabajo: Diseñado para laboratorios de alto rendimiento, optimiza la preparación de muestras y procesamiento de datos.
Análisis de 43 elementos en sangre total
El iCAP MTX ICP-MS fue utilizado para analizar 43 elementos en muestras de sangre total. Entre los analitos, se investigaron interferencias críticas mediante reacciones en celda de colisión/reacción con oxígeno (modo TQ-O₂), obteniendo las siguientes ventajas:
- La combinación de modos He KED y TQ-O₂ permitió suprimir interferencias comunes, logrando alta sensibilidad y una respuesta lineal para todo el rango de masas (de litio a uranio), cubriendo un rango de concentración de 8 órdenes de magnitud.
- El autosampler iSC-65, con la función Step Ahead, redujo el tiempo total de análisis. Junto con el manejo inteligente de matrices, se mejoró la productividad.
- El modo TQ-O₂ eliminó interferencias en elementos clave como arsénico, selenio y metales de transición, incluso en muestras de sangre diluidas 50 veces.
Tabla 1. Resumen del modo de análisis, analito, calibración, R², LOD y MDL para todos los elementos analizados
Todos los valores están en µg·L⁻¹
| Elemento | Modo de análisis | Analito Q3 | Q1 | Q3 | Estándar interno | R² | LOD | MDL |
| ⁷Li | TQ-O₂ | ⁷Li | Alta | Normal | Sc | > 0.9999 | 0.009 | 0.43 |
| ⁹Be | TQ-O₂ | ⁹Be | Alta | Normal | Sc | > 0.9999 | 0.014 | 0.71 |
| ¹¹B | TQ-O₂ | ¹¹B | Alta | Normal | Sc | 0.9999 | 0.068 | 3.41 |
| ²³Na | He KED | – | iMS | Normal | Sc | > 0.9999 | 0.635 | 31.8 |
| ²⁴Mg | He KED | – | iMS | Normal | Sc | > 0.9999 | 0.049 | 2.43 |
| ²⁷Al | TQ-O₂ | ²⁷Al | iMS | Normal | Sc | 0.9999 | 0.016 | 0.81 |
| ²⁸Si | TQ-O₂ | ²⁸Si.¹⁶O | Alta | Alta | Sc | > 0.9999 | 0.173 | 8.65 |
| ³¹P | TQ-O₂ | ³¹P.¹⁶O | Alta | Alta | Sc | 0.9999 | 0.270 | 13.5 |
| ³³S | TQ-O₂ | ³³S.¹⁶O | Alta | Alta | Sc | 0.9999 | 7.223 | 361.2 |
| ³⁹K | TQ-O₂ | ³⁹K | iMS | Normal | Sc | > 0.9999 | 0.102 | 5.10 |
| ⁴⁵Sc | He KED | – | iMS | Normal | Estándar interno | – | – | – |
| ⁴⁵Sc | TQ-O₂ | ¹⁵Sc.¹⁶O | Alta | Alta | Estándar interno | – | – | – |
| ⁴⁴Ca | He KED | – | iMS | Normal | Sc | 0.9999 | 1.600 | 79.6 |
| ⁴⁹Ti | TQ-O₂ | ⁴⁹Ti.¹⁶O | Alta | Normal | Sc | 0.9998 | 0.008 | 0.52 |
| ⁵¹V | TQ-O₂ | ⁵¹V.¹⁶O | Alta | Normal | Sc | > 0.9999 | 0.001 | 0.04 |
| ⁵²Cr | TQ-O₂ | ⁵²Cr.¹⁶O | Alta | Normal | Sc | 0.9998 | 0.013 | 0.66 |
| ⁵⁵Mn | TQ-O₂ | ⁵⁵Mn | Alta | Normal | Sc | 0.9995 | 0.004 | 0.20 |
| ⁵⁷Fe | He KED | – | iMS | Normal | Sc | > 0.9999 | 2.400 | 118.0 |
| ⁵⁹Co | TQ-O₂ | ⁵⁹Co | Alta | Normal | Ge | > 0.9999 | 0.001 | 0.03 |
| ⁶⁰Ni | He KED | – | iMS | Normal | Ge | > 0.9999 | 0.006 | 0.32 |
| ⁶³Cu | TQ-O₂ | ⁶³Cu | iMS | Normal | Ge | > 0.9999 | 0.009 | 0.47 |
| ⁶⁶Zn | TQ-O₂ | ⁶⁶Zn | iMS | Normal | Ge | 0.9999 | 0.035 | 1.76 |
| ⁷¹Ga | He KED | – | iMS | Normal | Ge | > 0.9999 | 0.005 | 0.24 |
| ⁷²Ge | He KED | – | iMS | Normal | Estándar interno | – | – | – |
| ⁷²Ge | TQ-O₂ | ⁷²Ge | iMS | Normal | Estándar interno | – | – | – |
| ⁷⁵As | TQ-O₂ | ⁷⁵As.¹⁶O | Alta | Normal | Ge | 0.9994 | 0.010 | 0.48 |
| ⁸⁰Se | TQ-O₂ | ⁸⁰Se.¹⁶O | iMS | Normal | Ge | > 0.9999 | 0.010 | 0.50 |
| ⁸⁵Rb | TQ-O₂ | ⁸⁵Rb | iMS | Normal | Y | 0.9997 | 0.001 | 0.03 |
| ⁸⁸Sr | He KED | – | iMS | Normal | Y | > 0.9999 | 0.003 | 0.14 |
| ⁸⁹Y | He KED | – | iMS | Normal | Estándar interno | – | – | – |
| ⁸⁹Y | TQ-O₂ | ⁸⁹Y.¹⁶O | iMS | Normal | Estándar interno | – | – | – |
| ⁹⁰Zr | TQ-O₂ | ⁹⁰Zr.¹⁶O | iMS | Normal | Y | 0.9999 | 0.002 | 0.12 |
| ⁹³Nb | He KED | – | iMS | Normal | Y | 0.9998 | 0.000 | 0.02 |
| ⁹⁵Mo | He KED | – | iMS | Normal | Y | 0.9999 | 0.008 | 0.42 |
| ¹⁰³Rh | He KED | – | iMS | Normal | Estándar interno | – | – | – |
| ¹⁰³Rh | TQ-O₂ | ¹⁰³Rh | iMS | Normal | Estándar interno | – | – | – |
| ¹⁰⁷Ag | TQ-O₂ | ¹⁰⁷Ag | iMS | Normal | Rh | > 0.9999 | 0.002 | 0.12 |
| ¹¹¹Cd | TQ-O₂ | ¹¹¹Cd | iMS | Normal | Rh | > 0.9999 | 0.009 | 0.43 |
| ¹¹⁵In | He KED | – | iMS | Normal | Rh | 0.9999 | 0.001 | 0.06 |
| ¹¹⁵In | TQ-O₂ | ¹¹⁵In | iMS | Normal | Rh | > 0.9999 | 0.001 | 0.05 |
| ¹¹⁸Sn | TQ-O₂ | ¹¹⁸Sn | iMS | Normal | Rh | > 0.9999 | 0.001 | 0.07 |
| ¹²¹Sb | TQ-O₂ | ¹²¹Sb | iMS | Normal | Rh | 0.9988 | 0.004 | 0.20 |
| ¹³⁷Ba | He KED | – | iMS | Normal | Rh | > 0.9999 | 0.008 | 0.40 |
| ¹⁸¹Ta | He KED | – | iMS | Normal | Ir | 0.9996 | 0.000 | 0.01 |
| ¹⁸²W | He KED | – | iMS | Normal | Ir | 0.9999 | 0.000 | 0.02 |
| ¹⁸⁵Re | He KED | – | iMS | Normal | Ir | 0.9998 | 0.000 | 0.02 |
| ¹⁹³Ir | He KED | – | iMS | Normal | Estándar interno | – | – | – |
| ¹⁹³Ir | TQ-O₂ | ¹⁹³Ir | iMS | Normal | Estándar interno | – | – | – |
| ¹⁹⁵Pt | TQ-O₂ | ¹⁹⁵Pt | iMS | Normal | Ir | 0.9998 | 0.002 | 0.12 |
| ²⁰²Hg | He KED | – | iMS | Normal | Ir | 0.9999 | 0.002 | 0.12 |
| ²⁰⁵Tl | He KED | – | iMS | Normal | Ir | 0.9997 | 0.001 | 0.04 |
| ²⁰⁸Pb | He KED | – | iMS | Normal | Ir | > 0.9999 | 0.001 | 0.05 |
| ²⁰⁹Bi | He KED | – | iMS | Normal | Ir | > 0.9999 | 0.001 | 0.03 |
| ²³⁸U | He KED | – | iMS | Normal | Ir | > 0.9999 | 0.000 | 0.02 |
Figura 1: Esquema del modo TQ-O₂ y reacción de cambio de masa para detectar arsénico (As) y titanio (Ti) sin interferencias.
Resultados adicionales
- Tiempo total de análisis: 3 minutos y 14 segundos por muestra, incluyendo aspiración y lavado, ideal para estudios poblacionales a gran escala.
- Estabilidad operativa: El iCAP MTX ICP-MS demostró un rendimiento robusto durante 15 horas continuas, analizando 287 muestras con excelentes resultados de control de calidad.
Figura 2: Respuesta reproducible de los estándares internos a lo largo de 287 muestras, durante 15 horas de análisis continuo.
Referencia bibliográfica
Simic, A. et al. Trace elements in whole blood in the general population in Trøndelag County, Norway: The HUNT3 Survey. Science of the Total Environment, 2022, 806, 150875.
Deja un comentario