Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Cromatografía Avanzada / Revelando el poder del espectrómetro de masas Stellar en metabolómica
Revelando el poder del espectrómetro de masas Stellar en metabolómica
By Alexis Perrusquia 08.16.2025
Por Dane Walker
En el intrincado mundo de la metabolómica, comprender el conjunto completo de metabolitos dentro de una muestra biológica es clave para desbloquear información sobre las rutas metabólicas y el estado fisiológico de un organismo. El espectrómetro de masas Thermo Scientific Stellar de Thermo Fisher Scientific está revolucionando este campo con sus capacidades avanzadas, convirtiéndose en una herramienta indispensable para los investigadores. Exploremos cómo el Stellar MS está transformando la investigación en metabolómica.
Revelando el poder del espectrómetro de masas Stellar en metabolómica
La importancia de la metabolómica
La metabolómica es el estudio integral de moléculas pequeñas, o metabolitos, dentro de células, tejidos u organismos. Estos metabolitos son los productos finales de los procesos celulares y proporcionan una instantánea del estado fisiológico de un organismo. Al analizar estos metabolitos, los investigadores pueden obtener información valiosa sobre las rutas metabólicas, los mecanismos de enfermedades y posibles objetivos terapéuticos.
¿Por qué el espectrómetro de masas Stellar?
El Thermo Scientific Stellar MS se destaca como un instrumento ideal para la metabolómica debido a su alta sensibilidad, especificidad y capacidad de procesamiento. A continuación, se presentan algunas características clave que lo convierten en un factor diferenciador en este campo:
Alta sensibilidad y especificidad:
La tecnología de trampa de iones lineal de doble presión del Stellar MS mejora tanto la sensibilidad como la especificidad. Esto es crucial para detectar y cuantificar metabolitos de baja abundancia en matrices biológicas complejas, donde la medición precisa a menudo representa un desafío.
Amplio rango dinámico:
El Stellar MS puede cuantificar metabolitos de manera reproducible en un amplio rango dinámico. Esto asegura la medición precisa de compuestos tanto de alta como de baja abundancia, proporcionando un perfil metabólico completo.
Adquisición rápida de datos:
Con tasas de adquisición ultrarrápidas, el Stellar MS puede adquirir datos detallados rápidamente, lo que lo hace ideal para estudios de metabolómica de alto rendimiento. Esta capacidad permite a los investigadores procesar un gran número de muestras en un corto período de tiempo.
Reducción de los efectos de la matriz:
Las muestras biológicas complejas a menudo contienen diversas sustancias interferentes. El Stellar MS minimiza estos efectos de matriz, asegurando una cuantificación confiable de metabolitos incluso en muestras complejas, lo cual es esencial para un análisis metabolómico preciso.
Desarrollo de métodos simplificado:
El Stellar MS simplifica el desarrollo de métodos, permitiendo a los investigadores configurar y optimizar rápidamente experimentos para el análisis de metabolitos. Esto es particularmente beneficioso al pasar del desarrollo del método a estudios a gran escala.
Ejemplo de aplicación: perfilado metabólico en investigación de enfermedades
Consideremos un ejemplo práctico de cómo se puede usar el Stellar MS en metabolómica, específicamente en la investigación de enfermedades.
Un equipo de investigación está investigando los cambios metabólicos asociados con una enfermedad específica. Utilizando el Stellar MS, pueden:
  • Desarrollo del método: Desarrollar y optimizar rápidamente métodos para detectar y cuantificar una amplia gama de metabolitos, incluidos metabolitos primarios y secundarios. El software PRM Conductor del sistema ayuda a automatizar la creación de métodos, mejorando la productividad.
  • Adquisición de datos: Aprovechar la adquisición rápida de espectros completos MSⁿ del sistema para recopilar datos completos sobre los metabolitos, proporcionando un perfil metabólico detallado de las muestras. Estos datos detallados ayudan a identificar cambios metabólicos clave asociados con la enfermedad.
  • Cuantificación: Cuantificar con precisión metabolitos en un amplio rango dinámico, asegurando que tanto los metabolitos de alta como de baja abundancia se midan de forma fiable. Esto es crucial para identificar cambios metabólicos sutiles que pueden ser indicativos de una enfermedad.
  • Alto rendimiento: Procesar un gran número de muestras de manera eficiente, lo que permite al equipo realizar estudios de perfilado metabólico extensos en un corto período de tiempo. La capacidad de procesar placas de 96 pocillos en solo nueve horas acelera el proceso de investigación.
Las capacidades del Stellar MS permiten al equipo de investigación generar perfiles metabólicos detallados, proporcionando información sobre rutas metabólicas e identificando biomarcadores potenciales de la enfermedad. Esta información puede utilizarse para comprender los mecanismos de la enfermedad, identificar objetivos terapéuticos y desarrollar herramientas de diagnóstico.
Conclusión
El espectrómetro de masas Stellar es una herramienta poderosa para la metabolómica, que ofrece alta sensibilidad, amplio rango dinámico, adquisición rápida de datos, reducción de efectos de matriz y desarrollo de métodos simplificado. Estas características lo convierten en un instrumento ideal para el perfilado metabólico integral, permitiendo a los investigadores obtener una comprensión más profunda de las rutas metabólicas y el estado fisiológico de los organismos.
Invierta en el Stellar MS para mejorar su investigación en metabolómica y acelerar los descubrimientos en mecanismos de enfermedades, biomarcadores y objetivos terapéuticos. Con el Stellar MS, el futuro de la metabolómica es más prometedor que nunca.
Explore las capacidades del espectrómetro de masas Stellar y vea cómo puede transformar su investigación en metabolómica.
Contáctenos para obtener más información o para programar una demostración. Revolucionemos la metabolómica juntos.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Utilizo analizadores XRF en metales… ¿Es seguro?
Cómo detectar mejor las fugas de metano, CO, CO₂ y compuestos orgánicos volátiles (COV)
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d