Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Cromatografía Avanzada / Explorando la degradación del ánodo en baterías de ion-litio mediante IC-MS/MS
Explorando la degradación del ánodo en baterías de ion-litio mediante IC-MS/MS
By Alexis Perrusquia 08.01.2025
Adentrémonos en el fascinante mundo de las baterías de ion-litio. Estas pequeñas potencias han revolucionado el panorama del almacenamiento de energía, siendo fundamentales en aplicaciones que van desde teléfonos inteligentes hasta vehículos eléctricos. Sin embargo, al igual que toda tecnología avanzada, también enfrentan desafíos únicos — uno de los más relevantes es la degradación del ánodo. Para comprender y abordar este fenómeno, existe una técnica analítica que destaca por su eficacia: la cromatografía iónica acoplada a espectrometría de masas de alta resolución (IC-MS/MS).
Análisis de baterías de ion-litio
¿Cuáles son las implicaciones de la degradación del ánodo?
La degradación del ánodo es un proceso complejo que puede disminuir la capacidad y densidad energética de la batería, reduciendo su eficiencia y vida útil. Comprender y mitigar esta degradación es esencial para desarrollar baterías de ion-litio más duraderas y confiables.
¿Por qué elegir IC-MS/MS para analizar esta degradación?
IC-MS/MS combina la capacidad única de separación de compuestos aniónicos que ofrece la cromatografía iónica (IC), con la precisión, sensibilidad y selectividad de la espectrometría de masas de alta resolución. Esta combinación permite calificar diversos iones y compuestos presentes en matrices complejas, como los electrolitos y la interfaz de electrolito sólido (SEI, por sus siglas en inglés) del ánodo en baterías de ion-litio.
Generalmente, los iones asociados con los procesos de degradación en la SEI incluyen ácidos orgánicos, sulfonatos, fosfatos, fluorofosfatos y estructuras de fluoro-sulfonil-imida. La combinación de separación por IC con un detector de masa precisa y alta resolución Thermo Scientific Orbitrap permite separar e identificar con exactitud las estructuras químicas involucradas, facilitando así el estudio de los procesos de degradación.
En investigaciones realizadas por Thermo Fisher Scientific, se utilizó IC-MS/MS para llevar a cabo un análisis exhaustivo de productos de degradación en ánodos de baterías de ion-litio (PN64526) y para identificar específicamente compuestos de degradación que contienen fósforo (PN71652). Estos estudios demuestran la alta sensibilidad del análisis por IC-MS/MS, permitiendo detectar componentes en niveles traza, así como su selectividad para distinguir compuestos coeluentes y asegurar una caracterización estructural confiable.
Tecnología clave para fabricantes de baterías e investigadores
Fabricantes de baterías e investigadores pueden aprovechar la plataforma IC-MS/MS para el control de calidad (QA/QC) y la evaluación de rendimiento de las baterías de ion-litio. Esta técnica también resulta fundamental para desarrollar estrategias que contrarresten la degradación del ánodo, lo cual se traduce en un mejor desempeño y una vida útil más prolongada. A medida que avanzamos hacia una era de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable, estos avances tecnológicos serán fundamentales en el camino hacia un futuro más sostenible.
¿Desea obtener más información?
Descargue nuestras notas de póster para conocer en detalle el método IC-MS/MS aplicado al análisis integral de muestras de ánodos:
  • Análisis integral de muestras de ánodo de batería de ion-litio mediante IC-MS/MS (PN64526)
  • Identificación de productos de degradación con fósforo obtenidos de depósitos superficiales en ánodos de batería de ion-litio usando IC-MS/MS (PN71652)
Visite nuestro sitio web para más información sobre la cromatografía iónica aplicada a pruebas de materiales para baterías.
¿Está en LinkedIn?
Le invitamos a seguir nuestra página de LinkedIn, donde compartimos constantemente información técnica, casos de estudio y novedades sobre nuestras soluciones analíticas para el sector energético e industrial.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
¿Qué son las emisiones fugitivas y por qué importan?
¿Cómo hacer que su análisis ICP-OES sea más robusto?
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d