Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Cromatografía Avanzada / Mucinómica: la próxima frontera de la espectrometría de masas
Mucinómica: la próxima frontera de la espectrometría de masas
By Alexis Perrusquia 08.01.2025
Por Julian Saba, Gerente Senior de Marketing Omics
La mucinómica, el estudio de las glicoproteínas con dominios de mucina, está surgiendo como un campo transformador en la espectrometría de masas. Estas proteínas extracelulares fuertemente O-glicosiladas desempeñan funciones críticas en numerosos procesos biológicos y enfermedades, incluyendo el cáncer, la fibrosis quística y la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, sus complejos patrones de glicosilación han representado históricamente un desafío para el análisis mediante espectrometría de masas.
La Dra. Stacy Malaker, de la Universidad de Yale, presentó recientemente avances en la caracterización de mucinas, técnicas de enriquecimiento y su relevancia traslacional en la investigación de enfermedades en un seminario web organizado por Nature. Aquí exploramos los principales hallazgos de su presentación.
La complejidad de la glicosilación de las mucinas
La glicosilación es una de las modificaciones postraduccionales (PTM) más diversas, y se estima que modifica más del 50 % del proteoma humano. Existen tres tipos principales de glicosilación:
  • Glicosilación N-linked: ocurre en residuos de asparagina, influyendo en el plegamiento de proteínas y en la señalización celular.
  • Glicosilación O-linked: involucra residuos de serina o treonina y es crucial para la adhesión celular e interacciones con la matriz.
  • O-GlcNAcilación: una modificación intracelular dinámica similar a la fosforilación, que regula la transcripción y la proliferación celular.
Las proteínas mucina, caracterizadas por dominios PTS (prolina, serina, treonina) densamente glicosilados, presentan estructuras tipo cepillo de botella que se extienden desde la superficie celular o forman secreciones similares a gel. La desregulación de las mucinas, particularmente MUC1 y MUC16, está implicada en la progresión del cáncer, evasión inmune y metástasis. A pesar de su importancia, las mucinas han sido difíciles de analizar debido a su compleja glicosilación y resistencia a proteasas estándar.
Superando los desafíos analíticos con mucinasas
Los flujos de trabajo tradicionales de proteómica enfrentan dificultades con las mucinas debido a:
  • Alta heterogeneidad: un solo sitio de glicosilación puede albergar cientos de estructuras de glicanos.
  • Resistencia a proteasas: enzimas convencionales como la tripsina no digieren los dominios de mucina.
  • Problemas de fragmentación: la disociación por colisión estándar (CID) provoca la pérdida de glicanos, lo que complica la localización del sitio.
La investigación de la Dra. Malaker introdujo StcE (pronunciado Sticky), una proteasa selectiva de mucinas que escinde selectivamente los dominios glicosilados de mucina mientras preserva los péptidos no modificados. Esta enzima ha sido fundamental para:
  • Secuenciación por espectrometría de masas de mucinas.
  • Ensayos celulares para función de mucinas.
  • Tinción inmunohistoquímica y enriquecimiento de mucinas para estudios de glicoproteómica.
StcE y otras mucinasas han permitido la elaboración de los primeros mapas detallados de glicosilación sitio-específica de mucinas, revelando su dinámica estructural y relevancia en enfermedades.
Descifrando mucinas relacionadas con el sistema inmune: la familia TIM
Las proteínas que contienen dominios de inmunoglobulina de células T y mucina (TIM) regulan las respuestas inmunes, siendo TIM-3 un objetivo prometedor como inhibidor de punto de control en terapias contra el cáncer. Utilizando mucinasas, el equipo de la Dra. Malaker logró mapear los patrones de glicosilación de TIM-1, TIM-3 y TIM-4, revelando:
  • TIM-4 adopta una estructura rígida en forma de cepillo de botella, extendiéndose más allá del glucocálix para unirse con alta afinidad a ligandos.
  • TIM-3 exhibe un plegamiento flexible, lo que potencialmente facilita interacciones alternativas mediante agrupamiento mediado por galectina-9.
  • La glicosilación regula la función de los puntos de control inmunes al influir en las interacciones receptor-ligando.
Estos hallazgos destacan los roles estructurales y funcionales de las mucinas en la regulación inmune y su potencial como objetivos terapéuticos.
Avances en mucinómica con estrategias de enriquecimiento
Para mejorar el análisis de mucinas, el laboratorio de la Dra. Malaker desarrolló un método de enriquecimiento utilizando un mutante inactivo de Sticky conjugado a perlas. Esta estrategia:
  • Captura selectivamente mucinas de muestras biológicas complejas (por ejemplo, suero, lisados de células cancerosas).
  • Permite el análisis por espectrometría de masas de glicoproteínas previamente indetectables.
  • Identifica un mucinoma más amplio más allá de las mucinas canónicas, ampliando el alcance de la investigación.
Este flujo de trabajo reduce drásticamente el tiempo de preparación de muestras mientras aumenta la detección de glicopéptidos específicos de mucinas, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para aplicaciones clínicas.
Mejorando la identificación de glicopéptidos
Los algoritmos de búsqueda existentes enfrentan dificultades con la complejidad de la glicoproteómica de mucinas. La Iniciativa de Glicoproteómica Humana (HGI) a nivel mundial busca evaluar y mejorar estas herramientas. Entre los desarrollos clave se incluyen:
  • Informes estandarizados para estudios de glicoproteómica.
  • Evaluación comparativa de software de identificación de glicopéptidos.
  • Integración de fragmentación basada en electrones para una localización precisa de sitios.
Estos esfuerzos son fundamentales para establecer flujos de trabajo glicoproteómicos robustos y reproducibles en la investigación biomédica.
Distribución espacial de mucinas en enfermedades
La imagen por espectrometría de masas (MSI) ofrece información sobre la distribución de mucinas en tejidos, pero los métodos tradicionales están limitados a N-glicanos. El equipo de la Dra. Malaker fue pionero en el uso de MSI asistido por mucinasa para visualizar O-glicopéptidos en especímenes de cáncer colorrectal. Los hallazgos incluyeron:
  • Perfiles de glicopéptidos distintos entre regiones tumorales.
  • Localización de antígenos tumorales asociados a carbohidratos (TACAs).
  • Secuenciación de alta resolución de MUC2, logrando una cobertura del 90 % de sus dominios glicosilados.
Este enfoque tiene aplicaciones potenciales en el descubrimiento de biomarcadores, estratificación de enfermedades y medicina personalizada.
Conclusión
La mucinómica representa una frontera en rápida evolución dentro de la espectrometría de masas, con profundas implicaciones en la biología del cáncer, la inmunología y el diagnóstico clínico. Las innovaciones en proteómica basada en mucinasas, técnicas de enriquecimiento y glicoproteómica espacial están allanando el camino hacia una comprensión más profunda de la función de las mucinas y los mecanismos de enfermedad.
Al superar desafíos analíticos de larga data, estos avances posicionan a las mucinas como actores cruciales en la investigación biomédica, abriendo puertas a nuevos diagnósticos y estrategias terapéuticas. A medida que el campo avanza, la integración de la mucinómica en la proteómica clínica rutinaria podría revolucionar nuestra comprensión de enfermedades complejas y sus bases moleculares.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
5 aspectos que debe considerar al seleccionar software para cuantificación dirigida por espectrometría de masas (MS)
¿Podría la batería de sodio reemplazar eventualmente al litio?
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d