Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Cromatografía Avanzada / Trabaje con mayor inteligencia; revise con mayor velocidad, con Chromeleon CDS.
Trabaje con mayor inteligencia; revise con mayor velocidad, con Chromeleon CDS.
By Aline Monserrat Mayorga 10.28.2025
Ciencia Acelerada
Por Zoe Julian, directora de mercadotecnia de productos de software, Thermo Fisher Scientific 
En el laboratorio, generar datos de alta calidad es solo la mitad del reto. Procesar, reportar y revisar esos datos de manera eficiente y controlada es donde se puede ganar o perder la batalla por la rentabilidad y el cumplimiento normativo.
Por eso los laboratorios cuentan con procedimientos operativos estándar (SOP) que describen cómo se deben analizar, reportar y revisar los datos para garantizar la coherencia, la productividad y la conformidad.
El sistema de datos cromatográficos (CDS) Chromeleon de Thermo Scientific proporciona una serie de herramientas que facilitan el procesamiento y la presentación de informes de datos, al tiempo que garantizan el cumplimiento de las directrices normativas y de integridad de los datos.
También incluye otra potente herramienta, denominada Configuración de vista, que ayuda a agilizar y controlar la revisión de datos, ya que proporciona una forma sencilla de guiar a los revisores a través de los distintos aspectos de los datos que deben examinarse.
Una forma más inteligente de trabajar
Una de las funciones clave de la configuración de vista es permitir a los usuarios configurar y guardar colecciones personalizadas de paneles en Chromeleon Chromatography Studio. 
Se pueden crear y añadir a una secuencia múltiples archivos de View Settings, cada uno de los cuales proporciona diferentes vistas de los datos, de modo que cada analista, revisor o supervisor puede interactuar con los datos de la forma que mejor se adapte a su función, lo que puede incluir destacar cromatogramas, mostrar gráficos de calibración, resaltar tablas de resultados o presentar información sobre la idoneidad del sistema. 
Este enfoque personalizado reduce el tiempo dedicado a navegar entre ventanas o a buscar métricas clave, lo que mejora la concentración, reduce la carga cognitiva y aumenta la precisión.
Guiar el proceso de revisión paso a paso
Más allá de la personalización por parte del usuario, una de las aplicaciones más prácticas de los ajustes de vista es asignarlos directamente a cada paso del proceso de revisión basado en los procedimientos operativos estándar (SOP). Para muchos analistas, la revisión diaria implica repetir las mismas comprobaciones en el mismo orden. Con los ajustes de vista, cada etapa, como la verificación del tiempo de retención, la revisión de la inyección en blanco, las comprobaciones de control de calidad y la validación de la curva de calibración, puede tener su propio diseño específico y el revisor solo tiene que hacer clic entre ellos.
Cada diseño muestra solo los datos necesarios para ese paso, lo que elimina distracciones y refuerza el cumplimiento de los SOP. Al hacer clic en un pico en un panel, se resaltan instantáneamente los resultados relacionados en otros, lo que ayuda a los analistas a detectar rápidamente problemas o tendencias.
Los resultados fuera de especificación también se pueden marcar, lo que permite a los analistas centrar su atención donde más se necesita. Este enfoque específico ayuda a agilizar la toma de decisiones y reduce el tiempo de revisión sin comprometer la calidad.
https://www.thermofisher.com/blog/analyteguru/work-smarter-review-faster-with-chromeleon-cds
Vea cómo Chromeleon CDS permite a los usuarios crear ajustes de vista personalizados para guiar la revisión de datos y facilitar los requisitos de formación.
Consistencia en todo el laboratorio
Más allá de la productividad individual, los ajustes de vista favorecen la consistencia en todo el laboratorio. Se pueden guardar, compartir e integrar en plantillas eWorkflow™ para estandarizar los procesos de revisión entre equipos y centros. Cuando cambian los procedimientos, se pueden implementar diseños actualizados con una interrupción mínima.
También simplifican la incorporación. Los nuevos usuarios pueden ponerse al día más rápidamente, con diseños preconfigurados, lo que reduce la complejidad y el tiempo de formación.
Ventajas reales, cada día
Entonces, ¿qué ganan los laboratorios al utilizar los ajustes de visualización?
  • Revisión más rápida de los datos, con solo los datos que necesita en cada paso
  • Menor tiempo de formación, gracias a diseños guiados e intuitivos
  • Menos errores, ya que los usuarios siguen rutas de revisión estructuradas
  • Mayor coherencia, especialmente en equipos grandes o centros globales
  • Control flexible, con herramientas para actualizar e implementar vistas de forma centralizada.
  • Cumplimiento normativo, con pasos y registros de auditoría fácilmente documentables.
Reflexiones finales
A medida que los laboratorios manejan más datos y complejidad, las herramientas que simplifican la experiencia del usuario no son opcionales, sino esenciales. La configuración de vistas de Chromeleon hace que la revisión de datos sea más rápida, inteligente y coherente. Puede que no sea la función más llamativa, pero en un laboratorio bien gestionado, podría ser una de las más valiosas.
¿Desea obtener más información sobre las funciones del software Chromeleon que le permiten ahorrar tiempo?
Eche un vistazo a nuestra serie de seminarios web Chromeleon Knowledge Byte o visite la Chromeleon University para ver más vídeos tutoriales.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Deja un comentarioCancelar respuesta
La relación entre la esfalerita y el oro y el zinc
Como superar o desafio das propriedades físicas do pão assado durante a inspeção
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d