Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Inspeção de alimentos / Muito grumoso, muito arenoso, na medida certa: como os cientistas alimentares moldam os pós que desgostamos
Muito grumoso, muito arenoso, na medida certa: como os cientistas alimentares moldam os pós que desgostamos
By Aline Monserrat Mayorga 10.16.2025
Ciencia Acelerada
Escrito por Keith Cornell
De shakes de proteína a bebidas de cacau e pós-nutricionais, muitos de nós já experimentamos uma bebida grumosa ou irregular em algum momento. O pó fica flutuando na superfície. Ele gruda na colher. Ou pior, ele se dissolve irregularmente e você tem uma surpresa granulosa na metade do copo.
Mas essa experiência — a mistura, a textura, o sabor, a reologia— está longe de ser trivial. Na verdade, é uma pequena parte de uma história muito maior: como a ciência torna os alimentos e suplementos em pó não apenas mais fáceis de consumir, mas também mais seguros, mais estáveis e mais eficazes.
Há anos que aprecio proteínas, creatina e colágeno em pó para apoiar a força e a recuperação. E notei claramente a diferença entre marcas que se misturam facilmente e têm um sabor decente e aquelas que requerem um liquidificador e um estômago forte. Mas, além da preferência pessoal, essas inconsistências deixaram-me curioso sobre o que realmente afeta o comportamento dos pós — e quais as ferramentas que os cientistas alimentares utilizam para os aperfeiçoar.
Mais do que apenas grumos: a experiência dos pós
Os pós estão em toda parte — não apenas em suplementos de bem-estar, mas em produtos como:
  • Fórmulas infantis
  • Misturas para panificação
  • Sopas e molhos instantâneos
  • Cacau, cremes para café e laticínios em pó
  • Nutrição médica especializada
E a experiência do consumidor — sabor, textura, facilidade de uso — é apenas uma parte da equação que os cientistas alimentares devem considerar. Fluidez, resistência à umidade, densidade e tamanho das partículas afetam o desempenho de um pó durante a fabricação, embalagem, transporte e armazenamento.
Em produtos alimentícios, isso pode significar a diferença entre um sabor consistente e um que se degrada com o tempo. Em fórmulas médicas ou infantis, isso pode afetar a precisão da dosagem — ou até mesmo a segurança.
Por que os pós nem sempre se comportam da mesma forma
Pelo que aprendi com meu trabalho na área científica, os pós-são enganosamente complexos. Eles não são líquidos e também não são sólidos. Eles se comportam de maneira diferente dependendo da umidade do ar, de como são armazenados e até mesmo de como são medidos ou agitados.
Algumas variáveis importantes que influenciam o desempenho do pó incluem:
  • Distribuição do tamanho das partículas — Partículas irregulares podem se separar ou se depositar.
  • Propriedades da superfície – Superfícies pegajosas ou absorventes levam à aglomeração.
  • Teor de umidade – O excesso de umidade faz com que os pós endureçam ou formem grumos.
  • Carga eletrostática – Algumas partículas se repelem, dificultando a mistura.
Um estudo sobre teor de umidade e fluidez mostrou que o aumento da umidade no amido em pó reduziu sua capacidade de fluir uniformemente — algo que pode afetar tanto a produção quanto a experiência do usuário final.
Para os consumidores, isso se traduz em frustrações práticas: aglomerados que não se dissolvem, pós que grudam em tudo ou colheres que fornecem porções inconsistentes. Para os cientistas de alimentos, isso também se traduz em frustrações em garantir que seus produtos não produzam esses resultados.
O sabor também é ciência
Além de como os pós se movem e se misturam, há a questão de como eles têm gosto — e isso também é moldado pela ciência.
Especialmente em produtos de bem-estar, há uma demanda crescente por ingredientes naturais, redução de açúcar e rótulos limpos. Mas remover gomas, emulsificantes ou adoçantes artificiais também significa abrir mão de alguns dos ingredientes que ajudam os pós a permanecerem estáveis e saborosos.
É aí que entram tecnologias como o encapsulamento de sabor. Em termos simples, o encapsulamento envolve revestir um sabor ou ingrediente ativo com uma camada protetora — permitindo que ele sobreviva ao processamento, evite a oxidação e seja liberado de maneira mais controlada. Isso é usado não apenas em nutrição esportiva, mas também em laticínios em pó, cremes para café e até sopas instantâneas.
O objetivo? Um produto que continue com bom sabor, mesmo depois de meses na prateleira, e se dissolva de maneira previsível quando reidratado.
Ferramentas como a reologia de pós: discretas, mas essenciais
Uma das disciplinas científicas que sustentam tudo isso é a reologia de pós — o estudo de como os pós fluem, se comprimem e se cisalam em diferentes condições.
Não é um requisito universal em todos os produtos alimentícios em pó, mas é uma ferramenta que os cientistas alimentares utilizam quando o comportamento do fluxo é particularmente crítico — por exemplo, em formulações com alta sensibilidade dos ingredientes, requisitos de dosagem precisa ou controle rigoroso do processo.
Os testes reológicos podem ajudar a simular como os pós se comportarão dentro de tanques de mistura, silos de armazenamento ou linhas de enchimento. Combinados com outras ferramentas analíticas, eles proporcionam aos pesquisadores uma melhor compreensão do material — muito antes de ele chegar a um recipiente na sua prateleira.
Para aqueles interessados em como isso é aplicado em ambientes alimentícios, esta visão geral dos testes de pós-alimentícios explica como a fluidez, a compressibilidade e a estabilidade são medidas durante o desenvolvimento.
Por que isso é importante: do bem-estar aos itens essenciais do dia a dia
Em produtos de bem-estar, como proteínas em pó e suplementos, acertar na textura e no sabor pode significar a diferença entre o uso diário e o abandono. Mas em outras categorias — como nutrição infantil ou alimentos medicinais — o comportamento do pó não se resume apenas ao prazer; trata-se de confiança, segurança e precisão.
É por isso que ferramentas como reologia, encapsulamento e análise de umidade são mais do que acadêmicas. Elas ajudam a construir consistência entre os lotes, reduzir o desperdício de produção e garantir que os consumidores tenham a experiência e os benefícios que esperam.
Para aqueles de nós que prestam atenção aos alimentos e suplementos que usamos todos os dias, vale a pena reconhecer que a conveniência, a qualidade e o sabor são frequentemente respaldados por uma ciência que raramente vemos.
Conclusão
Da colher de proteína que se dissolve sem esforço à fórmula em pó que flui sem entupir o dispensador, os pós-são uma parte discreta, mas essencial, dos sistemas alimentares modernos. E a ciência por trás deles — embora complexa — é o que ajuda a transformar a funcionalidade em algo que podemos sentir, saborear e confiar.
Não é preciso ser um cientista alimentar para apreciar um pó que funciona. Mas quanto mais entendemos o que há nele, mais podemos reconhecer quanta expertise está por trás da colher.
Recursos adicionais
  • Informações online sobre reologia de pós
  • Desenvolvimento e caracterização de alimentos: extrusão e reologia
  • E-books: guias para reologia alimentar especializada
  • Nota de aplicação: Encapsulamento de sabores e ingredientes
  • Guia de instrumentos: Série de reômetros HAAKE MARS iQ
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Deja un comentarioCancelar respuesta
Demasiado grumoso, demasiado arenoso, justo como debe ser: así es como los científicos de alimentos crean los polvos que comemos.
El papel fundamental de la espectrometría de masas de procesos en la producción de combustibles electrónicos
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d