Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Inspeção de alimentos / Principais percepções sobre a detecção de objetos estranhos em produtos alimentícios
Principais percepções sobre a detecção de objetos estranhos em produtos alimentícios
By Alexis Perrusquia 05.15.2025
Por Marlene Gasdia Cochrane, Editora
Como qualquer operador de fabricação de alimentos sabe, a segurança dos alimentos é uma das principais prioridades deste setor, e a detecção de objetos estranhos em produtos alimentícios é um aspecto crucial desse compromisso. A detecção de objetos estranhos, como metal, vidro, plástico e outros contaminantes físicos, é essencial para manter a confiança do consumidor e atender aos padrões do setor.
A Food Industry Executive, uma publicação on-line do setor, publicou recentemente um artigo sobre esse assunto, escrito por Kim Durkot, um de nossos especialistas no assunto. Veja a seguir um resumo do artigo.
A importância da detecção de objetos estranhos
Garantir a segurança dos alimentos continua sendo uma preocupação fundamental no setor de alimentos. Um aspecto crítico da segurança de alimentos é a detecção de objetos estranhos, que podem representar riscos significativos à saúde dos consumidores e levar a recalls dispendiosos para as empresas. Vamos dar uma olhada nos últimos avanços e padrões do setor na detecção de objetos estranhos, destacando a importância da melhoria contínua nesse campo.
Avanços tecnológicos
A contaminação por objetos estranhos em produtos alimentícios pode ocorrer em vários estágios do processo de produção. Esses contaminantes podem variar de fragmentos de metal e cacos de vidro a pedaços de plástico e outros materiais. Esses contaminantes podem chegar em remessas de fornecedores ou por problemas na instalação de produção, ou em qualquer lugar entre a fazenda e as prateleiras. A presença desses objetos não apenas compromete a segurança e a qualidade dos alimentos, mas também prejudica a reputação da marca e a confiança do consumidor.
Os recentes avanços tecnológicos melhoraram significativamente a capacidade de detectar objetos estranhos. Os sistemas de detecção modernos, como as tecnologias de detecção de raios X e de metais, tornaram-se mais sofisticados, oferecendo maior sensibilidade e precisão. Esses sistemas podem identificar contaminantes menores e mais desafiadores, reduzindo o risco de contaminação.
  • Detecção de raios X: Os sistemas de raios X para alimentos são capazes de detectar uma ampla variedade de objetos estranhos, incluindo metais, vidro, cerâmica, ossos, pedras e alguns plásticos. Eles funcionam diferenciando os materiais com base em sua densidade, o que os torna altamente eficazes na identificação de contaminantes que não são visíveis por outros métodos
  • Detecção de metais: Os detectores de metais são amplamente utilizados no setor devido à sua capacidade de identificar metais ferrosos e não ferrosos. Os avanços nessa tecnologia levaram ao desenvolvimento da tecnologia multiscan – detectores de metais multifrequenciais que oferecem recursos de detecção aprimorados e redução de falsos positivos.
Padrões e regulamentações do setor
A adesão às normas e aos regulamentos do setor é fundamental para garantir a segurança dos alimentos. Várias organizações fornecem diretrizes e certificações que ajudam as empresas a manter altos padrões de segurança. Isso inclui a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP), que é uma abordagem sistemática para identificar e controlar os possíveis perigos no processo de produção de alimentos. Ela é amplamente reconhecida e exigida por muitas agências reguladoras em todo o mundo.
Melhores práticas
A implementação de práticas recomendadas é essencial para minimizar o risco de contaminação por objetos estranhos. É vital para o desempenho ideal que o equipamento de detecção seja mantido e calibrado regularmente. Estabelecer e seguir procedimentos rigorosos de controle de qualidade pode ajudar a identificar e resolver possíveis problemas antes que eles se tornem significativos.
Como o setor de alimentos continua a evoluir, a importância da detecção de objetos estranhos e da adesão aos padrões do setor não pode ser exagerada. Ao aproveitar as tecnologias avançadas e implementar as práticas recomendadas, as empresas podem aprimorar suas medidas de segurança alimentar, proteger os consumidores e manter sua reputação. A melhoria contínua e a vigilância são fundamentais para atingir esses objetivos.
Recursos adicionais
  • Ebook: Guia Prático para Detecção de Metais e Inspeção de Alimentos por Raios X
  • Recursos on-line de pesagem e inspeção de alimentos, incluindo notas de aplicação, white papers, folhetos, vídeos adicionais e webinars
  • Vídeo sobre detecção de metais
  • Vídeo sobre inspeção por raios X
  • Vídeo Avaliando a Detecção de Metais vs. Inspeção por Raios X
  • Publicação on-line do Food Industry Executive
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Deja un comentarioCancelar respuesta
¿Sabe cuánta vitamina A hay en el aceite de hígado de bacalao que produce?
Abordar el análisis de HAP en muestras ambientales: superar los desafíos con tecnología avanzada de GC-MS
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d