Por David Prieto, Especialista em Aplicações
Os Controladores de Peso são ferramentas essenciais usadas em vários setores para ajudar a garantir medições precisas do peso dos produtos. Eles são projetados para pesar itens com rapidez e precisão à medida que se movem ao longo de uma esteira transportadora, ajudando os fabricantes a manter o controle de qualidade e a conformidade com as normas regulamentares. A mais nova tecnologia leva o controle de peso a um novo patamar de velocidade e precisão.
Noções básicas de Controle de Peso
A tecnologia decontrole de peso é vital para a pesagem e a contagem de produtos em movimento e para a rejeição de produtos que não atendem às especificações predeterminadas. À medida que um pacote se move para a entrada do Controlador de Peso, ele é pesado usando uma célula de pesagem na mesa de pesagem. Em seguida, o pacote passa para a saída do Controlador de Peso para ser aceito ou rejeitado de acordo com as configurações do Controlador de Peso. Se for indicado um problema, o produto é rejeitado e removido do transportador por meio de um jato de ar, bopper ou empurrador. Os produtos rejeitados também podem ser desviados ou colocados em uma área separada para inspeção posterior.
Já escrevemos anteriormente sobre os motivos para usar um Controlador de Peso, incluindo a segurança da marca, o atendimento às expectativas dos clientes e às regulamentações, a eficiência da fábrica e o controle de peso. Fornecer produtos de qualidade consistente é essencial para proteger sua marca e seus resultados financeiros. Isso significa saber que o peso de um produto embalado que está sendo enviado corresponde ao peso no rótulo.
Há uma variedade de controladores de peso de alta qualidade que atendem a diferentes necessidades do setor, incluindo alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos e bens de consumo. O objetivo da tecnologia é fornecer aos fabricantes a capacidade de pesar, contar e rejeitar itens em um sistema único e dinâmico.
A chave para o sucesso desses sistemas é fornecer precisão confiável na pesagem de embalagens de tamanhos variáveis, mesmo aquelas que são grandes e pesadas ou pequenas e leves, sem parar a esteira de controle de peso.
O que é um projeto de esteira com folga?
Em um sistema de esteira transportadora tradicional (à esquerda abaixo), o motor que aciona o movimento da esteira geralmente está localizado embaixo da esteira. O motor está diretamente conectado à correia e é responsável por acioná-la em uma velocidade específica. Já o projeto de esteira frouxa (abaixo à direita) tem um motor isolado da plataforma de pesagem que, em vez de estar diretamente conectado à esteira, é montado sob a esteira transportadora e isolado da célula de carga.
Esse projeto de motor isolado ajuda a minimizar as vibrações e os distúrbios mecânicos que podem ocorrer em aplicações de velocidade muito alta. Ao separar o motor da célula de carga e da plataforma de pesagem, a possibilidade de as vibrações induzidas pelo motor interferirem nas medições de peso é significativamente reduzida, permitindo leituras de peso mais precisas e confiáveis para aplicações de peso leve com requisitos de alta velocidade e alta precisão.
O projeto da esteira frouxa permite que os produtos em movimento rápido sejam transferidos com baixo risco de desequilíbrio e com o mínimo de vibração possível para diminuir o tempo de assentamento na pesagem.
Leia mais sobre o projeto da correia frouxa do controlador de peso nesta nota de aplicação: Aprimorando a precisão e a eficiência para aplicações leves de alta velocidade.
Resumo
Ao utilizar controladores de peso que utilizam o design de correia frouxa, os fabricantes podem esperar sistemas mais versáteis, precisos e eficientes que mantêm padrões de qualidade rigorosos e conformidade regulatória, impulsionando a excelência operacional.
Recursos adicionais
- Nota de aplicação: Aumento da precisão e da eficiência para aplicações leves de alta velocidade.
- Recursos on-line: Tecnologias e soluções para melhorar a pesagem e a inspeção de alimentos
- Ebook: Guia Prático de Controle de Peso e Controladores de Peso
Deja un comentario