Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Materiales Avanzados / Acercando el análisis Raman a la muestra
Acercando el análisis Raman a la muestra
By Touchpoint Marketing 04.12.2023
Análisis multimodal con espectrómetros Raman
Al medir simultáneamente el espectro Raman junto con propiedades mecánicas, térmicas y otras propiedades físicas, los investigadores pueden obtener un amplia gama de información que necesitan para mejorar la calidad y el rendimiento del producto.
Sin embargo, uno de los desafíos ha sido la dificultad de obtener datos precisos y repetibles al realizar mediciones separadas bajo diferentes condiciones. Históricamente, los usuarios que combinan Raman con otras técnicas, como la reología, la extrusión de fusión caliente y la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS), han encontrado desafiante capturar mediciones bajo condiciones idénticas.
Múltiples técnicas, una medición
Nuestro nuevo Espectrómetro Raman Thermo Scientific DXR3 Flex aborda estos problemas proporcionando un espectrómetro Raman de grado de investigación diseñado específicamente para la integración con otras herramientas analíticas. El diseño de arquitectura abierta lo hace ideal para el análisis multimodal y ofrece una pérdida de señal mínima, ya que no hay fibra óptica involucrada para el acoplamiento de instrumentos.
Al emparejar el espectrómetro Raman DXR3 Flex con otras herramientas analíticas, los usuarios pueden conocer las características físicas, químicas y estructurales de sus muestras, así como sus diferentes características. Una sola medición proporciona datos de múltiples técnicas, todas tomadas simultáneamente bajo las mismas condiciones, lo que proporciona las respuestas precisas y rápidas que los investigadores necesitan.
Analizando muestras en su estado nativo con espectrómetros Raman
Además, el espectrómetro Raman DXR3 Flex se puede acoplar con una amplia gama de accesorios para su uso con diferentes tipos de muestras. Esto permite a los investigadores acercar el instrumento a la muestra en su estado nativo para capturar la información rápida y precisa que necesitan. El compacto espectrómetro Raman DXR3 Flex de Thermo Scientific se puede acoplar con una amplia gama de accesorios, lo que permite a los investigadores acercar el instrumento a la muestra.
El compacto Espectrómetro Raman Thermo Scientific DXR3 Flex puede acoplarse con una amplia gama de accesorios, lo que permite a los investigadores acercar el instrumento a la muestra para obtener información rápida y precisa.
Al combinar el espectrómetro Raman DXR3 Flex con diferentes accesorios, los usuarios pueden medir muestras grandes. También pueden medir polvos y líquidos a través de las paredes de recipientes de vidrio y plástico. Pueden examinar áreas pequeñas de interés que van desde unos pocos micrómetros hasta 100 micrómetros de tamaño. Son capaces de emplear una cámara para visualizar la muestra o el área de interés y pueden realizar mediciones de proceso mientras analizan muestras en su forma nativa.
Este espectrómetro compacto utiliza el mismo diseño y óptica que los espectrómetros avanzados de la familia de productos DXR3 Raman Spectrometer, lo que lo convierte en un instrumento móvil efectivo para especialistas forenses, investigadores ambientales, geólogos y otros usuarios que necesitan resultados inmediatos. Y a diferencia de la mayoría de los espectrómetros Raman compactos en el mercado, el espectrómetro Raman DXR3 Flex permite a los usuarios cambiar las frecuencias del láser para lograr diferentes longitudes de onda de excitación, lo que les ayuda a optimizar su señal Raman para eliminar o reducir la fluorescencia de fondo.
Un espectrómetro Raman diseñado para una amplia gama de aplicaciones
Durante el desarrollo del espectrómetro Raman DXR3 Flex, trabajamos en estrecha colaboración con ingenieros de diferentes campos para entender sus necesidades y, posteriormente, construir los accesorios correspondientes. El resultado es un espectrómetro Raman que puede ser fácilmente configurado para resolver problemas específicos del cliente, lo que lo hace útil para una amplia gama de aplicaciones en la industria.
Por ejemplo, los investigadores en la industria farmacéutica pueden analizar polimorfos y contaminantes particulados. Los geólogos pueden identificar piedras de colores y distinguir diamantes naturales y sintéticos. Los biólogos pueden identificar estructuras de proteínas y biomoléculas. Los fabricantes de plásticos pueden identificar inclusiones, defectos de gel y efectos de envejecimiento. Los historiadores del arte pueden usarlo para identificar pigmentos específicos de la pintura. Y los productores de cosméticos pueden analizar tintes e impurezas en sus productos.
Estos son solo algunos ejemplos de las diversas industrias que pueden acelerar su investigación con este nuevo espectrómetro Raman. Puede encontrar más ejemplos aquí y aquí.
Para obtener más información sobre el espectrómetro Raman DXR3 Flex de Thermo Scientific, visite thermofisher.com/flex
Sudhir Dahal es el gerente de producto de espectroscopía Raman en Thermo Fisher Scientific.
Sudhir Dahal
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Deja un comentarioCancelar respuesta
Identificación de alimentos y el crimen organizado
Adoptando las mejores prácticas de inspección
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d