Por Rebecca Smith
El Centro de Investigación DEON de Hengelo (Países Bajos) ofrece análisis de materiales de alta gama, incluido el análisis de fallos de materiales, a empresas que requieren ensayos de productos y garantía de calidad en su laboratorio de control de calidad. Como centro de ensayos externo, ayudan a los clientes a resolver diversas cuestiones relacionadas con el análisis de la ciencia de los materiales, como: ¿Qué tipo de contaminación hay? ¿Por qué ha fallado este material? Aunque puedan parecer cuestiones fundamentales, requieren análisis y datos precisos para encontrar la solución adecuada.
El equipo de DEON confía en el microscopio electrónico de barrido Thermo Scientific™ Axia™ ChemiSEM™ en su laboratorio de control de calidad para sus análisis de materiales, no solo por la calidad de los resultados que proporciona, sino también por sus numerosas funciones fáciles de usar.
Análisis de ciencia de materiales con el sistema Axia ChemiSEM
Amedeo Manca, ingeniero de materiales de DEON, calificó el sistema de “revolucionario” por la rapidez con la que pueden cargar muestras y realizar mediciones, incluso cuando sus clientes están in situ.
“Cuando el cliente está aquí, tenemos la posibilidad de hacer imágenes de la superficie”, dijo Amedeo. “Por ejemplo, miramos el lugar donde se iniciaron las grietas en una muestra de metal, o hacemos análisis elementales”. Así pueden obtener información inmediata de los clientes que de otro modo no habrían tenido.
El sistema Axia ChemiSEM es único porque recopila constantemente datos de EDS (espectroscopia de dispersión de energía de rayos X) en segundo plano y procesa los datos de EDS y SEM (microscopio electrónico de barrido) simultáneamente, lo que proporciona información en tiempo real y hace que el análisis sea el doble de rápido que con los métodos tradicionales.
“Axia nos permite realizar análisis elementales rápidos sin utilizar nitrógeno líquido, lo que hace que su uso sea más seguro y sencillo”, afirma Amedeo.
Características de uso del microscopio electrónico de barrido Axia ChemiSEM
El sistema Axia ChemiSEM no solo ofrece un excelente rendimiento de imagen, sino también un diseño centrado en la flexibilidad y la facilidad de uso en su laboratorio de control de calidad. La platina puede alojar muestras de hasta 10 kg, y la puerta se abre completamente para facilitar la carga.
“El tamaño de la cámara del Axia también es muy bueno”, afirma Amedeo. “Nos permite introducir varias muestras a la vez, lo que nos da un poco más de tiempo para hacer varias mediciones una tras otra en lugar de tener que abrir la cámara cada vez”.
Además, el sistema puede girar e inclinar las muestras, lo que permite ver todos los lados de una muestra, independientemente de su forma o tamaño.
“Con Axia, obtenemos una imagen de alta resolución en todo momento, lo que nos proporciona más detalle y una mejor oportunidad de comprender la superficie de, por ejemplo, los metales”, afirma Amedeo.
Al combinar un alto rendimiento y un manejo sencillo, el sistema Axia ChemiSEM ofrece a los usuarios una completa capacidad de caracterización de materiales y control de calidad.
“Es muy emocionante”, afirma Amedeo. “Marcaba todas las casillas que eran importantes para nosotros para tener una máquina que está preparada para el futuro”.
¿Tiene alguna pregunta o comentario sobre el blog? Envíenos un mensaje aquí y le contactaremos en breve
Deja un comentario