Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Materiales Avanzados / Cómo la pureza del gas protege el rendimiento, la calidad y el tiempo de actividad en las fábricas de semiconductores
Cómo la pureza del gas protege el rendimiento, la calidad y el tiempo de actividad en las fábricas de semiconductores
By Alexis Perrusquia 09.09.2025
Ciencia Acelerada
Escrito por Daniel Merriman
A medida que sigue creciendo el interés mundial por dispositivos electrónicos más inteligentes, rápidos y potentes, la industria de los semiconductores se encuentra en un punto de inflexión. Desde el auge de la IA generativa hasta la explosión de los dispositivos conectados y las infraestructuras basadas en la nube, los fabricantes de chips se ven sometidos a una presión cada vez mayor para ofrecer un rendimiento sin precedentes a gran escala.
Con una previsión de ventas mundiales de chips de 1 billón de dólares para 2030, las fábricas compiten por innovar en cada paso del proceso de fabricación. Pero, aunque gran parte de la atención se centra en la arquitectura y el rendimiento de los chips, hay un héroe silencioso detrás de todo ello: los gases de proceso de pureza ultraalta (UHP).
Cuando se trata de rendimiento, fiabilidad y complejidad de escalado, la pureza del gas ya no es opcional, sino fundamental.
Una amenaza invisible, un impacto enorme
Los chips modernos son sistemas complejos formados por capas y capas de materiales, grabados y depositados con precisión atómica. En este entorno hipersensible, incluso la más mínima impureza en los gases de proceso —gases como el agua, el metano, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el argón o el dióxido de carbono— puede provocar costosas interrupciones.
Estos contaminantes pueden ser invisibles a simple vista, pero sus efectos son todo menos sutiles. Solo unas trazas pueden comprometer la integridad de una oblea, provocando debilidades estructurales, inconsistencias eléctricas o incluso el fallo total del dispositivo. ¿El resultado? Obleas desechadas, líneas de producción detenidas y millones de dólares en pérdidas.
Históricamente, la industria ha dependido de herramientas como la cromatografía de gases y la desorción térmica para monitorizar estos gases. Aunque siguen siendo valiosas en algunos casos de uso, ya no ofrecen la velocidad, la sensibilidad o la amplitud de detección que exigen los procesos de fabricación actuales.
Ampliando los límites de la detección con API-MS
Para hacer frente a estos nuevos retos, las principales fábricas están recurriendo a la espectrometría de masas con ionización a presión atmosférica (API-MS), una tecnología que establece un nuevo estándar para el análisis de gases en la fabricación de semiconductores.
La API-MS permite supervisar de forma continua y en tiempo real la pureza de los gases con capacidades de detección a nivel de partes por trillón (ppt). Este tipo de sensibilidad es esencial para detectar contaminantes antes de que puedan afectar a la producción de obleas.
A diferencia de los métodos convencionales, API-MS ofrece:
  • Detección más amplia de contaminantes, incluyendo oxígeno, humedad, hidrocarburos, CO y gases inertes
  • Calibración automatizada para una intervención mínima del operador
  • Compatibilidad con múltiples flujos y componentes, lo que permite una mayor eficiencia del proceso
  • Menores costos operativos a lo largo del tiempo gracias a la eficiencia integrada y al menor mantenimiento
No se trata solo de obtener mejores datos, sino de tomar decisiones más rápidas, reducir las interrupciones y lograr una producción más consistente en todas las líneas de producción.
Datos de aplicaciones recientes demuestran cómo los analizadores de gases avanzados que utilizan la espectrometría de masas con ionización por presión atmosférica (API-MS) pueden detectar continuamente impurezas críticas a niveles de partes por billón (ppt), lo que ayuda a las fábricas a cumplir los requisitos de control de procesos cada vez más rigurosos.
(Para aquellos interesados en explorar este enfoque más a fondo, hay disponible una nota de aplicación que describe las estrategias de detección de impurezas para gases de pureza ultraalta (UHP) utilizados en la fabricación de semiconductores. Lea la nota de aplicación: Análisis de gases UHP con API-MS para la fabricación de semiconductores).
Mejora del control de calidad con herramientas integradas
El control de calidad en la fabricación de semiconductores no es una herramienta o un momento concreto, sino una estrategia continua y global. Si bien API-MS se ocupa de la pureza química, se combina de forma eficaz con la microscopía electrónica de barrido (SEM) para garantizar también la integridad física.
Las herramientas SEM proporcionan imágenes a nanoescala, capaces de identificar defectos estructurales o contaminación a nivel atómico sin dañar los componentes delicados. Cuando se combinan con el análisis químico que ofrece API-MS, ambos crean una imagen completa de lo que hay en la oblea y de lo que podría salir mal.
Este enfoque dual es especialmente crítico para los chips de próxima generación con estructuras 3D, nodos más pequeños y capas más delgadas, donde tanto la integridad del material como la estructural están sometidas a más tensión que nunca.
Automatización = precisión + velocidad
En una industria en la que el tiempo de rendimiento lo es todo, la automatización es más que una comodidad: es una necesidad. Afortunadamente, tanto el API-MS como los modernos sistemas SEM están diseñados con la automatización como elemento central.
En el caso del API-MS, la calibración integrada y el funcionamiento continuo reducen la necesidad de ajustes manuales o paradas frecuentes. En el caso del SEM, los flujos de trabajo automatizados y el análisis de imágenes basado en IA aceleran la investigación de las causas raíz y la mejora de los procesos.
¿El resultado? Menos tiempo de inactividad de la producción, menos defectos y una producción más predecible.
Construir una fábrica preparada para el futuro
A medida que evoluciona el panorama de los semiconductores, también deben hacerlo las herramientas que lo respaldan. Invertir en analizadores de gases de última generación como API-MS e integrarlos en flujos de trabajo SEM inteligentes permite a las fábricas:
  • Garantizar la calidad y la consistencia de los productos
  • Minimizar el retrabajo y las pérdidas de producción
  • Mantener el cumplimiento de las normas de pureza cada vez más estrictas
  • Aumentar el rendimiento y reducir el costo total de propiedad
En un mundo en el que la funcionalidad de los chips está directamente relacionada con la fiabilidad, el rendimiento y la rapidez de comercialización, estas herramientas se están convirtiendo en fundamentales, no solo para los ingenieros de procesos, sino también para los líderes empresariales que buscan mantener una ventaja competitiva.
Reflexiones finales: no deje que la contaminación marque el ritmo
La innovación en semiconductores avanza rápidamente, y las expectativas en cuanto a rendimiento, fiabilidad y entrega son aún más rápidas.
Los fabricantes que den prioridad a la visibilidad en tiempo real, la monitorización precisa de gases y las estrategias integradas de control de calidad serán los que lideren esta nueva era. Ya se trate de evitar costosos defectos o de obtener mayores rendimientos, todo comienza con la pureza y con las herramientas que pueden ver lo que el ojo humano no ve.
El camino a seguir no consiste solo en fabricar chips mejores. Se trata de dotar a las fábricas de la inteligencia necesaria para seguir mejorándolos, proceso a proceso, oblea a oblea, átomo a átomo.
Recursos adicionales
  • Nota de aplicación: Espectrómetros de masas APIX δQ y APIX Quattro Process para la industria de los semiconductores
  • Información del producto: Analizador de gases electrónicos de pureza ultraalta en la industria de los semiconductores
  • Análisis de semiconductores
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Deja un comentarioCancelar respuesta
¿Cómo superar el reto que plantean las propiedades físicas del pan horneado durante la inspección?
Episodio 1: Beneficios de la Detección por Aerosol Cargado (CAD) en la Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC)
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d