Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Materiales Avanzados / Los científicos dentales avanzan en la investigación de la biomineralización con el SEM de sobremesa Phenom XL G2
Los científicos dentales avanzan en la investigación de la biomineralización con el SEM de sobremesa Phenom XL G2
By Alexis Perrusquia 05.13.2025
Por Willem Van Zyl 
Investigación de la biomineralización de los empastes de composite
A medida que los investigadores dentales trabajan para crear empastes e implantes de composite de mayor calidad, necesitan validar que se produce la biomineralización, el proceso mediante el cual estos materiales artificiales se unen a biomateriales naturales, como la dentina y el esmalte, en el interior del diente.
Uno de los retos a los que se enfrentan es obtener una imagen de alta resolución de la estructura 3D con suficiente contraste: las imágenes del detector de electrones retrodispersados (BSD) enfatizan el contraste elemental, mientras que las imágenes del detector de electrones secundarios (SED) enfatizan las diferencias topológicas.
Como resultado, los operadores necesitan cambiar de detector varias veces cuando estudian la misma muestra, sin que ninguna imagen individual proporcione toda la información necesaria.
Al mezclar señales BSD y SED en una sola imagen, los investigadores dentales pueden comprender mejor el proceso de biomineralización al estudiar la zona de interacción de un empaste compuesto y un diente humano.
(Imágenes cortesía de la Universidad de Leipzig, Departamento de Cariología, Endodoncia y Periodoncia, Alemania)
Combinación de señales de electrones secundarios y retrodispersados en una sola imagen
La buena noticia es que el microscopio electrónico de barrido (SEM) de sobremesa Thermo Scientific Phenom XL G2 permite a los científicos dentales acelerar su investigación. Al mezclar señales SED y BSD para producir una sola imagen, el SEM de sobremesa Phenom XL G2 permite a los investigadores obtener toda la información necesaria para estudiar la biomineralización.
Con el gran soporte de muestras del SEM de sobremesa Phenom XL G2, los investigadores pueden cargar varias muestras para su análisis simultáneo. Y con la interfaz de usuario fácil de usar del SEM de sobremesa, los usuarios sin experiencia pueden obtener imágenes de alta resolución con facilidad. En conjunto, estas características permiten a los investigadores dentales obtener resultados rápidamente, lo que hace posible desarrollar empastes compuestos de mayor calidad.
Comprender cómo interactúa un empaste compuesto con el diente humano
Por ejemplo, uno de nuestros clientes, el Departamento de Cariología, Endodoncia y Periodoncia de la Universidad de Leipzig, está utilizando el SEM de sobremesa Phenom XL G2 en su investigación del proceso de biomineralización de los empastes de composite.
Al utilizar el SEM de sobremesa Phenom XL G2 en modo BSD, los investigadores de la Universidad de Leipzig pueden distinguir fácilmente los cuatro materiales (la dentina, el composite, la capa adhesiva y la capa híbrida), ya que el BSD enfatiza el contraste elemental. Con el SEM de sobremesa en modo SED, pueden ver claramente la estructura de la superficie, incluida la estructura fina de la dentina. Y al mezclar las señales BSD y SED, los investigadores obtienen las ventajas de ambos modos. El resultado es una visión clara de las capas individuales y una representación altamente diferenciada de todos los materiales al mismo tiempo.
Con la capacidad de combinar imágenes SED y BSD en una sola imagen, los científicos de la Universidad de Leipzig están obteniendo las imágenes nítidas y de alta resolución necesarias para su investigación sobre empastes compuestos, lo que en última instancia conduce a una mejor comprensión del proceso de biomineralización en diferentes condiciones.
Para obtener más información, visite nuestra página web Phenom XL Desktop SEM.
Comparte esto:
  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Click to share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Un vistazo a los metales estratégicos
¿Sabe cuánta vitamina A hay en el aceite de hígado de bacalao que produce?
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d