Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Materiales Avanzados / Los profesionales de baterías organizan seminario web sobre tecnologías analíticas avanzadas: aquí el resumen
Los profesionales de baterías organizan seminario web sobre tecnologías analíticas avanzadas: aquí el resumen
By Alexis Perrusquia 07.15.2025
Autor: Kyle D’Silva
Ciencia Acelerada
Nota del editor: Un reciente seminario web organizado por la Volta Foundation contó con la participación de expertos de Thermo Fisher Scientific, quienes presentaron avances en tecnologías analíticas dentro de la industria de baterías. La sesión destacó avances críticos en mezcla de electrodos, análisis de composición y detección de defectos, ofreciendo perspectivas sobre cómo estas tecnologías optimizan los procesos de fabricación de baterías.
La Volta Foundation es la mayor red global de profesionales de baterías, con más de 75.000 miembros. La organización apoya el crecimiento del sector a través de diversos programas como seminarios web, ferias de empleo, conferencias y publicaciones como el Annual Battery Report. Sus iniciativas son de acceso abierto y tienen como objetivo fomentar la colaboración, el networking y el desarrollo profesional en la industria de baterías.
Resumen del seminario web: Avances en tecnologías analíticas para mezcla de electrodos de baterías, control de composición, recubrimiento y detección de defectos
Tecnologías clave y principales conclusiones
Mezcla de doble tornillo para materiales de electrodos
Presentado por Annika Voelp: La tecnología de mezcla de doble tornillo mejora la calidad de los materiales activos de los electrodos mediante la aplicación de energía térmica y mecánica, logrando una dispersión uniforme. Este método ofrece varias ventajas sobre los mezcladores planetarios tradicionales, como mejor reproducibilidad, menor operación manual, dispersión superior, menos impurezas y tiempos de procesamiento más rápidos.
Aplicaciones: Los mezcladores de doble tornillo se emplean en diversos materiales de baterías, incluidos ánodos de silicio y materiales catódicos sin disolventes. Son eficaces tanto en procesos húmedos como secos, permitiendo la escalabilidad desde experimentos de laboratorio hasta producción a gran escala.
Control de proceso: Parámetros como el diseño de los tornillos, velocidad, tasas de alimentación y temperatura del mezclador son críticos para lograr una mezcla óptima y garantizar una calidad constante.
Espectroscopía Raman para monitoreo de procesos
Presentado por Janam Pandya: La espectroscopía Raman es una técnica analítica rápida y no destructiva que proporciona información en tiempo real sobre la composición molecular de los materiales de baterías. Resulta valiosa para monitorizar la homogeneidad y concentración de los materiales activos en tiempo real, aspecto esencial para mantener la calidad durante la producción.
Aplicaciones: Se emplea en diversas etapas de producción de baterías, como caracterización de materiales, fabricación de electrodos y llenado de electrolitos. Ayuda a identificar heterogeneidades y asegurar propiedades consistentes de los materiales.
Ventajas: Es rápida, no requiere preparación de muestras y puede realizar mediciones a través de materiales de embalaje. Ofrece datos cualitativos y cuantitativos, lo que la convierte en una tecnología ideal para el monitoreo de procesos en línea.
Perfilometría de masa en línea para recubrimiento de electrodos
Presentado por Alon Vaisman: La perfilometría de masa en línea es una tecnología novedosa que mide la carga de material activo en todo el ancho del electrodo durante el proceso de recubrimiento. Captura perfiles completos de carga de borde a borde cada milisegundo, proporcionando un mapeo exhaustivo del electrodo a velocidades de producción completas.
Beneficios: Este método asegura la uniformidad en la carga de material activo, aspecto crítico para el equilibrio electroquímico y el rendimiento de la celda de batería. Ayuda a identificar defectos como rayas o variaciones de carga que los sensores de punto único podrían pasar por alto.
Integración y gestión de datos: El sistema puede integrarse a los controles de planta para ajustes de proceso en tiempo real. Además, permite el almacenamiento y recuperación de datos para análisis de procesos y control de calidad.
Conclusión
Los avances en tecnologías analíticas presentados durante el seminario web son fundamentales para mejorar la calidad y eficiencia en la fabricación de baterías. La mezcla de doble tornillo, la espectroscopía Raman y la perfilometría de masa en línea aportan mejoras significativas en el procesamiento de materiales, el monitoreo en tiempo real y la detección de defectos. Estas tecnologías permiten a los fabricantes producir baterías de alto rendimiento y calidad, reduciendo al mismo tiempo los residuos y los costos de producción.
Recursos adicionales
  • Seminario web: Avances en tecnologías analíticas para mezcla de electrodos de baterías, control de composición, recubrimiento y detección de defectos
  • Ebook: “Mejorando las baterías de iones de litio”
  • Documento técnico: Perfilometría de masa: un nuevo paradigma para la metrología en línea en líneas de producción de electrodos de baterías
  • Estudio de caso: Medición de la transformación de materiales para reciclaje de baterías de iones de litio mediante espectroscopía Raman
  • Video: Introducción al perfilómetro de masa en línea LInspector Edge
  • Recurso online: Fabricación de baterías mejorada con extrusión y reología
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
¿Por qué la computación de flujo es clave para minimizar interrupciones en el control de estaciones?
¿Importa la orientación en un detector de metales para alimentos?
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d