Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Materiales Avanzados / Minería/ Geología / ¿Qué están leyendo hoy los mineros y geólogos?
¿Qué están leyendo hoy los mineros y geólogos?
By 12.09.2020
De acuerdo con algunos reportes, en los meses pasados ​​se ha visto cierta interrupción en la industria minera global. Al finalizar abril, The Conversation reportó que “las mineras continúan abiertas en algunos países. Pero en otros, como en Perú, las operaciones están severamente restringidas como parte de los esfuerzos del gobierno de controlar la pandemia. Los brotes del virus en sitios mineros específicos también han causado que las operaciones se cierren. ” Esto pudo haber causado confusión en algunos operadores. De hecho, la Administración de Salud y Seguridad en Minas de Estados Unidos (MSHA por sus siglas en inglés) publicó un documento informativo con relación a las prácticas de los operadores y los mineros en respuesta al “gran número de dudas sobre el Coronavirus / COVID -19”.
Para aquellos que están pasando por un tiempo de inactividad, este podría ser un buen momento para ponerse al día con material educativo de la industria. De hecho, nosotros hemos observado un mismo incremento del 20% en las visitas a este blog durante el 2020, comparado con el periodo en 2019. ¿Cuáles son los temas populares entre mineros, geólogos y otros lectores? Equipo de minería, cemento, oro, litio y aire ambiental son los 5 temas más leídos en los últimos cinco meses. Esto sin importar cuándo fueron escritos, pues algunos de nuestros artículos antiguos siguen recibiendo las mayores visitas; y la información sigue siendo tan oportuna como lo era cuando fueron escritos. Si usted no es una de las decenas de millas de personas que ya han leído estos artículos, esta es su oportunidad para leerlos de un solo golpe. ¡Que los disfrute!
●      El Proceso de Fabricación del Cemento
○      La fabricación de cemento es un proceso complejo que comienza con la extracción y posterior trituración de materias primas, entre ellas piedra caliza y arcilla, hasta obtener un polvo fino llamado harina cruda, el cual se calienta en un horno para cemento a temperatura de sinterización , que alcanza los 1450 ºC. Lea acerca de la gran cantidad de sistemas de laboratorio y en línea que pueden emplearse para garantizar el control, desde la extracción de materias primas hasta la producción de artículos de calidad.
●      ¿Nuevo en la industria minera? Asegúrese de conocer los tipos de equipo más comunes.
○      Los tipos más comunes de equipo para minería varía dependiendo de si el trabajo se está llevando a cabo en la superficie o bajo tierra, si se está extrayendo oro, metales, carbón o petróleo crudo. Desde máquinas perforadoras hasta excavadoras, equipo para moler y triturar, la industria minera cuenta con todas las herramientas precisas. ¿Es nuevo en este oficio y quiere descubrir qué significa todo esto? Aquí presentamos algunos de los equipos más comunes de la industria y el porqué de su importancia para este trabajo.
●      Pirita: La historia real detrás del “Oro de los tontos”.
○      A la pirita se le conoce como “El oro de los tontos” porque para el ojo inexperto se parece al oro. Aunque tiene un color amarillo como el latón y un brilló metálico similar, la pirita es quebradiza y se rompe en el lugar de moldearse como lo hace el oro. El oro deja una veta amarilla, mientras que la veta de la pirita es parduzca oscura. La pirita se encuentra en una amplia variedad de escenarios geológicos, desde rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, hasta depósitos minerales hidrotermales, así como también en lechos de carbón y mineral de reemplazo en fósiles. Les acerca cómo se usa y cómo se puede diferenciar entre el oro real y oro de los tontos. 
●      El litio sigue siendo un recurso valorado, alentando a las viejas minas a reabrir.
○      Hasta hace poco, la única producción de litio en los Estados Unidos provenía de una mina de sal en Nevada. El litio es un mineral común pero poco concentrado, por lo cual es difícil de obtener. Cerca de la mitad del suministro mundial de este mineral se produce mediante la evaporación de litio altamente concentrado en las minas de sal, un proceso relativamente simple pero que toma mucho tiempo. Lee acerca de cómo las compañías mineras se están enfocando en la búsqueda de litio en áreas concentradas para poder extraerlo económicamente.
●      ¿Qué es el Aire Ambiental?
○      La calidad del aire es un asunto importante, especialmente en las industrias altamente reguladas como la minería de carbón, el procesamiento de cemento y la generación de energía con carbón y petróleo. Los reglamentos como Estándares de Mercurio y Tóxicos de Aire (MATS, por sus siglas en inglés) y estándares de Máxima Tecnología de Control Alcanzable (MACT, por sus siglas en inglés) están diseñados para proteger al público y mantener el aire ambiente de contaminación. Aprenda acerca de la contaminación del aire ambiente y cómo monitorear
Estos son solo algunos de los artículos más sobresalientes. Siéntase con la confianza de leer (y comentar) tantos como desee, y asegúrese de suscribirse para recibir los artículos más recientes cada semana … incluso cuando la actividad minera vuelva a la “normalidad”.
Autor de la publicación: Touchpoint Marketing.
Comparte esto:
  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Click to share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Elastómeros: Facilitando la Transición del Laboratorio a la Producción utilizando Reometría Rotacional
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) lanza el Informe de Productos Minerales 2020
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2025 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d