Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Materiales Avanzados / Optimización de la fabricación de baterías de iones de litio con espectroscopia Raman de procesos
Optimización de la fabricación de baterías de iones de litio con espectroscopia Raman de procesos
By Alexis Perrusquia 06.02.2025
Por Janam Pandya, 04/01/2025
Las soluciones de almacenamiento de energía sostenible tienen una gran demanda, y las baterías están a la vanguardia. Desde 1991, la densidad energética de las baterías de primera línea ha aumentado de unos 100 a 500 Wh/kg1. Esto coincide con una drástica reducción de los costes, que se sitúa en torno al 97 %2. Estas atractivas mejoras en la relación coste-rendimiento contribuyen a seguir abriendo nuevos mercados a la electrificación. Sin embargo, una mayor densidad conlleva una mayor complejidad, por lo que sigue aumentando la demanda de nuevos materiales. Para satisfacer esta creciente demanda, es esencial realizar un control rápido y preciso de la fabricación de baterías, con el fin de aumentar la densidad energética y garantizar la seguridad y la longevidad de los sistemas de almacenamiento de energía.
La espectroscopia Raman aborda estos retos proporcionando información molecular detallada. Además, los avances en la instrumentación han ampliado el uso de la espectroscopia Raman más allá del laboratorio, permitiendo el análisis Raman in situ directamente en la línea de producción de baterías. Esto permite a los fabricantes detectar cambios sutiles en la composición de los materiales, las transiciones de fase y las reacciones químicas en tiempo real sin interrumpir la producción. Pero, ¿cómo funciona?
Una introducción rápida a la espectroscopia Raman
La espectroscopia Raman es una técnica de espectroscopia vibracional que captura datos de huellas moleculares midiendo la dispersión inelástica (dispersión Raman) de la luz monocromática, normalmente procedente de un láser de 785 nm. Mientras que la mayoría de los fotones se dispersan de forma elástica, una pequeña fracción se dispersa de forma inelástica, lo que da lugar a un cambio de energía que revela información molecular clave. Este cambio, conocido como desplazamiento Raman, es exclusivo de enlaces moleculares específicos, lo que permite un análisis cualitativo y cuantitativo preciso.
La espectroscopia Raman de proceso está diseñada para la monitorización en línea o en línea en entornos industriales. Permite obtener información en tiempo real sobre la composición química, las transiciones de fase y la cinética de las reacciones sin interrumpir la producción. Esto la hace muy valiosa en industrias como la fabricación y el reciclaje de baterías, la farmacéutica, la petrolera y gasística y la química, donde es fundamental disponer de datos precisos e inmediatos sobre la composición para optimizar la calidad, la eficiencia y la seguridad.
El papel de la espectroscopia Raman de proceso en el desarrollo de baterías de iones de litio
El desarrollo de las baterías de ionen litio abarca múltiples etapas, desde la síntesis de los materiales hasta el montaje de las celdas y el reciclaje. No es raro que las diferentes etapas se lleven a cabo en diferentes instalaciones, especialmente en el caso del reciclaje de baterías usadas. Cada fase requiere una monitorización precisa para garantizar la calidad, la eficiencia y la seguridad. La espectroscopia Raman de proceso, con sus capacidades rápidas, no destructivas y ricas en datos, es una herramienta indispensable en todas estas etapas.
Los instrumentos Raman han avanzado mucho a lo largo de los años, incluyendo analizadores compactos con calibraciones muy estables que se pueden mover o montar fácilmente en una planta de fabricación. Esto aporta todas las ventajas de la espectroscopia Raman a los operadores de las plantas de fabricación y reciclaje de baterías.
Los instrumentos Raman utilizados para la supervisión de procesos se basan normalmente en la tecnología de fibra óptica, en la que el láser se transmite desde el instrumento a la muestra a través de un cable de fibra óptica que se conecta a un tipo de óptica de muestreo. Algunas de las ópticas más utilizadas en los procesos de fabricación de baterías son las sondas de inmersión, las sondas roscadas, las celdas de flujo y las sondas sin contacto.
Una sonda de inmersión es una sonda de contacto que se fabrica a menudo con materiales resistentes a la corrosión y a la oxidación. Se puede insertar en tanques y contenedores para medir lodos, líquidos por contacto directo, muestras en polvo, y puede soportar altas temperaturas y presiones.
La sonda de proceso roscada está diseñada específicamente para encajar en la extrusora, ya sea en el extremo del troquel o en el centro del cilindro. También puede soportar altas temperaturas y se utiliza comúnmente para controlar la uniformidad de la extrusión o para controlar la extrusión reactiva.
La celda de flujo se utiliza habitualmente para gases y muestras líquidas, incluidos electrolitos, y puede medir muestras que fluyen dinámicamente.
La sonda sin contacto se utiliza normalmente a distancia, sin tocar la muestra, por ejemplo, para caracterizar la superficie del electrodo al mover una muestra en una cinta transportadora.
Síntesis de materiales
Es fundamental mantener una composición química y una integridad estructural constantes durante la síntesis de materiales catódicos, anódicos y electrolíticos. La espectroscopia Raman de proceso facilita la monitorización en tiempo real de los niveles de concentración, la cinética de la reacción y la homogeneidad del material. Por ejemplo, permite cuantificar el carbonato de litio, distinguiendo entre las formas disueltas y precipitadas, lo que garantiza la pureza y el rendimiento de los materiales de las baterías. Este nivel de control permite optimizar las condiciones de reacción, reduciendo los residuos y mejorando la eficiencia general del proceso.
Además, la espectroscopia Raman puede detectar transiciones de fase y cambios de cristalinidad en tiempo real, lo que proporciona información crítica durante la síntesis de materiales complejos como el óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (NMC) y el fosfato de hierro y litio (LFP). Mediante la monitorización continua de estos parámetros, los fabricantes pueden lograr una calidad constante de los materiales, lo que repercute directamente en el rendimiento y la vida útil de las baterías.
Fabricación de electrodos
Las capacidades de monitorización en tiempo real de Process Raman también son ideales para garantizar la homogeneidad y la precisión de la composición al mezclar materiales activos, aditivos conductivos y aglutinantes. Las sondas Raman en línea se pueden integrar directamente en recipientes de mezcla, líneas de recubrimiento y equipos de calandrado, incluidas las extrusoras, lo que proporciona información continua sin interrumpir el proceso.
Esta monitorización en tiempo real ayuda a identificar problemas como la aglomeración, la mezcla incompleta, la distribución del aglutinante o las desviaciones en las proporciones de los materiales, que pueden comprometer la calidad de los electrodos. Al detectar estos problemas de forma temprana, los fabricantes pueden realizar ajustes inmediatos, reduciendo el desperdicio de material y minimizando los costosos retrabajos. Además, la espectroscopia Raman puede monitorizar la distribución de los materiales activos dentro del electrodo, garantizando un rendimiento electroquímico uniforme en toda la célula de la batería.
Llenado de electrolitos y montaje de celdas
La composición precisa de los electrolitos influye directamente en la eficiencia, la seguridad y la vida útil de las baterías. La espectroscopia Raman de proceso destaca en la monitorización de soluciones electrolíticas, ya que proporciona información sobre las proporciones de disolventes, las concentraciones de sales de litio y la presencia de impurezas. Su capacidad para analizar mezclas líquidas complejas sin necesidad de preparar muestras la hace especialmente valiosa durante los procesos de formulación y llenado de electrolitos.
En el montaje de las celdas, la espectroscopia Raman puede verificar la aplicación correcta de los electrolitos, garantizando que se consiga de forma constante la composición deseada y la distribución homogénea del electrolito. Esta capacidad de medición sin contacto es ventajosa para mantener la integridad de los componentes sensibles de las baterías, especialmente en entornos de fabricación de alto rendimiento. Además, Raman puede detectar posibles contaminantes introducidos durante el proceso de montaje, lo que ayuda a prevenir la degradación del rendimiento y los riesgos de seguridad en el producto final.
Reciclaje
A medida que crece la demanda de soluciones energéticas sostenibles, un proceso de reciclaje eficiente se ha vuelto cada vez más importante para lograr una mejora en la eficiencia de la fabricación. La espectroscopia Raman de procesos desempeña un papel importante en este ámbito, ya que permite monitorizar y cuantificar la concentración de electrolitos y disolventes durante su proceso de eliminación. También puede cuantificar la concentración y la pureza del material activo tras la etapa de separación.
La espectroscopia Raman es compatible con los procesos de reciclaje de circuito cerrado, ya que proporciona datos en tiempo real sobre la composición de los materiales durante cada etapa del flujo de trabajo de reciclaje. Esta capacidad mejora la eficiencia de la recuperación de materiales, reduce la necesidad de análisis químicos exhaustivos y garantiza la calidad constante de los materiales reciclados. Al permitir un reciclaje más eficaz, la espectroscopia Raman contribuye a la sostenibilidad de la cadena de suministro de las baterías de iones de litio.
Ventajas de la espectroscopia Raman de procesos en el desarrollo de baterías
La aplicación de la espectroscopia Raman de procesos en el desarrollo de baterías de ionen litio ofrece varias ventajas clave:
  • Análisis no destructivo: la espectroscopia Raman no altera ni daña la muestra, lo que permite una monitorización continua sin afectar al proceso de producción.
  • Monitorización en tiempo real: proporciona información inmediata en línea o en la línea de producción sobre la composición química y las condiciones del proceso, lo que permite realizar ajustes rápidos para optimizar el rendimiento.
  • Versatilidad: capaz de analizar sólidos, líquidos, lodos y gases, lo que la hace adecuada para diversas etapas de la fabricación de baterías.
  • Mayor seguridad: reduce la necesidad de manipular muestras peligrosas y minimiza la exposición a materiales potencialmente peligrosos.
  • Resultados ricos en datos: genera conjuntos de datos completos que respaldan estrategias avanzadas de control de procesos y protocolos de garantía de calidad.
Conclusión
La espectroscopia Raman de procesos está impulsando aún más el desarrollo de las baterías de ionen litio al proporcionar información en tiempo real y no destructiva sobre la síntesis de materiales, la fabricación de electrodos, el llenado de electrolitos y el reciclaje. Su capacidad para proporcionar datos precisos y procesables mejora el control de los procesos, la calidad de los productos y la eficiencia operativa. Por ejemplo, Raman es cada vez más útil para la monitorización en línea del proceso de extrusión en la fabricación de electrodos para baterías. A medida que las tecnologías de las baterías siguen evolucionando, el papel de las herramientas analíticas avanzadas, como la espectroscopia Raman de procesos, será fundamental para impulsar la innovación, la sostenibilidad y la competitividad en el sector energético.
Referencias
  1. Li, Q., Yang, Y., Yu, X. y Li, H. (2023). Una batería de litio recargable de tipo bolsa de 700 W·h·kg−1. Chinese Physics Letters. Publicación anticipada en línea
  2. Willuhn, Marian. (2021). Los costes de las baterías han caído un 97 % desde 1991, según investigadores del MIT. PV Magazine. Disponible en: https://www.pv-magazine.com/2021/03/29/battery-costs-have-fallen-97-since-1991-claim-mit-researchers/
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
¿Por qué las organizaciones mineras están aumentando la inversión en la gestión de relaves?
CLAE 2025: Una experiencia inolvidable de ciencia, innovación y colaboración en Santiago de Chile 
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d