Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Materiales Avanzados / Polímero/ Plásticos / Materiales para impresión 3D - Más allá de PLA y ABS
Materiales para impresión 3D – Más allá de PLA y ABS
By Carl D. Millholland 12.09.2020
El ácido poliláctico (PLA), el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y el poliuretano termoplástico (TPU) están dentro de los materiales para filamentos de impresión 3D más comúnmente utilizados. Cada uno tiene características útiles para crear productos con impresión 3D. El PLA es barato y permite imprimir a bajas temperaturas, por lo que resulta ideal para aficionados. El ABS es reconocido por su durabilidad y su temperatura de transición vítrea que resiste altas temperaturas (piense en ladrillos plásticos para construcción). El TPU es elástico y útil para resistencia a impactos, tales como las fundas para celulares.  
Las resinas y filamentos de ABS y TPU normalmente se fabrican con un extrusor de tornillo simple para mezclar y transportar. El PLA, que es un biopolímero, requiere normalmente de un extrusor de doble tornillo, ya que es sensible al calor y al corte y es propenso a la degradación hidrolítica si hay humedad.   
Conforme la impresión 3D de escritorio y de producción industrial ha ganando popularidad, nuevos materiales se han empezado a utilizar por razones de costo, utilidad y apariencia, incluyendo nylon, polipropileno, alcohol polivinílico y policarbonato. Además, existen nuevos materiales para rellenado con filamentos de fibra de carbono, metálicos y de madera.  
 Una característica fundamental de los filamentos de impresión 3D es la precisión dimensional (diámetro). La mayoría de los filamentos se venden con una especificaciones del diámetro nominal, mostrando el tamaño mínimo/máximo en fracciones de milímetro. Para garantizar una buena impresión, este número debe ser constante a lo largo de todo el carrete del filamento.  
Los filamentos simples para impresión 3D se pueden fabricar con un polímero base en un extrusor de tornillo simple, donde la acumulación de alta presión y la salida constante aseguran que el diámetro del filamento sea regular. La limitación de usar extrusores de tornillo simple es que no son eficientes al mezclar o componer formulaciones de múltiples compuestos para crear filamentos de impresión 3D. Para ello es necesario un extrusor de doble tornillo. El extrusor de doble tornillo permite la producción de filamentos en una sola corrida, ahorrando tiempo de producción y reduciendo el estrés por temperatura en el filamento compuesto, ya que se reducen los ciclos de calor/frío.  
 Sin embargo, el proceso de extrusión de doble tornillo genera una ligera vibración en la salida, por lo cual mantener constante el diámetro del filamento se hace mucho más difícil. Esto se puede solucionar agregando una bomba de fundido al final del proceso de extrusión.  
 Los científicos de Thermo Fisher Scientific compararon la configuración de salida de tres extrusores: de tornillo simple, de doble tornillo y de doble tornillo con bomba de fundido. Lo que encontraron fue que la bomba de fundido le permite a la impresora de doble tornillo la composición de filamentos de impresión 3D con tolerancias comparables a los filamentos de extrusores de tornillo simple. 
 Revise los resultados en: Uso de bomba de fundido para producir filamentos para fabricación aditiva (impresión 3D). 
Post Author: Touchpoint Marketing.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
Soluciones de Fabricación Aditiva
El mundo de la impresión 3D se está expandiend... by Carl D. Millholland / 09.28.2021
Read More
Combinando Reología y Espectroscopía Raman para analizar Polímeros de Impresión 3D
La fabricación aditiva permite la creació... by Carl D. Millholland / 12.09.2020
Read More
Impresión 3D: ¿ya no es una amenaza para la fabricación tradicional de plástico?
La impresión 3D, también conocida como fabrica... by Dirk Leister / 07.28.2020
Read More
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Deja un comentarioCancelar respuesta
Perfiles de polímeros: una guía de los plásticos más utilizados en el mundo
Estudiando las propiedades de viscoelasticidad de polímeros y plásticos
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d