Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Materiales Avanzados / Pruebas de campo presuntivas durante investigaciones sobre narcóticos
Pruebas de campo presuntivas durante investigaciones sobre narcóticos
By Aline Monserrat Mayorga 11.25.2025
Escrito por Sue Woods
Las pruebas de campo presuntivas se refieren a las pruebas iniciales de una sustancia para determinar si es probable que se trate de una droga ilegal. Estas pruebas están diseñadas para proporcionar resultados inmediatos, indicando la presencia de drogas específicas o clases de drogas.
Las pruebas preliminares de campo son un procedimiento crucial en las investigaciones sobre narcóticos, ya que permiten a los profesionales de las fuerzas del orden identificar rápidamente las sustancias ilegales sospechosas que se encuentran durante los registros, las detenciones o las patrullas rutinarias. Al identificar las sustancias in situ, los agentes pueden agilizar el proceso de investigación, reduciendo la necesidad de realizar largos análisis de laboratorio inicialmente. Las pruebas preliminares positivas pueden respaldar la causa probable para las detenciones y las órdenes de registro, lo que facilita el proceso legal. Además, la identificación rápida de las sustancias ayuda a los agentes a tomar las precauciones necesarias, reduciendo el riesgo de exposición a drogas peligrosas.
Dos pruebas de campo presuntivas comunes
Analizaremos dos tipos de pruebas de campo presuntivas que se utilizan habitualmente en la identificación e investigación de narcóticos y drogas ilícitas:
  1. Pruebas colorimétricas: Las pruebas colorimétricas consisten en añadir reactivos químicos a una muestra, que cambian de color en presencia de drogas específicas. El cambio de color indica la presencia de determinadas sustancias. Por ejemplo, el reactivo Marquis se vuelve morado en presencia de heroína y marrón con anfetaminas.
  2. Analizadores de narcóticos portátiles que utilizan espectroscopia Raman: La espectroscopia Raman consiste en proyectar una luz láser sobre una muestra y analizar la luz dispersada para determinar la composición molecular de la sustancia. Cada tipo de molécula dispersa la luz con un patrón único, lo que permite una identificación precisa.  Los dispositivos portátiles de espectroscopia Raman pueden utilizarse sobre el terreno para la identificación rápida, sin contacto y no destructiva de narcóticos.
Diferencias entre los analizadores de espectroscopia Raman y los kits de pruebas colorimétricas en la identificación de drogas en la calle
Los analizadores de espectroscopia Raman y los kits de pruebas colorimétricas son utilizados por las fuerzas del orden para identificar drogas en la calle, pero difieren significativamente en su tecnología, aplicación, precisión y facilidad de uso. A continuación se presenta una comparación de algunas de sus características.
  1. Precisión:
    • Espectroscopia Raman: Alta precisión con análisis molecular detallado. Proporciona una identificación muy precisa de las sustancias basándose en su estructura molecular. Puede identificar un amplio espectro de drogas, incluyendo mezclas complejas y agentes de corte.
    • Pruebas colorimétricas: Precisión moderada y proporciona una identificación rápida y preliminar, sin embargo, puede producir falsos positivos o negativos porque el cambio de color debe ser interpretado por el usuario. La respuesta colorimétrica producida es subjetiva y su interpretación puede variar según la experiencia del analista y el tipo o la falta de iluminación disponible cuando se realiza la prueba. 1
  2. Integridad de la muestra:
    • Espectroscopia Raman: Análisis sin contacto y no destructivo para la mayoría de las muestras. Los analizadores Raman no alteran ni destruyen la muestra, conservándola para su posterior análisis.
    • Pruebas colorimétricas: destructivas. La muestra suele alterarse o consumirse durante la prueba, lo que puede limitar su posterior análisis.
  3. Usabilidad:
    • Espectroscopia Raman: los analizadores portátiles son fáciles de transportar y tienen interfaces intuitivas. Reducen el riesgo de exposición a sustancias peligrosas al identificarlas rápidamente, incluso a través de bolsas de plástico.
    • Pruebas colorimétricas: Los kits de prueba son portátiles y fáciles de administrar con instrucciones básicas. La interpretación de los resultados puede ser subjetiva.
  4. Tiempo para obtener los resultados:
    • Espectroscopia Raman: Raman suele tardar menos de un minuto en obtener los resultados, lo que permite una rápida toma de decisiones.
    • Pruebas colorimétricas: La preparación de la muestra, que consiste en mezclar reactivos y esperar a que se produzca un cambio de color, suele tardar unos minutos en las pruebas colorimétricas.
  5. Admisibilidad:
    • Aunque los analizadores Raman y los kits de pruebas colorimétricas son herramientas valiosas para las fuerzas del orden, su admisibilidad en los tribunales varía. Los analizadores Raman, debido a su mayor precisión, pueden tener una mayor validez cuando están respaldados por el testimonio de un agente o un experto. 2 Para referencias específicas y jurisprudencia, se recomienda consultar bases de datos jurídicas, revistas de ciencia forense y directrices de las fuerzas del orden.
Resumen
Tanto los analizadores de espectroscopia Raman como los kits de pruebas colorimétricas son herramientas valiosas para las fuerzas del orden a la hora de identificar drogas en la calle. Los analizadores portátiles de narcóticos Raman ofrecen una alta precisión, pruebas no destructivas y resultados rápidos, lo que los hace ideales para análisis detallados y mezclas complejas. Los kits de pruebas colorimétricas proporcionan una identificación rápida y preliminar, son fáciles de usar y rentables, pero pueden producir resultados inexactos debido a la posibilidad de falsos positivos/negativos por interpretaciones subjetivas erróneas. La elección entre estas tecnologías depende de las necesidades específicas de la investigación, los recursos disponibles y el nivel de precisión requerido.
Recursos y referencias adicionales
  • Libro electrónico: Identificación más segura de narcóticos: una guía para comunidades y agencias
  • Seminario web bajo demanda: Comprender la crisis de los opioides y la metanfetamina: tendencias, peligros y estrategias de protección.
  • Notas de aplicación
  • Información sobre el producto Analizador portátil de narcóticos TruNarc™ Delta de Thermo Scientific™.
  • Preguntas frecuentes
  • Asistencia gratuita para subvenciones
1 De Front Psychiatry, 22 de febrero de 2021; 12:596895. doi: 10.3389/fpsyt.2021.596895, señalado en los Institutos Nacionales de Salud, Biblioteca Nacional de Medicina.
2 Nota sobre accesibilidad: Thermo Scientific TruNarc Delta y Tau capturan todos los resultados de los análisis, incluyendo marcas de fecha y hora y autocomprobaciones del sistema para ayudar a agilizar el enjuiciamiento. Una vez analizada una sustancia, los resultados completos se almacenan automáticamente para la presentación de informes y pruebas. Los resultados rápidos, combinados con los informes automatizados, pueden agilizar el proceso judicial, reduciendo la carga administrativa y reduciendo drásticamente el tiempo y los gastos de las detenciones relacionadas con drogas. Dependiendo de la jurisdicción, los resultados de las pruebas de los analizadores portátiles de narcóticos TruNarc Delta y Tau pueden utilizarse como pruebas presuntivas en las audiencias preliminares.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Deja un comentarioCancelar respuesta
Uso de la espectrometría de masas con tecnología de electrolizadores para ayudar a mejorar la producción de hidrógeno renovable
Ampliación de la caracterización biofarmacéutica con el espectrómetro de masas Orbitrap Ascend BioPharma Tribrid
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d