Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Materiales Avanzados / Separar la adquisición de la revisión de datos: desbloqueando flexibilidad y eficiencia en los flujos de trabajo de cromatografía y espectrometría de masas
Separar la adquisición de la revisión de datos: desbloqueando flexibilidad y eficiencia en los flujos de trabajo de cromatografía y espectrometría de masas
By Alexis Perrusquia 08.20.2025
Por Chris Knowles, Gerente de marketing de producto
En una publicación reciente del blog discutimos cómo la gestión centralizada de datos mejora la seguridad y el control en los laboratorios analíticos. Pero más allá de la seguridad, los entornos en red ofrecen otras ventajas arquitectónicas que cambian fundamentalmente cómo fluyen los datos a través del laboratorio.
Un beneficio clave es la separación de la adquisición de datos del procesamiento y la revisión, un cambio estructural que trae mejoras medibles en rendimiento, tiempo de actividad y cumplimiento.
Maximizar el tiempo de actividad del instrumento
En muchos laboratorios, la adquisición y la revisión de datos ocurren en la misma computadora, que generalmente se encuentra junto al instrumento. Esto ocupa la estación de adquisición mucho después de que se completa una corrida, especialmente cuando las tareas de procesamiento—como la corrección de línea base, la integración de picos o la deconvolución espectral—consumen muchos recursos.
Separar estas tareas significa que la PC de adquisición puede dedicarse exclusivamente a capturar datos sin procesar, mientras que la transferencia y el procesamiento automatizados ocurren en un sistema separado. Si el procesamiento es el mayor cuello de botella en su flujo de trabajo, esto ofrece ventajas claras.
Habilitar la revisión remota y el acceso flexible
Cuando los datos se almacenan de forma centralizada y se accede a ellos a través de la red, los analistas pueden iniciar sesión desde ubicaciones remotas o laboratorios satélite para realizar flujos de trabajo de revisión y aprobación.
El almacenamiento centralizado de datos también deja atrás el intercambio de archivos planos para pasar a una ubicación de almacenamiento archivada, segura y controlada por el usuario, lo que ofrece mayor seguridad y acceso controlado a los datos archivados.
La separación admite entornos de trabajo híbridos y laboratorios con múltiples usuarios, mientras respalda la trazabilidad mediante registros de auditoría del sistema y control de acceso basado en roles.
Escalar la capacidad de procesamiento de forma independiente
El análisis de datos de espectrometría de masas—especialmente al usar técnicas como adquisición independiente de datos (DIA), flujos de trabajo MSⁿ o proteómica top-down—demanda recursos computacionales significativos. Estas tareas se benefician del procesamiento multihilo, la aceleración por GPU o los entornos de computación distribuida.
Al trasladar el procesamiento a servidores centralizados o máquinas virtuales, los laboratorios pueden escalar los recursos de cómputo según sea necesario sin sobrecargar los sistemas de adquisición, arriesgando la pérdida de datos o incluso de muestras debido a fallas durante la recopilación de datos.
Apoyar la revisión colaborativa y los métodos compartidos
Los entornos desacoplados permiten que varios usuarios accedan y procesen el mismo conjunto de datos simultáneamente, sin duplicación de archivos ni transferencias manuales. Los analistas pueden aplicar plantillas de procesamiento compartidas, comparar corridas lado a lado y anotar resultados en un espacio de trabajo común.
Esto es especialmente valioso para los equipos de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) que realizan comparaciones entre lotes, validación de métodos o investigaciones de desviaciones.
Mejorar el cumplimiento y la trazabilidad
Desde una perspectiva de cumplimiento, separar la adquisición y el procesamiento mejora la gobernanza de datos. Los entornos centralizados pueden aplicar control de versiones, restringir ediciones no autorizadas y capturar registros de auditoría completos para cada acción realizada, lo cual es fundamental para laboratorios GxP y el cumplimiento de 21 CFR Parte 11. Los flujos de trabajo de revisión también pueden ser firmados digitalmente y bloqueados, asegurando que una vez aprobados, los datos y metadatos permanezcan inalterables.
Conclusión
Separar la adquisición del procesamiento es un cambio fundamental en la forma en que operan los laboratorios analíticos modernos. Reduce los cuellos de botella, aumenta el tiempo de actividad y la disponibilidad del sistema, y permite ejecutar flujos de trabajo de procesamiento avanzado en una infraestructura diseñada específicamente, sin comprometer el cumplimiento ni la productividad.
Puede ver cómo Thermo Fisher Scientific está resolviendo estos desafíos en su solución de software para proteómica.
Referencias:
  • Enhanced Security Through Centralized Data Management: A guide for Chromatography and Mass Spectrometry Users
  • How Can Data Sharing Accelerate my Drug Research?
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Deja un comentarioCancelar respuesta
Filtros de masas antes de la celda de colisión con sector magnético: la solución al “basura entra, basura sale”
Revelando los retos y la importancia de la caracterización de materiales en el desarrollo de baterías de estado sólido
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d