Los analizadores portátiles LIBS son instrumentos utilizados para determinar la composición elemental de los materiales. LIBS es un acrónimo de la técnica analítica de Espectroscopía de descomposición inducida por láser.
Los analizadores portátiles LIBS funcionan mediante el uso de un láser de alto foco para extirpar la superficie de una muestra. Se forma un plasma que consiste en átomos e iones excitados electrónicamente. A medida que estos átomos se descomponen en sus estados fundamentales, emiten longitudes de onda de luz características, o “huellas digitales únicas”. Estas “huellas digitales” son distintas para cada elemento, lo que hace que el análisis LIBS portátil sea una herramienta excelente para mediciones cuantitativas y cualitativas en las industrias de petróleo y gas, fabricación de metales y reciclaje de chatarra.
Al comprar un analizador portátil LIBS, asegúrese de evaluar las siguientes características antes de tomar una decisión:
1.- Rango analítico. Solo algunos analizadores portátiles LIBS disponibles en la actualidad pueden medir elementos clave, como el carbono (C). Evalúe las necesidades analíticas de su negocio para determinar que su aplicación puede ser compatible sin la compra de equipos en exceso.
2.- Repetibilidad. Para asegurarse de tener un instrumento confiable, asegúrese de evaluar detenidamente la repetibilidad. Las variaciones en las mediciones darán lugar a irregularidades de los productos terminados. Al verificar la repetibilidad, puede garantizar la calidad de sus procesos.
3.- Ligero. Los trabajadores pueden estar usando el analizador cuando se despliegan en alturas, o durante horas a la vez. Es probable que la fatiga se establezca antes con instrumentos que pesen más de 7 libras.
4.- Batería de intercambio en caliente. Busque un analizador que tenga una batería de intercambio en caliente para ayudar a reducir el tiempo de inactividad al realizar mediciones. Puntos de bonificación si está disponible comercialmente en los principales minoristas.
5.- Cámaras. Busque equipos que tengan cámaras micro y macro para admitir el posicionamiento de muestras y la documentación a través de evidencia objetiva de calidad. Una micro cámara señala con precisión su medida exacta, mientras que una cámara macro recoge imágenes de muestra completas.
6.- Geometría Miniaturizada. Los instrumentos con punta cónica son excelentes candidatos para lograr la máxima cobertura en áreas de difícil acceso. Evalúe si podrá acceder a soldaduras apretadas, esquinas y juntas.
7.- Enclavamientos de seguridad. Compruebe si hay varios enclavamientos de seguridad láser robustos para garantizar que los usuarios estén protegidos durante la operación. Los enclavamientos de seguridad láser deben ser validados independientemente por un laboratorio externo.
8.- Conectividad WiFi. Los trabajadores externos pueden necesitar acceso a información analítica clave. Permita un intercambio continuo de datos con conectividad WiFi.
9.- Fácil navegación. Una pantalla táctil a color inclinable y teclas direccionales opcionales facilitan a los usuarios navegar a través de menús y lecturas de muestra. Asegúrese de verificar que las pantallas táctiles también se puedan operar con guantes.
10.- A prueba de salpicaduras / polvo. La protección contra salpicaduras y polvo es clave en cualquier entorno industrial. Busque una clasificación mínima de IP54 para garantizar que las reclamaciones a prueba de salpicaduras y polvo estén validadas.
Para más información:
-
How Does LIBS Work? Technology page
Post Author: Perrusquia, Alexis R..
Deja un comentario