Por Mark Lang
El azufre suele considerarse una impureza en el acero inoxidable de uso médico y, por lo general, se mantiene en niveles bajos. La presencia de azufre en el acero inoxidable puede tener varios efectos sobre sus propiedades. Mientras que pequeñas cantidades de azufre pueden mejorar la maquinabilidad al favorecer la formación de sulfuros de manganeso, niveles más elevados pueden disminuir la resistencia a la corrosión y las propiedades mecánicas, que son críticas para las aplicaciones médicas.
Los aceros inoxidables para uso médico, como el 316L, están diseñados para cumplir estrictos requisitos de biocompatibilidad, resistencia a la corrosión y resistencia mecánica. La «L» de 316L significa «bajo contenido en carbono», lo que ayuda a minimizar la formación de carburos de cromo y, por tanto, mejora la resistencia a la corrosión, especialmente en entornos con cloruros.
Para garantizar que el material cumple las normas necesarias para uso médico, la composición del acero inoxidable se controla cuidadosamente y se reducen al mínimo impurezas como el azufre. El contenido máximo típico de azufre en el acero inoxidable 316L para uso médico es de alrededor del 0,03% en peso.
En resumen, aunque el azufre puede estar presente en el acero inoxidable de grado médico, su contenido está estrictamente regulado para mantener sus propiedades deseadas y garantizar su idoneidad para aplicaciones médicas.
Normas ASTM
Según el sitio web de ASTM, sus «normas sobre dispositivos médicos e implantes son fundamentales para especificar y evaluar los requisitos de diseño y rendimiento de una serie de materiales, herramientas y equipos biomédicos. Estos aparatos se utilizan en procedimientos quirúrgicos que implican la colocación de dichos dispositivos en partes y estructuras específicas del cuerpo (tanto de humanos como de animales) con el fin de mejorar o como ayuda en una discapacidad. Estas normas sobre dispositivos médicos e implantes permiten a los fabricantes de materiales y productos, laboratorios médicos y otras instituciones interesadas inspeccionar y evaluar dichos instrumentos para garantizar una calidad y mano de obra adecuadas.»
ASTM (antes American Society for Testing and Materials, y ahora conocida como ASTM International) es una organización que desarrolla y publica normas internacionales voluntarias para la calidad y seguridad de materiales, productos y sistemas.
Por ejemplo, la norma internacional ASTM F899-20 cubre los requisitos químicos de los aceros inoxidables forjados utilizados para la fabricación de instrumentos quirúrgicos. La especificación toma como referencia los valores típicos de dureza, los ciclos comunes de tratamiento térmico y ejemplos de aceros inoxidables seleccionados que se han utilizado para instrumentos quirúrgicos. Los requisitos de propiedades mecánicas, de tratamiento térmico y de dureza, así como todos los demás requisitos, excepto los químicos, se rigen por las normas de materiales correspondientes a las que se hace referencia a continuación o por lo acordado entre el comprador y el proveedor.
El análisis XRF portátil ayuda a cumplir las normas
El análisis de azufre en acero de grado médico es una gran aplicación para un analizador XRF (fluorescencia de rayos X) portátil diseñado para el análisis elemental rápido y preciso de materiales, incluidos metales como el acero inoxidable. Un analizador XRF puede proporcionar información valiosa al analizar el contenido en acero inoxidable de grado médico.
La espectroscopia de fluorescencia de rayos X (XRF ) es una técnica analítica no destructiva utilizada para determinar la composición elemental de los materiales. Los analizadores XRF funcionan midiendo los rayos X fluorescentes (o secundarios) emitidos por una muestra al ser excitada por una fuente de rayos X primaria. Cada uno de los elementos presentes en una muestra produce un conjunto de rayos X fluorescentes característicos, o «huellas dactilares» únicas. Estas huellas dactilares son distintas para cada elemento, lo que convierte al análisis XRF en una herramienta excelente para realizar mediciones cuantitativas y cualitativas. En la fabricación de acero, el FRX se utiliza para el análisis de materias primas, escorias y aleaciones, así como de productos acabados.
A continuación se exponen algunas consideraciones a tener en cuenta al utilizar un analizador XRF portátil para detectar azufre en acero inoxidable de grado médico:
- Capacidad de detección: Un analizador XRF portátil puede detectar varios elementos, incluidos elementos ligeros como el azufre. Su avanzada tecnología de detección permite medir con precisión concentraciones bajas de azufre, lo que es fundamental para garantizar que el material cumple las normas médicas.
- Calibración y normas: Para obtener resultados precisos, es importante que un analizador XRF portátil esté calibrado con estándares apropiados representativos del material que se está analizando. Esto ayuda a garantizar que el instrumento proporcione lecturas precisas del contenido de azufre en el acero inoxidable de grado médico.
- Ensayos no destructivos: Una de las ventajas de utilizar un analizador XRF portátil es que permite realizar ensayos no destructivos. Esto significa que la integridad del acero inoxidable de calidad médica no se ve comprometida durante el análisis, lo que es especialmente importante para mantener la calidad y seguridad de los dispositivos e instrumentos médicos.
- Rapidez y eficacia: Un analizador XRF portátil proporciona resultados rápidos, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para los procesos de control y aseguramiento de la calidad. Esto resulta beneficioso en entornos de fabricación e inspección en los que es fundamental tomar decisiones a tiempo.
- Gestión de datos: La mayoría de los analizadores XRF portátiles están equipados con un software que facilita la gestión de datos, incluida la capacidad de almacenar, transferir y analizar resultados. Esto facilita la trazabilidad y la documentación, que son aspectos importantes de la conformidad en la industria médica.
Resumen
Un analizador XRF portátil es una potente herramienta para detectar y cuantificar el contenido de azufre en acero inoxidable de grado médico. Sus capacidades avanzadas, con una calibración y gestión de datos adecuadas, ayudan a garantizar que el material cumple los estrictos requisitos de las aplicaciones médicas.
Recursos adicionales
- Normas de acero médico deASTM International
- Recursos para mejorar la producción y los procesos de fabricación del acero
- Libro electrónico XRF: «Tecnología XRF para no científicos»
Deja un comentario