Nota del editor: Recientemente recibimos una pregunta de un reciclador de chatarra que leyó nuestro artículo de blog “Robo de convertidores catalíticos en las noticias otra vez”, y quería saber cómo
calcular el peso en ppm de material catalítico analizado en un analizador XRF portátil. Hemos respondido a la siguiente pregunta en lo que respecta a un analizador XRF portátil Thermo Scientific ™ Niton ™ con calibración para catalizadores automotrices.
Querido lector,
Gracias por su pregunta.
Nuestro analizador XRF portátil con calibración para catalizadores automotrices puede mostrar en tiempo real las concentraciones de metales preciosos platino (Pt), paladio (Pd) y rodio (Rh) contenidos en los convertidores catalíticos cerámicos.
En primer lugar, el convertidor catalítico debe triturarse hasta obtener un polvo fino de, idealmente, 250 µm o menos (utilice mortero / molinillos y tamices si es necesario). Luego, el polvo fino se introduce en un recipiente de muestra y posteriormente se analiza.
El objetivo de la mayoría de los usuarios de XRF portátiles es determinar el valor de los materiales pulverizados. Sin embargo, el usuario puede tener algunas dificultades para maniobrar los diferentes sistemas de unidades comúnmente utilizados en este negocio.
Un elemento de metal precioso dado “E” (Pt, Pd o Rh), el valor V (E) de este elemento en el polvo es igual al producto de la concentración C (E), el peso del polvo W, el precio de mercado del elemento P (E) y la tasa de descuento DR para el reciclaje.
El valor total del polvo V es la suma de los valores calculados para platino (Pt), paladio (Pd) y rodio (Rh).
Los diferentes términos de la fórmula establecida anteriormente utilizan sistemas consistentes en unidades, que se describen a continuación:
C (E): es la concentración del elemento E en el polvo, depende directamente del valor medido M (E) con XRF portátil y la unidad utilizada para M (E) es en ppm o %.
W: es el peso del polvo medido en una balanza en kilogramos (kg), toneladas métricas (toneladas) o libras (libras).
P (E): es el precio de mercado del metal precioso, se puede expresar en monedas como € o $; se puede encontrar en sitios web como kitco.com, pmm.umicore.com, platinum.matthey.com, etc.
Dependiendo de la moneda, la referencia utilizada, € por kilogramo, $ por onza troy, la moneda deseada, el precio de mercado se puede calcular de la siguiente manera. CRR es la tasa de conversión de 1 € en $
DR es la tasa de descuento en %, que es el margen del comprador frente al precio de mercado
Ejemplo 1:
Suponiendo una tasa de descuento DR del 30% y una masa de cerámica de un solo convertidor de 0.900 kilogramos
El analizador XRF portátil muestra los valores medidos M (E) de 0.240% Pt, 0.600% Pd y 0.030% Rh
Los precios de mercado son para Pt, Pd y Rh respectivamente 32260 €, 73137 € y 762980 € por kilogramo
Por tanto, el valor en euros es:
V (Pt) = 0,240 / 100 * 0,900 * 32260 * (100-30) / 100 = 48,77 €
V (Pd) = 0,600 / 100 * 0,900 * 73137 * (100-30) / 100 = 276,46 €
V (Rh) = 0,030 / 100 * 0,900 * 762980 * (100-30) / 100 = 144,20 €
Valor total V = 469,43 €
Ejemplo 2:
Suponiendo una tasa de descuento DR del 30% y una masa de cerámica de un solo convertidor de 2 libras
El analizador XRF portátil muestra valores medidos M (E) de 2400ppm Pt, 6000 ppm Pd y 300 ppm Rh
Los precios de mercado son para Pt, Pd y Rh respectivamente $ 1184, $ 2684 € y $ 28000 por onza troy
Por lo tanto, el valor en $ es:
V (Pt) = 2400/1000000 * 2 * 0.4536 * 1184 / 0.0311 * (100-30) / 100 = $ 58.02
V (Pd) = 6000/1000000 * 2 * 0,4536 * 2686 / 0,0311 * (100-30) / 100 = $ 329,07
V (Rh) = 300/1000000 * 2 * 0,4536 * 28000 / 0,0311 * (100-30) / 100 = $ 171,52
Valor total V = $ 558.62
Esperamos haber respondido a su pregunta. También estamos disponibles para responder a otras preguntas sobre el análisis XRF portátil.
Deja un comentario