Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Metales / Cómo puede usarse el XRF portátil para la recuperación del paladio
Cómo puede usarse el XRF portátil para la recuperación del paladio
By Mathieu Bauer 11.27.2019
XRF portátilEl paladio ha sido uno de los pocos productos que aumentaron su valor en 2019 incluso alcanzó un máximo histórico, esto por la poca oferta, el aumento de su demanda y las especulaciones bursátiles sobre su precio. Se tiene registrado que en febrero del mismo año, una onza troy de paladio se volvió más cara que una de oro.
 El Paladio es un elemento del grupo del platino (EGP), parte de una familia de seis elementos estructuralmente y químicamente similares que son de los más valorados por su amplia gama de aplicaciones industriales, médicas y electrónicas. La versatilidad de estos metales hace que jueguen un papel importante en los productos que utilizamos todos los días.
El paladio es principalmente usado en convertidores catalíticos para automóviles (67%), en electrónicos (13%), en materiales dentales (8%), industrias químicas (5%) y joyería (5%). El resto se utiliza en otras industrias y como recurso de inversión (1%). El suministro de paladio constituye dos tercios de la producción primaria (Minería) y aproximadamente un tercio de la producción secundaria, del reciclaje de convertidores catalíticos, productos electrónicos y joyería.
Los analizadores XRF portátiles se utilizan en la producción minera para medir el paladio en concentrados de mineral, ya que ofrecen información en el mismo sitio en cuestión de segundos, permitiendo hacer un control de grados en tiempo real. El uso de los analizadores XRF portátiles ayuda a las empresas mineras a tomar decisiones más rápidas, y al mismo tiempo incrementar su eficiencia operativa y retorno financiero. 
En el año 2016 se recuperaron alrededor de 66 toneladas métricas de paladio, proveniente de los convertidores catalíticos de automóviles usados. Los escapes recolectados de los automóviles se envían a instalaciones de reciclaje para desgranarlos, triturarlos y mezclar los convertidores catalíticos. El polvo resultante se envía a una de las pocas refinerías en todo el mundo que tiene los conocimientos para recuperar paladio, platino y rodio de los convertidores. Las empresas de reciclaje que usan XRF portátil para determinar esos elementos pueden reducir el riesgo de comprar polvos de baja calidad o adulterados con base en ensayos de XRF.
 También se puede obtener paladio del reciclaje de joyería y aleaciones dentales. A diferencia de las pruebas de ácido que solo dan una indicación aproximada sobre el metal, los analizadores XRF de metales preciosos dan un análisis preciso de todos los metales preciosos incluyendo el oro, paladio, platino, rodio y plata contenidos en joyas y aleaciones dentales. De esta forma, el uso de analizadores portátiles XRF en casas de empeño y los negocios de oro facilita la estimación del valor de los artículos que están comprando, aumentando su confianza y preservando la rentabilidad de cada transacción.
Post Author: Perrusquia, Alexis R..
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
412
SHARES
Share this article
Cómo la EDXRF mide los metales del grupo del platino en convertidores catalíticos automotrices
por Pascal Lemberge Los catalizadores de automoción (ACC) d... by Pascal Lemberge / 11.27.2024
Read More
¿Por qué la minería del platino puede presentar dificultades?
Los metales del grupo del platino (PGM´s por sus sigla... by Mathieu Bauer / 09.30.2021
Read More
Utilizando tecnología XRF en la extracción del paladio
El paladio pertenece al grupo de metales del platino (platin... by Mathieu Bauer / 11.25.2019
Read More
Deja un comentarioCancelar respuesta
Control de calidad de materias primas para la producción de acero
Espectómetros de procesamiento de masas en la fabricación de hierro y acero
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d