Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Metales / ¿Cómo se utiliza la espectroscopia Raman en línea en la industria del petróleo y gas?
¿Cómo se utiliza la espectroscopia Raman en línea en la industria del petróleo y gas?
By Alexis Perrusquia 02.17.2025
Por John Richmond, Director de Ventas
La espectroscopia Raman en línea es una potente técnica analítica con numerosas aplicaciones en la industria del petróleo y el gas, incluida la garantía de calidad. Una de las principales ventajas de la espectroscopia Raman es su capacidad para realizar análisis no destructivos, lo que la convierte en una técnica ideal para la supervisión en tiempo real de diversos procesos. El Raman en línea también proporciona información valiosa sobre la composición química y las propiedades de las muestras, por lo que resulta útil para supervisar procesos e identificar contaminantes.
La espectroscopia Raman en línea es particularmente útil en este sentido, ya que permite la monitorización continua del flujo del proceso sin preparación de muestras. En esta entrada del blog se analiza el uso de la espectroscopia Raman en línea en la industria del petróleo y el gas y se describen los pasos necesarios para añadir esta técnica a su proceso.
Paso 1: Determine sus requisitos
Determinar sus necesidades es el primer paso para incorporar la técnica Raman en línea a sus aplicaciones de extracción de petróleo y gas. Esto incluye comprender el tipo de muestras que va a analizar, los parámetros de medición deseados y las condiciones ambientales en las que funcionará el sistema Raman.
Algunas consideraciones clave son
  • Tipo de muestra: La espectroscopia Raman es adecuada para analizar líquidos y gases. Deben definirse las consideraciones relativas a la integración en el emplazamiento, como las condiciones del proceso de fluidos y las modificaciones de las tuberías, para poder seleccionar la interfaz de la sonda.
  • Parámetros de medición: Considere los parámetros específicos que necesita medir, como la composición química, la concentración y las propiedades físicas. Esto ayudará a determinar la configuración del sistema Raman y el rango espectral adecuados.
  • Condiciones ambientales: Los sistemas Raman en línea pueden estar expuestos a condiciones ambientales adversas, como altas temperaturas y presiones, fluidos corrosivos y gases peligrosos. Asegúrese de que el sistema Raman está diseñado para soportar estas condiciones.
Paso 2: Seleccionar un sistema Raman adecuado
Una vez determinados sus requisitos, el siguiente paso es seleccionar un sistema Raman en línea adecuado.
Al seleccionar un sistema, tenga en cuenta los siguientes factores:
  • Rango espectral: Asegúrese de que el sistema puede medir el rango espectral necesario para su análisis.
  • Interfaz de muestreo: Los sistemas Raman en línea suelen utilizar una sonda conectada por fibra óptica para interactuar con el flujo del proceso. Tenga en cuenta el tamaño y el diseño de la sonda para asegurarse de que es compatible con las condiciones del proceso.
  • Sensibilidad y resolución: Estos parámetros determinan el límite de detección y la capacidad de resolver características espectrales poco espaciadas. Tenga en cuenta las concentraciones previstas y la complejidad de las muestras.
  • Robustez y fiabilidad: Los sistemas Raman en línea deben estar diseñados para soportar las duras condiciones ambientales de las aplicaciones de petróleo y gas. Tenga en cuenta los materiales de construcción, los mecanismos de sellado y la protección contra golpes y vibraciones. Tenga en cuenta también si el analizador Raman viene calibrado de fábrica, lo que puede ahorrar mucho tiempo y dinero a largo plazo.
Paso 3: Integrar el sistema Raman en línea en su proceso
El último paso consiste en integrar el sistema Raman en su proceso. Esto implica instalar la sonda de fibra óptica en el flujo del proceso y conectar el sistema Raman al sistema de control.
Algunas consideraciones clave son:
  • Lugar de instalación: La sonda debe instalarse en un lugar representativo del flujo del proceso y accesible para el mantenimiento.
  • Integración en el emplazamiento: Para integrar el sistema Raman será necesario disponer de energía eléctrica y de los servicios necesarios. Será necesario conectar el cableado de comunicaciones entre la red DCS/SCADA y el sistema Raman.
  • Calibración: Los sistemas Raman que requieren recalibración no pueden seguir tomando medidas mientras se recalibran. Un sistema Raman calibrado en fábrica puede ayudarle a empezar a trabajar inmediatamente, ya que permite una instalación inmediata directamente en su proceso.
  • Análisis de datos: El sistema Raman debe configurarse para proporcionar análisis de datos en tiempo real y retroalimentación al sistema de control. Esto puede implicar el desarrollo de software o algoritmos personalizados para interpretar los espectros Raman.
Resumen
La incorporación de la tecnología Raman en línea a las aplicaciones de extracción de petróleo y gas puede proporcionar información valiosa para la supervisión y el control de los procesos. Considere un analizador con un diseño robusto, de alta sensibilidad, que proporcione información en tiempo real y que sea fácil de integrar y personalizar para garantizar que cumple sus requisitos específicos.
Recursos adicionales
  • Analizador Raman de procesos todo en uno
  • Folleto: Espectroscopia Raman de procesos para aplicaciones de flujo descendente en las industrias del petróleo y el gas
  • Instrumentación de espectroscopia Raman
  • Academia de Espectroscopia Raman
Comparte esto:
  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Click to share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Los elementos residuales en las tuberías pueden causar grandes problemas en las refinerías; ¿cómo puede ayudar el análisis elemental?
¿Cuál es el detector de infrarrojos adecuado para el análisis FTIR y cómo se comparan los detectores MCT refrigerados termoeléctricamente?
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d