Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Metales / INFOGRAFÍA: 8 datos curiosos sobre el cobre
INFOGRAFÍA: 8 datos curiosos sobre el cobre
By Alexis Perrusquia 09.12.2025
Ciencia Acelerada
Escrito por Marlene Gasdia-Cochrane
¿Qué tienen en común las monedas de un centavo, los espárragos y los policías? El cobre.
Eche un vistazo a esta infografía y descubra 8 datos curiosos sobre el cobre.
Un poco más de información sobre el cobre
El cobre es un metal de color marrón rojizo conocido por su alta conductividad térmica y eléctrica, su maleabilidad y su resistencia a la corrosión. Es uno de los metales más antiguos utilizados por el ser humano, ya que se remonta a las civilizaciones antiguas. El cobre se extrae principalmente de minerales como la calcopirita, la bornita y la malaquita mediante procesos de minería y refinado. Es un elemento importante para la industria metalúrgica y para nuestra vida cotidiana.
Usos en la industria metalúrgica
  1. Cableado eléctrico y electrónica:
    • La excelente conductividad eléctrica del cobre lo convierte en el material preferido para el cableado eléctrico, los cables y los componentes electrónicos. Se utiliza en sistemas de generación, transmisión y distribución de energía.
  2. Fontanería y calefacción:
    • Las tuberías y accesorios de cobre se utilizan ampliamente en sistemas de fontanería debido a su resistencia a la corrosión y a su capacidad para soportar altas temperaturas. También se utiliza en sistemas de calefacción y unidades de aire acondicionado.
  3. Construcción:
    • El cobre se utiliza en techos, revestimientos y elementos arquitectónicos debido a su durabilidad y atractivo estético. También se utiliza en materiales de construcción, como aleaciones de cobre para componentes estructurales.
  4. Maquinaria industrial:
    • El cobre y sus aleaciones (como el bronce y el latón) se utilizan en la fabricación de maquinaria y equipos industriales. Estos materiales son apreciados por su resistencia, resistencia al desgaste y a la corrosión, y su facilidad de mecanización.
  5. Industria automotriz:
    • El cobre se utiliza en el cableado de automóviles, radiadores y otros componentes debido a sus propiedades térmicas y eléctricas. También se utiliza en vehículos eléctricos para baterías y componentes de motores.
  6. Energías renovables:
    • El cobre desempeña un papel crucial en los sistemas de energía renovable, como las turbinas eólicas, los paneles solares y los sistemas de almacenamiento de energía. Su conductividad y durabilidad lo hacen esencial para la generación y transmisión eficiente de energía.
Análisis del cobre
Con todos estos importantes usos, es fundamental que los fabricantes sepan que están produciendo materiales de cobre de calidad y que cumplen con los requisitos de los clientes, y esto comienza con las materias primas que compran, especialmente a las empresas de reciclaje de chatarra.
Según el USGS, «la chatarra vieja (postconsumo), convertida en metal refinado, aleaciones y otras formas, proporcionó unas 150 000 toneladas de cobre en 2024, y se recuperaron unas 720 000 toneladas de cobre a partir de chatarra nueva (de fabricación) derivada de operaciones de fabricación». Las fábricas de latón y alambrón representaron aproximadamente el 85 % del cobre total recuperado de la chatarra. El cobre recuperado de la chatarra contribuyó con alrededor del 35 % del suministro de cobre de los Estados Unidos».
Los analizadores portátiles de fluorescencia de rayos X (XRF) se utilizan en el análisis elemental para identificar el cobre, así como otros metales y aleaciones. La fluorescencia de rayos X (XRF) es una técnica analítica no destructiva que se utiliza para determinar la composición química de los materiales. La tecnología XRF portátil se utiliza ampliamente para identificar los metales y aleaciones en un depósito de chatarra o verificar el contenido de sus materias primas en las plantas de fabricación.
Resumen
Así que la próxima vez que encienda las luces, beba un vaso de agua o arranque su automóvil, recuerde que el cobre es un componente clave para que eso sea posible.
Recursos adicionales
  • Visite nuestro Centro de aprendizaje sobre tecnología XRF portátil.
  • Libro electrónico: XRF en el campo: tecnología XRF para no científicos.
  • Infografía: 8 datos curiosos sobre el cobre.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Deja un comentarioCancelar respuesta
El aumento de las retiradas de alimentos destaca la importancia de las tecnologías de inspección avanzadas
¿Cómo utilizar de forma segura un analizador Raman de procesos en una ubicación peligrosa?
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d