Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Metales / La comprensión de la integridad del material es fundamental para una reparación de tuberías de larga duración
La comprensión de la integridad del material es fundamental para una reparación de tuberías de larga duración
By Peter Anzalone 01.31.2020
Reparación de tuberías¿Qué haría si fuera una empresa petroquímica y tuviera un codo de acero de 2,000 libras en una tubería que necesitara reparación, pero usted desconocía la química exacta y el grado del metal?
La Sociedad Estadounidense para Pruebas No Destructivas (ASNT por sus siglas en inglés) le aconsejaría que los ensayos no destructivos (NDT) pueden ayudarlo a determinar la composición química, discontinuidades y fallas en las características del material sin destruir la capacidad de servicio de la pieza. Existen varios métodos comunes utilizados para probar la integridad de la tubería o el equipo: PMI (identificación positiva del material), partículas magnéticas, líquidos penetrantes, emisiones radiográficas, ultrasónicas, electromagnéticas, visuales, acústicas, ondas guía, métodos láser, pruebas de fugas, fuga de flujo magnético, radiografía de neutrones, análisis térmico / infrarrojo y vibración.
Existen diferentes calidades y aleaciones utilizadas en la fabricación de tubos de acero. El material de la tubería se selecciona durante la fase de diseño porque los materiales deben determinarse cuidadosamente para evitar complicaciones con el paso del tiempo cuando se usen.
La integridad estructural de las tuberías y los activos de la planta es clave para la seguridad. El material incorrecto podría provocar una falla del componente, lo que no solo podría generar costos adicionales de reparación, sino que podría causar un evento catastrófico. Las tuberías utilizadas en la industria del petróleo y el gas están especialmente sometidas a tensiones mecánicas, térmicas y químicas, y la presión y la temperatura juegan un papel determinante. La corrosión por sulfuración (sulfídica) afecta las tuberías y los equipos de acero y continúa siendo una causa importante de fugas en la industria de refinación. (Lea la Nota de aplicación: Prevención de fallas de corrosión sulfídica)
Las propiedades del metal, como la soldabilidad y la resistencia al calor o la corrosión, dependen del contenido de carbono en el acero. El carbono funciona como agente endurecedor. El aumento del contenido de carbono aumenta la dureza y la resistencia, pero aumenta la fragilidad. (Puede obtener más información sobre la metalurgia del acero y su contenido de carbono en thefabricator.com).
La compañía petroquímica eligió un analizador portátil LIBS. Alimentados por espectroscopía de descomposición inducida por láser, estos analizadores portátiles se especializan en análisis de carbono para clasificar varios tipos de materiales. Son especialmente útiles para verificar la composición de tuberías, válvulas y recipientes de reacción en segundos, con los LOD más bajos disponibles, y para calcular la equivalencia de carbono para determinar la soldabilidad de los materiales de las tuberías. Además, con un analizador portátil, los trabajadores pueden evitar maniobrar equipos pesados en espacios reducidos, y pueden acceder a áreas de trabajo elevadas o zanjas de tuberías y tomar medidas sin la necesidad de asistencia mecánica. (¡Siga las políticas de seguridad de su empresa!)
El analizador LIBS se puede utilizar para medir elementos ligeros en bajas concentraciones, como carbono, silicio y aluminio. La capacidad del analizador LIBS le brinda al usuario la capacidad de clasificar fácilmente aceros inoxidables de grado L y H, aleaciones bajas y aceros al carbono. El instrumento también puede realizar cálculos equivalentes de carbono (CE) o elementos residuales (RE) programados por el usuario en una interfaz fácil de usar e intuitiva.
Alimentado por un láser eficaz y una purga de argón de alta pureza, con la preparación de muestra adecuada, los analizadores pueden ofrecer resultados de calidad de laboratorio en aproximadamente 10 segundos. Los usuarios pueden calcular la equivalencia de carbono y realizar promedios avanzados, al tiempo que identifican aleaciones y pseudo elementos. Los datos se muestran en tiempo real, lo que permite una toma de decisiones rápida y eficiente.
Estas son todas las características que necesita una empresa petroquímica que se enfrenta a la reparación de una tonelada de tuberías de acero. Comprender la integridad del material y el contenido de la aleación es primordial para ayudar a garantizar una reparación duradera … y tranquilidad.
Post Author: Perrusquia, Alexis R..
Comparte esto:
  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Click to share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Los elementos residuales en las tuberías pueden causar grandes problemas en las refinerías; ¿cómo puede ayudar el análisis elemental?
Por Mark Lang Garantizar la integridad de los materiales en ... by Alexis Perrusquia / 02.14.2025
Read More
¿Fabrica latón sin plomo de acuerdo con la normativa?
El latón sin plomo es un tipo de aleación de latón que no... by Pam Nafsinger / 01.24.2025
Read More
Resultados Publicados de las Pruebas de Estrés y Fatiga en Metales
Phys.org publicó recientemente un artículo ace... by Mark Lessard / 03.23.2021
Read More
Deja un comentarioCancelar respuesta
Uso del análisis XRF portátil para mapeo geoquímico en Minería
Equivalente de carbono en componentes de acero soldados con LIBS
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d