Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Metales / Pregunta del lector abordada: Recursos para la PMI en la industria del petróleo y el gas
Pregunta del lector abordada: Recursos para la PMI en la industria del petróleo y el gas
By Alexis Perrusquia 05.16.2025
Por Marlene Gasdia-Cochrane, editora
Recientemente recibimos un comentario de un lector sobre un artículo anterior, Análisis del acero 304 y 321 para la PMI en sistemas de tuberías. El lector escribió: «¡Este artículo es realmente informativo! No me había dado cuenta de que había tanta diferencia entre el acero 304 y el 321, especialmente en términos de resistencia a la corrosión a temperaturas más altas. ¿Con qué frecuencia se realizan pruebas de identificación positiva de materiales (PMI) en industrias como la del petróleo y el gas para ayudar a garantizar que se utiliza el material correcto?
Aquí hay un resumen, para aquellos lectores que no estén familiarizados con el artículo. Desplácese hacia abajo para ver una lista de recursos para obtener más información sobre la PMI en la industria del petróleo y el gas.
Resumen
Garantizar la integridad y la seguridad de las tuberías es fundamental, especialmente en sectores como el del petróleo y el gas. La identificación positiva de materiales (PMI) desempeña un papel crucial a la hora de verificar que se utilizan los materiales correctos, lo que ayuda a prevenir fallos catastróficos. Dos aceros inoxidables de uso común en estas aplicaciones son el acero 304 y el 321. El acero inoxidable 304 es conocido por su excelente resistencia a la corrosión y conformabilidad, lo que lo hace versátil y rentable para diversas aplicaciones, como tuberías e intercambiadores de calor. Por otro lado, el acero inoxidable 321, que incluye titanio, ofrece una mayor resistencia a la corrosión intergranular, lo que lo hace ideal para entornos de alta temperatura como las industrias aeroespacial y petroquímica.
PMI ayuda a garantizar que los materiales cumplan con las especificaciones requeridas a través de técnicas analíticas avanzadas que ayudan a verificar la composición química de los materiales, ayudando a prevenir el uso de materiales incorrectos o de calidad inferior. Estas técnicas incluyen:
  • La espectroscopia portátil XRF (fluorescencia de rayos X) es un método no destructivo que utiliza rayos X para determinar la composición elemental de los materiales. Es rápido y proporciona resultados precisos, lo que lo hace ideal para su uso en campo.
  • La tecnología LIBS (espectroscopia de descomposición inducida por láser) es una técnica analítica utilizada para determinar la composición elemental de los materiales, y se utiliza especialmente para calcular la equivalencia de carbono.
  • La espectroscopia de emisión óptica (OES) es un método que consiste en hacer chispear el material y analizar la luz emitida para determinar su composición. La OES es muy precisa y puede detectar una amplia gama de elementos, pero es un instrumento pesado para usar en el campo.
Recursos de PMI
Para ayudar a comprender mejor cómo se utiliza la PMI en la industria del petróleo y el gas, aquí hay una colección de artículos y recursos:
  • Recursos de generación de energía portátil / petróleo y gas (PMI) (incluye seminarios web, videos, notas de aplicación, etc.)
  • Notas de aplicación:
    • Equivalentes de carbono en componentes de acero
    • Prevención de fallas por corrosión sulfídica
    • Identificación de elementos residuales en tuberías de acero
    • Protocolo de inspección FAC de la planta de energía
    • Análisis de elementos de microaleación en acero
    • Realización de PMI retroactiva
  • Seminarios web y vídeos gratuitos:
    • API 578 (3.ª edición): Directrices para un programa de verificación de materiales
    • ¿Por qué es importante analizar el carbono?
    • Últimos avances en tecnologías PMI
    • Generación de energía geotérmica
  • Libros electrónicos:
    • Tecnología XRF para no científicos
    • Tecnología LIBS para no científicos
  • Artículos adicionales del blog PMI
Y si quiere ver a los trabajadores en acción realizando PMI, eche un vistazo a las fotos de este artículo: Equipos PMI de petróleo y gas en acción – Galería de fotos.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Abordar el análisis de HAP en muestras ambientales: superar los desafíos con tecnología avanzada de GC-MS
¿Es útil la tecnología XRF portátil para aplicaciones mineras?
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d