Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Metales / ¿Qué tan preciso es el XRF portátil en comparación con el ensayo de fuego para el análisis del oro?
¿Qué tan preciso es el XRF portátil en comparación con el ensayo de fuego para el análisis del oro?
By Juan Pablo Zuluaga 06.28.2021
Una pregunta muy común que recibimos de la gente en el negocio de los metales preciosos es sobre la exactitud de la tecnología XRF portátil.
Las casas de empeño, joyeros y las operaciones de efectivo por oro deben evaluar con precisión si una pieza de joyería está hecha de oro real y metales preciosos o si está aleada con otros metales y, lo que es más importante, el porcentaje del contenido de metal precioso para poder determinar su valor.
No siempre se puede saber el metal exacto, o el porcentaje de metales preciosos de una pieza con sólo mirarla.
El ensayo al fuego es la técnica más precisa y se considera el método legal para la autenticidad del oro, pero es un método destructivo porque se tiene que fundir la pieza para determinar la concentración de oro u otro metal.
La tecnología de Fluorescencia de Rayos X portátil (XRF) es otra técnica comúnmente utilizada en casas de empeño, operaciones de efectivo por oro y joyerías. Con los analizadores de metales preciosos XRF, los joyeros pueden medir todo el contenido de oro y otros metales preciosos, así como determinar la presencia y concentración de otros rastros, elementos de aleación y elementos pesados peligrosos, que podrían afectar la salud y la valoración de las piezas. Lo más importante es que se trata de una tecnología no destructiva, por lo que la pieza no pierde ningún valor durante la prueba. Este es un factor especialmente importante si se trata de artículos de gran valor.
Para aliviar las preocupaciones, realizamos un estudio, probamos muestras y comparamos el análisis de metales preciosos XRF con el ensayo de fuego. Analizamos seis piezas grandes y planas hechas de diferentes tipos de oro con varios grados y varias composiciones, y encontramos que la precisión estaba típicamente dentro del 0.1 o 0.2% de los resultados del ensayo de fuego.
Luego analizamos piezas pequeñas e irregulares y descubrimos que la precisión era mejor que el 0,5 por ciento en peso. Aquí hay una tabla para que usted pueda ver de un vistazo los resultados de las distintas piezas de oro.
Hay algunas excepciones a este estudio. No recomendamos el uso del análisis XRF portátil en joyería rellena de oro, lingotes y lingotes de oro con relleno de oro. Si se utiliza, sugerimos encarecidamente que se realice un análisis secundario sólo para garantizar la ausencia de chapas gruesas o cualquier adulteración.
Hemos  entrado en más detalles acerca los metales preciosos, las aleaciones y sus métodos de prueba en nuestro seminario web No todo lo que brilla es oro. Puede descargar la grabación en cualquier momento y ver una demostración de los analizadores en acción.
  • Descargar la grabación: No todo lo que brilla es oro.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Cuando se trata de minería de oro, ¡verifiqué primero!
Acabo de encontrarme con un aviso público de los dato... by Marlene Gasdia-Cochrane / 10.14.2021
Read More
5 Métodos de análisis de metales preciosos
Ya hemos escrito anteriormente acerca de los cuatro metales ... by Juan Pablo Zuluaga / 08.13.2021
Read More
Cada gramo de plata cuenta
La plata, uno de los cuatro metales preciosos primarios, ha ... by Peter Anzalone / 08.06.2021
Read More
Deja un comentarioCancelar respuesta
Mapeo de recursos minerales críticos con escaneo y tecnología XRF
Instalaciones de Thermo Fisher logran obtener 100% de electricidad de fuentes renovables
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d