Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Metales / Utilizo analizadores XRF en metales... ¿Es seguro?
Utilizo analizadores XRF en metales… ¿Es seguro?
By Alexis Perrusquia 08.15.2025
¿Utiliza analizadores portátiles de fluorescencia de rayos X (XRF) para el análisis elemental con el fin de identificar metales y aleaciones? ¿Se pregunta si emiten radiación y si son seguros? ¿Es necesario tomar precauciones?
La fluorescencia de rayos X (XRF) es una técnica analítica no destructiva que se utiliza para determinar la composición química de los materiales. Se utiliza ampliamente en la industria de la fabricación, inspección y reciclaje de metales. Puede utilizarla para identificar los metales y aleaciones en un desguace, verificar el contenido de las materias primas en su planta de fabricación o comprobar la identidad de los metales y aleaciones en una pieza de joyería.
La XRF se produce cuando se emite un rayo X fluorescente (o secundario) desde una muestra que está siendo excitada por una fuente de rayos X primaria. Véase la imagen siguiente:
Dado que esta fluorescencia es única para la composición elemental de la muestra, la XRF es una tecnología excelente para el análisis cualitativo y cuantitativo de la composición de los materiales.
Análisis XRF paso a paso
Los rayos X son producidos por el analizador y dirigidos hacia la superficie de la muestra.
La energía provoca la expulsión de los electrones de la capa interna.Los electrones de la capa externa llenan los huecos dejados por los electrones expulsados y se emiten rayos X fluorescentes.Los rayos X fluorescentes entran en el detector y envían impulsos electrónicos al preamplificador.El preamplificador amplifica las señales y las envía al procesador de señales digitales (DSP).El DSP recopila y digitaliza los eventos de rayos X y envía los datos espectrales a la CPU principal para su procesamiento.La CPU analiza los datos espectrales para producir un análisis detallado de la composición.Los datos de composición y otra información de identificación de grado o valor se muestran y almacenan en la memoria para su posterior recuperación o descarga a una computadora externa.
Seguridad radiológica
Durante el análisis, el analizador emite un haz de radiación dirigido cuando el tubo está energizado (instrumento basado en tubo) o cuando el obturador está abierto (instrumento basado en isótopos). Se deben tomar medidas razonables para mantener la exposición a la radiación lo más por debajo de los límites de dosis que sea posible. Esto se conoce como el principio ALARA (tan bajo como sea razonablemente posible). Para cualquier fuente de radiación, hay tres factores que ayudan a minimizar la exposición a la radiación: el tiempo, la distancia y el blindaje.
Aunque la radiación emitida por un analizador XRF portátil es similar a la exposición que se recibe en una radiografía médica o dental normal, se debe tener cuidado de apuntar siempre un analizador XRF portátil directamente a la muestra y nunca a una persona o a una parte del cuerpo.
El material radiactivo se considera un material peligroso (HAZMAT) a efectos de transporte. Esto significa que el transporte de un dispositivo XRF portátil que contenga fuentes radiactivas está regulado.
A continuación, se incluye una lista de precauciones que hemos proporcionado a nuestros clientes durante la Formación en seguridad radiológica.
7 consejos de seguridad para el uso de analizadores XRF portátiles
  1. Impartir formación en seguridad radiológica a los operadores
  2. Nunca apunte el dispositivo hacia usted mismo ni hacia otras personas cuando las luces del haz primario (rayos X activados) estén encendidas.
  3. Nunca sostenga muestras durante el análisis.
  4. Preste atención a las luces indicadoras del haz primario.
  5. Manipule y utilice el dispositivo con respeto.
  6. Guárdelo en un lugar seguro y respete los requisitos de almacenamiento locales.
  7. Si se produce una emergencia de seguridad, avise a su responsable de seguridad radiológica (RSO) y al proveedor del analizador.
Esto es solo un resumen de consejos generales de seguridad; consulte siempre el manual del usuario para obtener más detalles. (Thermo Fisher Scientific ofrece formación gratuita en materia de seguridad para clientes y posibles clientes. Recomendamos que los operadores de analizadores XRF portátiles reciban formación en materia de seguridad radiológica antes de utilizar el analizador. Es posible que las autoridades reguladoras estatales exijan formación en materia de seguridad como condición para la concesión de la licencia o el registro. Los cursos de formación en materia de seguridad pueden realizarse en línea o en una de nuestras sesiones de formación programadas e impartidas por un instructor. Las sesiones de formación programadas e impartidas por un instructor también incluyen una sesión de formación operativa).
¿Desea saber más sobre la XRF y cómo funciona, pero no quiere profundizar en los detalles porque no es científico? Entonces descargue este libro electrónico gratuito: XRF en el campo: tecnología XRF para no científicos, escrito por un experto en técnicas de fluorescencia de rayos X (XRF), que explica la tecnología de una manera fácil de entender.
Recursos adicionales
  • Visite nuestro Centro de aprendizaje sobre tecnología XRF portátil
  • Formación en seguridad sobre XRF y LIBS portátiles
  • Descargue nuestros libros electrónicos gratuitos:
    • Guía práctica para mejorar los procesos de fabricación y los métodos de producción del acero
    • XRF en el campo: tecnología XRF para no científicos
Siguiente
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Diez ventajas del análisis Raman para la captura de carbono
Revelando el poder del espectrómetro de masas Stellar en metabolómica
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d